Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific HAAKE 유변학 솔루션의 유연성을 실험실에 도입하고 오늘날의 신소재의 변화하는 테스트 요구 사항에 얼마나 빨리 대응할 수 있는지 확인하십시오. HAAKE 레오미터 및 점도계는 유체, 반고체 및 고체 물질의 흐름 및 변형 물성을 정확하게 측정할 수 있도록 설계되었으며, 오늘날의 품질 관리, 제품 개발 및 연구 응용 분야에 필요한 빠르고 반복 가능한 데이터를 제공합니다.
HAAKE 레오미터 및 점도계는 쉽고 직관적인 조작이 가능하도록 설계되어 오류 없는 측정을 위해 모든 단계에서 작업자를 지능적으로 안내합니다. 사용자는 "Connect Assist" 기술을 통해 지원되는 향상된 사용성과 워크플로우를 활용할 수 있을 뿐만 아니라, 기기에서 직접 측정 결과를 쉽게 시각화할 수 있는 직관적인 터치스크린 디스플레이를 활용할 수 있습니다.
HAAKE Viscotester iQ 터치스크린
Thermo Scientific 레오미터 및 점도계는 사용자가 누구든 신속하고 재현성 있는 결과를 제공하도록 설계되었습니다. 또한 당사의 최첨단 소프트웨어를 통해 작업자는 비디오 및 사진 안내를 포함하여 표준화되고 반복 가능한 측정 절차(SOP)를 쉽고 빠르게 생성하여 필요한 답을 빠르게 얻을 있습니다.
HAAKE RheoWin 소프트웨어 사진 안내
HAAKE 레오미터 및 점도계는 일상적인 측정 문제를 해결하는 데 필요한 높은 정밀도, 성능 및 안정성을 충족하도록 설계되었습니다. 당사의 기기는 고성능 소재로 제작되어 진동을 줄이고 온도 팽창을 최소화하며 높은 화학물질 저항성이 있습니다.
빠른 체결 커플링 및 자동 인식 기능을 갖춘 ‘Connect Assist’가 있는 로터
HAAKE 레오미터 및 점도계는 모듈식 설계 덕분에 수요가 변화함에 따라 나타나는 새로운 테스트 요구 사항뿐만 아니라 광범위한 응용 분야에 쉽고 빠르게 적용할 수 있습니다. 사용자는 요구 사항의 변화에 따라 테스트 기능을 확장하는 온도 모듈, 응용 분야별 측정 셀 및 측정 지오메트리 등의 액세서리를 추가할 수 있습니다.
HAAKE MARS iQ 레오미터와 액세서리
Thermo Scientific HAAKE RheoWin 측정 및 평가 소프트웨어를 사용하면 MARS iQ, MARS 및 Viscotester iQ 레오미터의 작동을 쉽게 탐색하여 비용이 많이 드는 측정 및 데이터 분석 오류를 줄일 수 있습니다. 이 사용자 친화적인 소프트웨어는 초보자를 위한 기본 설정으로 설정할 수도 있고 전문 유변학자를 위하여 모든 관련 측정 파라미터에 대한 전체 액세스도 제공합니다. 또한 다양한 응용 분야에 대해 표준화되고 반복 가능한 측정 절차를 쉽게 만들 수 있습니다.
HAAKE RheoWin 작업 관리자 화면
다양한 응용 분야에 대해 당사는 21 CFR Part 11 규정 준수 소프트웨어, 계면 유변학 또는 폴리머 특정 유변학 등과 같은 특수 옵션 소프트웨어 모듈을 제공합니다.
옵션인 HAAKE RheoWin 21 CFR Part 11 소프트웨어 모듈은 연구 및 품질 관리 측면 모두에서 사용자가 엄격한 미국 식품의약국 요건을 준수할 수 있도록 지원합니다. 전자 기록의 무결성이 항상 유지되도록 사용자 관리 시스템, 파일 무결성, 감사 추적 및 전자 서명 기능을 제공합니다.
빠른 피드백 루프를 사용하는 점도 및 용융 흐름 지수(MFI, melt flow index)의 지속적인 실시간 측정을 위한 공정 관리 레오미터(PCR, Process Control Rheometer)는 생산 또는 폴리머 재활용 라인에서 폴리머의 온라인 품질 관리를 위한 공정 관리에 사용됩니다. 이 설계는 위험하지 않거나 혹은 위험한 생산 환경의 압출 라인 및 용융 파이프라인에 적합합니다(방폭 버전 사용 가능). 스트림 회수 옵션은 용융 및 폐기물 손실을 방지합니다. 이 소프트웨어는 간단한 메뉴 탐색 기능과 모든 공정 관련 정보를 명확하게 표시하는 Melt Index Information Center와 같은 기능을 통해 작업자를 지원합니다.
HAAKE 온라인 공정 관리 레오미터