Search Thermo Fisher Scientific
생산 중 빠른 배치 릴리스(batch release)를 위한 간단한 단일 지점 점도 측정, 품질 관리 분석을 위한 항복점 측정 또는 새로운 제형 개발을 위한 종합적인 유변학 연구가 필요한 경우, 당사는 모든 응용 분야를 포괄하는 모든 범위의 레오미터와 점도계를 제공합니다.
빠르고 포괄적인 물질 특성화를 위한 모듈식 고급 레오미터 시스템으로 경쟁에서 앞서 나가십시오. 모든 수준의 사용자를 위한 거의 모든 애플리케이션과 소프트웨어에 대해 액세서리를 제공하는 Thermo Scientific HAAKE 레오미터는 "Connect Assist" 기술을 통해 생산성 향상이 입증된 혁신적인 다용도 기기입니다. Thermo Scientific HAAKE RheoWin 소프트웨어는 모든 HAAKE 레오미터와 함께 사용되며, QC와 R&D 간에 측정 및 평가 루틴을 쉽게 전송할 수 있습니다.
투명한 뉴튼 액체 및 기체의 동점도(kinematic viscosity) 절대값을 정확하게 측정합니다. Thermo Scientific HAAKE 낙구 점도계 C는 화학, 제약, 식품 및 탄화수소 산업 분야에서 투명한 뉴튼 액체 및 기체의 흐름 거동을 안정적으로 측정합니다.
Thermo Scientific의 회전식 점도계는 흐름 거동을 정밀하고, 간단하고, 빠르게 측정합니다. 이 기기는 공인된 표준에 따른 품질 관리 테스트 및 비교 측정을 수행하는 데 이상적입니다. 휴대하기 편한 이 점도계로 실험실, 현장 또는 생산 환경에서 점도를 측정할 수 있습니다.
HAAKE PCR 온라인 레오미터는 압출 라인 및 용융 파이프라인을 위한 용융 지수 및 용융 점도의 온라인 유변학적 측정을 위한 혁신적인 공정 관리 기술을 특징으로 합니다.
현장 점도 측정을 위한 휴대용 스핀들 점도계. 온도 제어 기능이 통합된 절대 점도 측정을 위한 입문용 레오미터. 가장 광범위한 측정 범위에 걸쳐 확장된 물질 특성화를 위한 연구용 레오미터. 요구 사항이 무엇이든 올바른 레오미터 또는 점도계를 선택하도록 도와드립니다.
특징
다음 3개의 표는 4가지 주요 Thermo Scientific 기기에 사용할 수 있는 기능, 액세서리 및 응용 분야에 대한 개요를 제공합니다.
HAAKE Viscotester 3 | HAAKE Viscotester iQ/iQ Air | HAAKE MARS iQ/iQ Air | HAAKE MARS 40/60 | |
레오미터의 유형 | 휴대용 점도계 | 회전식 레오미터 | 회전식 레오미터 | 회전식 레오미터 |
휴대용 | 예 | 예 | ||
온도 제어 옵션 | 예 | 예 | 예 | |
자동 리프트 기능 | 예 | 예 | ||
독립형 작동 | 예 | 예 | ||
소프트웨어 제어 작동 | 예 | 예 | 예 | |
응력 제어(CS) 모드에서 테스트 | 예 | 예 | 예 | |
진동 모드(CD & CS)에서 테스트 | iQ Air만 해당 | iQ Air만 해당 | 예 | |
속도 제어 모드(CR)에서 테스트 | 예 | 예 | 예 | 예 |
수직 항력 기능 | 예 | 예 | ||
최소 회전 속도(rpm) | 62.5 | 0.01a | 0.001b | 10-8c |
최대 회전 속도(rpm) | 62.5 | 1500 | 2000 | 4500 |
치수(길이 x 폭 x 높이) | 180 x 90 x 175 mmd | 270 x 500 x 500 mm | 480 x 390 x 670 mm | 600 x 600 x 890 mm |
소프트웨어 | 아니오 | RheoWin | RheoWin | RheoWin |
a Viscotester iQ Air 버전
B Mars IQ Air 버전
c CR 모드
Lab stativ가 없는 기기
액세서리
HAAKE Viscotester 3 | HAAKE Viscotester iQ/iQ Air | HAAAKE MARS iQ/iQ Air | HAAKE MARS 40/60 | |
압력 셀 | 예 | 예 | 예 | |
건축 재료 셀 | 예 | 예 | 예 | |
마찰공학 | 예 | 예 | ||
UV 경화 | 예 | |||
계면 유변학 | 예 | |||
동적 기계 열 분석(DMTA)을 위한 고체 시료 테스트 고정 장치 | 예 | |||
Sentmanat 확장형 레오미터 액세서리(SER) | 예 | |||
하이픈 결합 기능 | Rheo-DEA* Rheo-Microscope Rheo-FTIR Rheo-Raman |
*Rheo-DEA: 유변학적 유전체 분석
응용 분야
HAAKE Viscotester 3 | HAAKE Viscotester iQ/iQ Air | HAAAKE MARS iQ/iQ Air | HAAKE MARS 40/60 | |
품질 관리 | 예 | 예 | 예 | 예 |
연구 & 개발 | 제한적 | 제한적 | 예 | |
단일 지점 점도 | 예 | 예 | 예 | 예 |
절대 점도 데이터 | 예 | 예 | 예 | |
흐름/점도 곡선 | 예 | 예 | 예 | |
점탄성 거동 | iQ Air만 해당 | iQ Air만 해당 | 예 | |
폴리머 용융 분석 | iQ Air만 해당 | 예 | ||
점성이 낮은 시료(주스, 유제품, 잉크 등) | 예 | iQ Air만 해당 | iQ Air만 해당 | 예 |
복합재 | 예 |