Search Thermo Fisher Scientific
분석, 정화 또는 멸균 등 필터 제품 사용 목적이 무엇이든 당사의 제품은 실험실에서 여과를 위한 모든 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
여과액 정화 및/또는 멸균, 또는 멤브레인에 남은 정체물 분석. 이 두 가지 중 하나가 여과의 목적일 것입니다. 각 목적에 맞는 몇 가지 다양한 애플리케이션이 존재하지만 당사의 제품을 사용하면 전체 여과 과정을 더 빠르고 효과적으로 수행하고 가장 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
선택해야 할 공경(pore) 크기를 잘 모르는 경우 먼저 여과 목적이 무엇인지 결정하십시오. 그러면, 아래 차트를 사용하여 여과 목적에 가장 적합한 공경(pore) 크기를 쉽게 결정할 수 있습니다.
0.65/0.8μm | 0.45μm | 0.2μm | 0.1μm |
곰팡이, 균류, 효모균 분석, 발효 제품 안정화, 정화 및 전처리 | 박테리아 분석, 멸균 테스트, 정화 및 전처리 | 안정화, 멸균 테스트, “최종 여과”
| 마이코플라즈마 감소, 초청정 |
다양한 종류의 여과기 및 병 입구 장착 필터 제품을 포함하는 Thermo Fisher의 제품 포트폴리오는 빠른 유속을 위한 넓은 멤브레인 및 어떠한 경우에도 품질 보증을 제공합니다.
분석, 정화 또는 멸균 등 필터 제품 사용 목적이 무엇이든 당사의 제품은 여과를 위한 모든 요구 사항을 지원하도록 특별히 엄선되었습니다.
Nalgene QC 분석 여과 제품은 물, 식음료, 원재료, 완제품에 대한 미생물 모니터링 및 검사에서 최상의 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
필터용 핀셋에서부터 버블 포인터 검사기에 이르는 여과 부속품들은 Thermo Scientific Nalgene 여과 솔루션의 효율성과 완전성을 높입니다.
Thermo Scientific Nalgene 주사기 필터는 실험실의 정화 및 멸균 요구 사항을 충족하도록 제작되었습니다. 필터는 다양한 크기로 제공되며 멤브레인은 멸균 및 비멸균 실험실 애플리케이션에 쉽게 사용할 수 있습니다.
Thermo Scientific Rapid-Flow Filter Unit은 쉽게 분리할 수 있는 상부 필터 멤브레인이 있어 임시적으로 보관할 때 가장 효율적으로 사용할 수 있습니다.
Thermo Scientific Rapid-Flow Bottle Top Filter는 누출 방지 뚜껑이 보관병 내의 pH 변동을 최소화하여 여과된 시약의 유통 기한을 연장하므로 2주 이상 용액을 보관할 때 권장됩니다.
사용자에게 필요한 품질 및 일관성을 제공하기 위해 설계되고 제작된 Gibco 배지, 혈청 및 시약은 매일 재현성 있는 결과 및 성공적인 연구 성과를 얻는 데 도움이 됩니다.
Laboratory filtration of culture media does not affect cell growth as long as the correct filter and filter membrane are used.