lab-essentials-discoveries
실험 과정에서, 중요한 발견은 언제든지 일어날 수 있습니다.
이에 대한 준비는 항상 되어 있어야 합니다.
올바른 기술을 살펴보세요.
일반적인 피펫팅시에는 Forward Technique을 사용합니다.
버퍼, 희석된 산성제 및 알칼리제와 같은 수용액 핸들링에 권장되는 이 테크닉은 시료 또는 시약을 다른 액체에 피펫팅하거나 혼합할 때 일반적으로 사용합니다.
높은 점성 또는 거품이 쉽게 생기는 시료의 경우 Reverse Technique을 사용합니다.
이 기술은 일반적으로 공기 치환 파이펫에서 사용하며, 소량 볼륨의 정밀한 피펫팅시 권장됩니다. Reverse 피펫팅은 샘플이 튀거나 거품 및 기포가 발생되는 위험을 방지합니다.
모든 실험 기구가 동일한가요? 아니요, 그 이유는 다음과 같습니다.
현재 많은 플라스틱 실험 기구가 출시되었으며, 고품질의 플라스틱 실험 도구를 사용함에 따라 실험 결과 품질이 종종 달라지게 됩니다. 실험 기구는 외관상 유사하게 보일 수 있으나 모든 실험 제품이 동일하게 만들어지지는 않습니다. 저렴한 제품은 좋은 가격으로 구매 가능하다는 장점이 있으나, 제품의 품질까지 보장할 수는 없습니다.
Regulatory Standards:
고품질 플라스틱 실험 도구는 ASTM 및 ISO 정확도 기준을 충족해야 하며, 시약 및 샘플에서 불순물이 침출되지 않는 실험실 등급의 플라스틱 재료로 만들어져야 합니다. 용기는 실험을 안전하게 도와주고 노출로부터 귀하를 안전하게 보호할 수 있도록 누출 방지에 관한 성능이 보장되어야 합니다.
5가지 팁 | 어플리케이션에 맞는 팁을 선택하세요.
동영상 보기 | 벤치에서 인체공학측면의 조언
알고 계셨나요?
Nalgene 플라스틱은 실험 시료에 침출되어 문제를 유발할 수 있는 독성 첨가제를 포함하고 있나요?
Top 10
자사는  실험실 등급의 플라스틱 수지 재료 를 사용하여 제품을 제조합니다. Nalgene 제품은 고객분들의 중요한 연구에 최적의 제품으로 완벽한 성능을 제공함에 있어 신뢰를 얻고 있습니다.
다음은 실험실에 필요한 Nalgene "필수품"입니다.
실험실에서 사용할 포스터 요청하기
 10가지 단계로 피펫팅의 정확도를 개선하세요.
시료 이동을 위한 흡입 단계 전, 최소 세 번 이상 시료를 흡입하고 완전히 배출합니다. 팁을 사전 습윤하지 않으면 팁 내 공간에서 증발이 증가되어 이송량이 현저히 줄어들 수 있습니다. 사전 습윤 단계는 팁 내부의 습도를 증가시켜 증발량을 감소시킵니다.
피펫팅 전에 시료와 장비의 주변 온도가 유사하게 합니다. 공기 치환 파이펫으로 전달되는 액체량은 액체의 상대 습도와 증기압에 따라 달라집니다. 여기에서 상대 습도와 증기압은 모두 온도에 영향을 받습니다. 그러므로 일정한 온도에서 작업시 피펫팅 볼륨 변동을 최소화할 수 있습니다.
분주를 하기 전, 레저버 측면을 터치하여 팁 바깥 쪽의 물방울을 조심스럽게 제거합니다. 팁에서 액체가 흘러내리지 않도록 팁 개구부를 깨끗하게 유지합니다. 분주 후 플런저를 놓기 전, 팁을 용기 측면에 대고 팁 내부의 잔류 액체가 흘러나오도록 합니다. 표면 장력은 팁에서 남은 액체를 흘려보내는 데 도움이 됩니다.
플런저를 첫 번째 스톱까지 누른 후, 팁을 액체에 담근 뒤, 플런저에 힘을 풀어 액체를 흡입합니다. 파이펫을 액체에서 뺀 뒤, 플런저를 두 번째 스톱까지 눌러 내용물을 분주합니다. 점성 및 휘발성 액체를 제외한 모든 액체에 대해 표준 (또는 Forward) 모드 피펫팅은Reverse 모드보다 더 나은 정확도와 정밀도를 제공합니다. Reverse 모드는 종종 over-delivery로 이어집니다. 따라서 사전에 over-delivery가 연구에 미칠 수 있는 영향을 확인하고 필요한 경우 조정을 실시합니다.
이 실험에서는 Foward 및 Reverse 피펫팅 기술을 모두 사용하여 200 µL의 점성 시료(글리세롤)를 10회 반복 피펫팅 하였습니다. 사용된 파이펫은 Forward 피펫팅으로 글리세롤에 맞게 조정되었습니다. 이 표에서 두 가지 기술에 대한 정확도와 정밀도를 확인하실 수 있습니다.
Reverse 방법 사용 시, dose 간의 편차가 작아져 비정밀도가 감소되었습니다.
Reverse 법은 팁의 액체 칼럼이 더 높아 더 많은 용량을 제공하며, 용량 이상으로 흡입된 액체가 보다 많은 용량을 밀어내게 됩니다.
액체를 흡입한 후, 액체에 접촉한 팁을 떼기 전, 1초간 잠시 멈춥니다. 가능한 일관성 있게 pause합니다. 플런저를 멈춘 후에도 짧은 시간 동안 액체는 팁으로 흡입됩니다. 동시에, 팁 내의 증발이 발생합니다. 일관성 있는 중지 과정으로 두 요인의 균형을 유지하며 올바른 흡입이 진행됩니다.
액체 흡입 시, 파이펫을 수직으로 들고 저장 리저버 중앙에서 파이펫을 그대로 들어올립니다. 이 기법은 소량 볼륨(50µL 미만)을 피펫팅 시 특히 중요합니다. 액체에서 떼어놓는 순간 파이펫을 비스듬히 위치시키면 흡입 볼륨이 달라집니다.
파이펫을 느슨하게 잡고 손가락 거치대를 사용합니다. 액체 이동 후에는 항상 파이펫을 파이펫 스탠드에 거치합니다.   파이펫 팁 또는 레저버를 맨손으로 만지지 않습니다. 핸들링시 전달되는 신체의 열감은 온도 평형을 방해하여 전달하는 액체 볼륨에 영향을 미칩니다.
흡입 전, 팁을 액체 표면 아래까지 충분히 담급니다. 특히 대용량 파이펫의 경우 너무 얕은 깊이로 위치시키면 공기가 흡인될 수 있습니다. 너무 깊게 위치시키면 팁 바깥 쪽에 액체가 과도하게 묻을 수 있습니다. 또한 용기 바닥에 팁이 닿으면 흡입이 제한될 수 있습니다.
파이펫과 함께 사용할 수 있는 고품질 팁을 사용하세요. 시스템 팁은 매칭되는 파이펫과 함께 사용되도록 설계되었습니다. 일치하지 않는 팁과 파이펫을 사용할 경우 부정확성, 비정밀성 또는 두 가지 모두를 초래할 수 있습니다. 고품질의 시스템 팁은 빈틈없는 밀봉과 우수한 재질로 만들어졌으며 몰딩 결함이 없습니다. 즉, 신뢰할 수 있는 시료 전달을 보장합니다.
Use the Correct Pipette Tip diagram
 확대하려면 이미지를 클릭하십시오.
첫 번째 스톱에 멈출 때까지 가볍고 일관된 힘으로 플런저를 부드럽게 누릅니다. 팁을 시료에 담그고 플런저를 일정한 속도로 풀어줍니다. 반복적인 작업은 반복적인 결과로 이어집니다.
스페셜 오퍼
Finnpipette Novus 및 Abgene storage plate 패키지 오퍼
지금 구매하기
나열된 서비스에 대한 Nalgene 온라인 구매 옵션을 확인하십시오.
지금 구매하기
리소스