Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher의 품질 관리 표준은 결함이 없는 Thermo Scientific™ and Applied Biosystems™ 플레이트, 접시, 플라스크를 고객에게 제공할 수 있도록 보장합니다. 이 제품들은 엄격한 dimensional tolerance를 나타내므로 탁월한 성능을 보장합니다.
다양한 요구에 맞춰 여러 표면 유형으로 제공됩니다. 100개 이상의 포맷 및 표면 조합을 가진 접시는 수동 또는 자동 이미징을 위한 탁월한 광학적 품질을 갖추고 있습니다.
옆면이 납작한 플라스크와 부속품, 플라스틱 스피너 플라스크, 플라스틱 삼각 플라스크를 사용하여 배지를 준비, 보관하고 광범위한 배양 기술을 수행하십시오.
고속 대량 스크리닝에 이상적입니다. 작은 부피의 시료에 사용하며 하나의 플레이트에 4배 많은 시료를 검사할 수 있습니다.
염기서열분석 및 세척 공정을 수용합니다. 증가된 웰 용적으로 PCR 이후의 작업을 동일한 플레이트에서 직접 수행할 수 있습니다.
폴리프로필렌의 낮은 결합력은 단백질과 DNA가 결합되지 않도록 하여 완전한 시료 회수를 가능하게 합니다. 플레이트는 극한의 온도를 견딜 수 있으며 다양한 색상으로 이용할 수 있습니다.
여러 부속품을 활용하면 탁월한 밀봉, 추적, 정리 기능으로 마이크로플레이트의 성능을 극대화할 수 있습니다.
폴리프로필렌 저장용 플레이트는 결합도가 낮은 분석 및 게놈 시료와 세포의 저장을 위한 경제적이고 믿을 수 있는 선택입니다. 플레이트 실러(sealer)는 신뢰성 있는 밀봉으로 오염이나 증발을 방지하여 샘플을 안전하게 보호합니다.
PCR 및 관련 애플리케이션을 위한 플레이트, 튜브, 스트립, 밀봉 옵션, 보관 플레이트가 있습니다.
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 플라스틱 소모품은 사용자의 실험 요구사항을 충족할 수 있는 형태로 개발되어 우수한 PCR 또는 qPCR 성능을 제공합니다.
이 세포 배양 인서트 및 캐리어 플레이트는 ANSI 표준을 만족하며 alphanumeric well identification이 있습니다. 모든 품목은 USP Class VI를 준수하고 멸균되었으며 뚜껑이 있습니다.
블랭크 폴리스티렌 마이크로플레이트, 피펫용 시약 용기, 플레이트 밀봉 테이프, 랙 장착 튜브 시스템 및 필터 기반 ELISA 절차용 특수 진공 매니폴드 기구를 비롯한 ELISA용 도구와 소모품입니다.
간단히 사용 가능한 옵션에서 기준을 선택하면, 선택 항목과 일치하는 모든 플레이트로 안내됩니다.