필터 제품
테스트를 통해 신뢰성이 입증된 실험실 필터 제품
분석, 정화 또는 멸균 등 필터 제품 사용 목적이 무엇이든 당사의 제품은 실험실에서 여과를 위한 모든 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
여과액 정화 및/또는 멸균, 또는 멤브레인에 남은 정체물 분석. 이 두 가지 중 하나가 여과의 목적일 것입니다. 각 목적에 맞는 몇 가지 다양한 애플리케이션이 존재하지만 당사의 제품을 사용하면 전체 여과 과정을 더 빠르고 효과적으로 수행하고 가장 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
선택해야 할 공경(pore) 크기를 잘 모르는 경우 먼저 여과 목적이 무엇인지 결정하십시오. 그러면, 아래 차트를 사용하여 여과 목적에 가장 적합한 공경(pore) 크기를 쉽게 결정할 수 있습니다.
공경(pore) 크기 참조 가이드
0.65/0.8μm0.45μm0.2μm0.1μm
곰팡이, 균류, 효모균 분석, 발효 제품 안정화, 정화 및 전처리박테리아 분석, 멸균 테스트, 정화 및 전처리
안정화, 멸균 테스트, “최종 여과”
마이코플라즈마 감소, 초청정
주요 여과 범주
다양한 종류의 여과기병 입구 장착 필터 제품을 포함하는 Thermo Fisher의 제품 포트폴리오는 빠른 유속을 위한 넓은 멤브레인 및 어떠한 경우에도 품질 보증을 제공합니다.
분석, 정화 또는 멸균 등 필터 제품 사용 목적이 무엇이든 당사의 제품은 여과를 위한 모든 요구 사항을 지원하도록 특별히 엄선되었습니다.
Nalgene QC 분석 여과 제품은 물, 식음료, 원재료, 완제품에 대한 미생물 모니터링 및 검사에서 최상의 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
필터용 핀셋에서부터 버블 포인터 검사기에 이르는 여과 부속품들은 Thermo Scientific Nalgene 여과 솔루션의 효율성과 완전성을 높입니다.
Thermo Scientific Nalgene 주사기 필터는 실험실의 정화 및 멸균 요구 사항을 충족하도록 제작되었습니다. 필터는 다양한 크기로 제공되며 멤브레인은 멸균 및 비멸균 실험실 애플리케이션에 쉽게 사용할 수 있습니다. 
Thermo Scientific Rapid-Flow Filter Unit은 쉽게 분리할 수 있는 상부 필터 멤브레인이 있어 임시적으로 보관할 때 가장 효율적으로 사용할 수 있습니다.
Thermo Scientific Rapid-Flow Bottle Top Filter는 누출 방지 뚜껑이 보관병 내의 pH 변동을 최소화하여 여과된 시약의 유통 기한을 연장하므로 2주 이상 용액을 보관할 때 권장됩니다. 
사용자에게 필요한 품질 및 일관성을 제공하기 위해 설계되고 제작된 Gibco 배지, 혈청 및 시약은 매일 재현성 있는 결과 및 성공적인 연구 성과를 얻는 데 도움이 됩니다.
SmartNote-Nalgene-Rapid-Flow-Filters-image-270x195
Does laboratory filtration of culture media affect cell growth?
Laboratory filtration of culture media does not affect cell growth as long as the correct filter and filter membrane are used.
View smart note