TaqMan MicroRNA 어세이
Applied Biosystems™ TaqMan™ MicroRNA 어세이는 분리부터 발견, 프로파일링, 정량, 검증 및 기능 분석까지 miRNA 연구를 위한 혁신적인 도구입니다. 이제 점점 더 광범위해지는 miRNA 응용 분야를 지원하기 위해 성숙하고 생물학적으로 활성화된 miRNA 검출을 위한 훨씬 더 많은 선택 사항이 제공됩니다. 새로운 Applied Biosystems™ TaqMan Advanced miRNA 어세이는 간소화된 높은 감도의 워크플로우를 위해 라이게이션(ligation) 기반의 보편적인 역전사를 사용합니다. 표준 TaqMan MicroRNA 어세이는 3’ 연장된 템플릿을 위한 타겟 특이적 스템-루프(stem-loop) 역전사 프라이머를 사용하며 표준 TaqMan 어세이 기반 Real-Time PCR을 사용하여 다양한 종(species)의 분석을 계속 지원합니다.
현재 구매 가능: TaqMan Advanced miRNA 어세이(카드, 플레이트 및 OpenArray 형태)
qPCR을 사용하여 성숙한 miRNA를 높은 감도와 특이성으로 정량할 수 있습니다.  아래 검색 도구를 사용하여 경제적인 솔루션을 찾아보십시오. 
클릭하여 보기
어세이 검색 도구 - 내게 맞는 TaqMan 어세이를 찾아서 구입하기:
/order/genome-database/assets/core/img/loader.gif""/>
새로운 TaqMan Advanced miRNA 어세이는 보편적인 역전사를 사용하며 높은 감도의 정량을 제공합니다.
표준 TaqMan MicroRNA 어세이는 타겟 특이적 스템-루프(stem-loop) 역전사 프라이머를 사용합니다.
Applied Biosystems™ TaqMan™ Pri-miRNA 어세이는 인간, 마우스(mouse) 또는 래트(rat) 종으로부터 프라이머리 miRNA를 검출하고 측정합니다.
miRBase v.21 업데이트
표준 TaqMan MicroRNA 어세이 및 새로운 TaqMan Advanced miRNA 어세이 콘텐츠가 miRBase 데이터베이스 릴리스 21에 맞게 조정되었습니다. 표준 TaqMan MicroRNA 어세이, TaqMan Advanced miRNA 어세이 및 기타 기술 리소스의 전체 목록을 보려면 TaqMan MicroRNA 어세이 리소스 페이지를 방문하십시오.
유형별 추가적인 miRNA 어세이
Applied Biosystems™ TaqMan™ Non-coding RNA 어세이는 200개 뉴클레오티드보다 긴 비코딩(non-coding) 인간, 마우스(mouse) 또는 래트(rat) 전사체를 안정적으로 검출하고 정량합니다.
소형 RNA 정량을 위한 맞춤형 어세이는 사용 가능한 사전 설계된 어세이가 없는 경우 소형 RNA를 정량하는 데 이상적입니다. 관심 염기서열만 있으면 됩니다.
형태별 miRNA 어세이
Applied Biosystems™ TaqMan™ 맞춤형 플레이팅 서비스를 통해 고속 또는 표준 96-웰 플레이트에 사전 플레이팅된 TaqMan MicroRNA 어세이를 주문하십시오. 몇몇 타겟 miRNA 또는 비코딩 RNA를 위해 다수의 샘플을 분석하거나 반대로 다수의 타겟을 위해 몇몇 샘플을 평가할 때 최적입니다.
384-웰 카드는 적은 수의 샘플(카드당 최대 8개 샘플) 또는 제한된 샘플량(각 반응에 샘플 2 µL만 필요)으로 프로파일링 연구를 하는 데 이상적이며 Applied Biosystems™ ViiA™ 7 및 7900HT Real-Time PCR 시스템과 함께 사용 가능합니다.
TaqMan 맞춤형 플레이팅 서비스를 통해 고속 또는 표준 384-웰 플레이트에 사전 플레이팅된 TaqMan MicroRNA 어세이를 주문하십시오. 몇몇 타겟 miRNA 또는 비코딩 RNA를 위해 다수의 샘플을 분석하거나 반대로 다수의 타겟을 위해 몇몇 샘플을 평가할 때 최적입니다.
이 플레이트는 한 번에 3,072회의 반응을 수용하여 대규모 프로파일링 연구에 필요한 고처리량 기능을 제공합니다. Applied Biosystems™ OpenArray™ Real-Time PCR 시스템 및 새로운 Applied Biosystems™ QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR 시스템과 함께 사용하도록 디자인되었습니다.
QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR 시스템
동영상: 적합한 TaqMan MicroRNA 어세이 찾기
Thermo Fisher Scientific의 새로운 분석법 검색 도구로 23,000개가 넘는 TaqMan MicroRNA 어세이를 손쉽게 검색할 수 있습니다. 짧은 동영상을 통해 적합한 TaqMan MicroRNA 어세이를 찾는 방법에 대해 알아보십시오.