Search Thermo Fisher Scientific
PVDF(폴리비닐리덴 디플루오라이드) 및 니트로셀룰로오스 멤브레인은 서로 다른 애플리케이션 요건에 따라 다양한 공극 크기와 치수로 제공됩니다. 단백질의 특성(예: 전하, 소수성 등)이 멤브레인 표면에 결합하는 능력에 영향을 미치므로, 최적의 멤브레인을 찾기 위해서는 서로 다른 멤브레인에서 원하는 특정 단백질을 사용한 실험이 필요할 수 있습니다. 사용하시는 젤에 완벽하게 맞는 사전 절단 및 사전 조립 웨스턴 블랏 멤브레인/필터 페이퍼 샌드위치를 사용하면 단백질 트랜스퍼가 더 쉽고 편리해집니다. 또는 당사의 니트로셀룰로오스 및 PVDF 멤브레인과 필터 페이퍼를 사용하여 직접 샌드위치를 조립할 수도 있습니다.
니트로셀룰로오스 멤브레인은 높은 단백질 결합 친화성, 다양한 검출 방법(발색, 화학 발광, 형광)과의 호환성, 단백질, 당단백질 및 핵산을 고정하는 능력 때문에 단백질 블로팅에 널리 사용되는 매트릭스입니다. 단백질 고정화는 소수성 상호작용에 의해 발생하는 것으로 생각되며 높은 염 농도와 낮은 메탄올 농도는 특히 분자량이 더 큰 단백질의 경우 전기영동 트랜스퍼 중에 멤브레인에 대한 단백질 고정화를 향상시키는 데 도움을 줍니다. 효율적인 결합에 필요한 높은 염 농도는 전하를 띤 핵산 조각의 일부 또는 전부를 효과적으로 용출하기 때문에 니트로셀룰로오스 멤브레인은 핵산의 전기영동 트랜스퍼에 최적이 아닙니다.
멤브레인 사이즈 | 0.2 µM | 0.45 µM | ||
멤브레인(필터 페이퍼 포함) | 멤브레인 단품 | 멤브레인(필터 페이퍼 포함) | 멤브레인 단품 | |
---|---|---|---|---|
Mini (8 cm x 8 cm) | PVDF/필터 페이퍼 샌드위치, 공극 크기 0.2 µm(카탈로그 번호 LC2002) | 저형광 PVDF 트랜스퍼 멤브레인, 0.2 µm, 7 cm x 8.4 cm(카탈로그 번호 22860) | PVDF/필터 페이퍼 샌드위치, 공극 크기 0.45 µm, 8.3 cm x 7.3 cm(카탈로그 번호 LC2005) | PVDF 트랜스퍼 멤브레인, 0.45 µm, 10 cm x 10 cm(카탈로그 번호 88585) |
Midi (8 cm x 13 cm) | PVDF/필터 페이퍼 샌드위치, 공극 크기 0.45 µm, 8.5 cm x 13.5 cm(카탈로그 번호 LC2007) | |||
롤(Roll) | PVDF 트랜스퍼 멤브레인, 0.2 μm, 26.5 cm x 3.75 m(카탈로그 번호 88520) | PVDF 트랜스퍼 멤브레인, 0.45 μm, 26.5 cm x 3.75 m(카탈로그 번호 88518) |
폴리비닐리덴 디플루오라이드(PVDF) 멤브레인은 웨스턴 블로팅 애플리케이션뿐만 아니라 아미노산 분석과 소량의 단백질(최소 10 pmole)의 염기서열분석에도 이상적입니다. 또한 PVDF 멤브레인은 민감도 손실이나 백그라운드 증가 없이 사용, 스트리핑 및 재프로빙할 수 있습니다.
PVDF 멤브레인은 소수성이 매우 강하며 트랜스퍼 버퍼에 담그기 전에 메탄올 또는 에탄올에 미리 적셔야 합니다. PVDF 멤브레인은 단백질 및 핵산에 대해 높은 결합 친화력을 제공하며 웨스턴, 서던, 노던 및 도트 블랏과 같은 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 쌍극자 및 소수성 상호작용을 통해 결합이 발생할 가능성이 높습니다. PVDF 멤브레인은 더 큰 소수성으로 인해 다른 지지체보다 흡착된 단백질의 머무름 성능이 더 우수합니다. 또한 PVDF는 니트로셀룰로오스에 비해 잘 깨지지 않습니다.
iBlot 및 iBlot 2 Transfer Stack은 단백질의 드라이 블로팅을 위해 통합된 PVDF 또는 니트로셀룰로오스 트랜스퍼 멤브레인을 사용하는 소모품 스택입니다. 각 트랜스퍼에는 단백질을 빠르고 안정적으로 트랜스퍼할 수 있도록 젤 매트릭스에 구리 코팅 전극과 적절한 캐소드 및 애노드 버퍼가 포함되어 있습니다.
이 스택의 니트로셀룰로오스 멤브레인(공극 크기 0.2 μm)은 100% 순수 니트로셀룰로오스로 구성되어 고품질 트랜스퍼 성능을 제공합니다. 이 멤브레인은 염색, 면역검출, 형광 또는 방사선 표지와 같이 널리 사용되는 검출 방법에서도 사용할 수 있습니다. 단백질은 소수성 및 정전기 상호작용에 의해 멤브레인에 결합됩니다. 단백질 결합 용량은 209 µg/cm2입니다.
이 스택의 PVDF 멤브레인(공극 크기 0.2 μm, 저형광)은 니트로셀룰로오스보다 더 높은 결합력을 제공합니다. PVDF 멤브레인은 사전에 활성화되어 있어서 알코올 전처리 없이 바로 사용할 수 있습니다. 이 멤브레인은 염색, 면역검출, 형광 또는 방사선 표지와 같이 널리 사용되는 검출 방법에서도 사용할 수 있습니다. 단백질은 소수성 상호작용에 의해 멤브레인에 결합됩니다. 단백질 결합 용량은 240 µg/cm2입니다.
mini 사이즈(8 cm x 8 cm)를 모든 Invitrogen 프리캐스트 및 핸드캐스트 mini gel(또는 다른 mini gel 유형)에서 사용할 수 있습니다. regular 사이즈(13 cm x 8.3 cm)를 모든 Invitrogen midi gel(또는 다른 midi gel 유형) 또는 2개의 Invitrogen mini gel(또는 다른 mini gel 유형) 및 E-PAGE 48 또는 96 젤에 사용할 수 있습니다.
Invitrogen Power Blotter Select Transfer Stacks은 Power Blotter 시스템을 사용하여 단백질을 트랜스퍼하는 데 사용됩니다. 이 제품은 사전 조립형 일회용 스택으로서 폴리아크릴아미드 젤에서 단백질의 드라이 블로팅을 위해 통합형 사전 활성화 PVDF 또는 니트로셀룰로오스 트랜스퍼 멤브레인과 함께 제공됩니다. 각 Power Blotter Select Transfer Stack에는 필터 페이퍼, 멤브레인 및 고체 젤 매트릭스에 통합된 적절한 캐소드 및 애노드 버퍼가 포함되어 있어 단백질을 빠르고 안정적으로 트랜스퍼할 수 있습니다.
PVDF 멤브레인(공극 크기 0.45 μm, 저형광)은 니트로셀룰로오스보다 더 높은 결합력을 제공합니다. 이 멤브레인은 염색, 면역검출 및 형광과 같이 널리 사용되는 검출 방법에서도 사용할 수 있습니다. 단백질은 소수성 상호작용에 의해 멤브레인에 결합됩니다. 이 멤브레인은 일반 PVDF 또는 니트로셀룰로오스 멤브레인에 비해 백그라운드 수준이 낮고 형광 프로브에 대한 감도가 높습니다.
이 스택의 니트로셀룰로오스 멤브레인(공극 크기 0.2 μm)은 100% 순수 니트로셀룰로오스로 구성되어 고품질 트랜스퍼 성능을 제공합니다. 이 멤브레인은 염색, 화학 발광 및 형광과 같이 널리 사용되는 검출 방법에서도 사용할 수 있습니다. 단백질은 소수성과 정전기 상호작용에 의해 멤브레인에 결합됩니다. 단백질 결합 용량은 209 µg/cm2입니다.
Invitrogen Power Blotter Pre-cut Membranes and Filters는 Power Blotter 시스템을 사용하여 단백질을 트랜스퍼하도록 설계되었습니다. 이 프리-컷 멤브레인 및 필터는 폴리비닐리덴 디플루오라이드(PVDF) 또는 니트로셀룰로오스 20개 시트 및 흡수 블로팅 페이퍼(0.85 mm 두께) 80개 시트가 포함됩니다. Power Blotter Pre-cut Membranes and Filters는 Power Blotter 1-Step Transfer Buffer과 함께 사용하여 10분 이내에 단백질의 고효율 세미-드라이 트랜스퍼가 가능합니다.
웨스턴 블로팅 필터 페이퍼는 폴리아크릴아미드 젤(SDS-PAGE)에서 PVDF, 니트로셀룰로오스 또는 기타 멤브레인으로 단백질을 습식 또는 세미-드라이 패시브 또는 전기영동 트랜스퍼하기 위한 사전 절단형 면 소재 시트입니다. 블로팅 페이퍼 시트는 트랜스퍼 샌드위치 및 카세트의 필수 구성 요소이며 일반적으로 다양한 유형의 단백질 또는 핵산, 젤에서 멤브레인, 트랜스퍼 프로토콜을 위해 조립해야 합니다. 고품질 웨스턴 블로팅 필터는 표준 두께 및 매우 두꺼운 시트로 사용할 수 있으며 mini gel 및 midi gel과 함께 편리하게 사용할 수 있도록 사전 절단된 형태로 제공됩니다. 특정 젤 사이즈 및 장치 플랫폼 또는 카세트에 적합한 두께와 규격의 페이퍼를 선택하십시오.
니트로셀룰로오스 멤브레인은 높은 단백질 결합 친화성, 다양한 검출 방법(발색, 화학 발광, 형광)과의 호환성, 단백질, 당단백질 및 핵산을 고정하는 능력 때문에 단백질 블로팅에 널리 사용되는 매트릭스입니다. 단백질 고정화는 소수성 상호작용에 의해 발생하는 것으로 생각되며 높은 염 농도와 낮은 메탄올 농도는 특히 분자량이 더 큰 단백질의 경우 전기영동 트랜스퍼 중에 멤브레인에 대한 단백질 고정화를 향상시키는 데 도움을 줍니다. 효율적인 결합에 필요한 높은 염 농도는 전하를 띤 핵산 조각의 일부 또는 전부를 효과적으로 용출하기 때문에 니트로셀룰로오스 멤브레인은 핵산의 전기영동 트랜스퍼에 최적이 아닙니다.
멤브레인 사이즈 | 0.2 µM | 0.45 µM | ||
멤브레인(필터 페이퍼 포함) | 멤브레인 단품 | 멤브레인(필터 페이퍼 포함) | 멤브레인 단품 | |
---|---|---|---|---|
Mini (8 cm x 8 cm) | PVDF/필터 페이퍼 샌드위치, 공극 크기 0.2 µm(카탈로그 번호 LC2002) | 저형광 PVDF 트랜스퍼 멤브레인, 0.2 µm, 7 cm x 8.4 cm(카탈로그 번호 22860) | PVDF/필터 페이퍼 샌드위치, 공극 크기 0.45 µm, 8.3 cm x 7.3 cm(카탈로그 번호 LC2005) | PVDF 트랜스퍼 멤브레인, 0.45 µm, 10 cm x 10 cm(카탈로그 번호 88585) |
Midi (8 cm x 13 cm) | PVDF/필터 페이퍼 샌드위치, 공극 크기 0.45 µm, 8.5 cm x 13.5 cm(카탈로그 번호 LC2007) | |||
롤(Roll) | PVDF 트랜스퍼 멤브레인, 0.2 μm, 26.5 cm x 3.75 m(카탈로그 번호 88520) | PVDF 트랜스퍼 멤브레인, 0.45 μm, 26.5 cm x 3.75 m(카탈로그 번호 88518) |
폴리비닐리덴 디플루오라이드(PVDF) 멤브레인은 웨스턴 블로팅 애플리케이션뿐만 아니라 아미노산 분석과 소량의 단백질(최소 10 pmole)의 염기서열분석에도 이상적입니다. 또한 PVDF 멤브레인은 민감도 손실이나 백그라운드 증가 없이 사용, 스트리핑 및 재프로빙할 수 있습니다.
PVDF 멤브레인은 소수성이 매우 강하며 트랜스퍼 버퍼에 담그기 전에 메탄올 또는 에탄올에 미리 적셔야 합니다. PVDF 멤브레인은 단백질 및 핵산에 대해 높은 결합 친화력을 제공하며 웨스턴, 서던, 노던 및 도트 블랏과 같은 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 쌍극자 및 소수성 상호작용을 통해 결합이 발생할 가능성이 높습니다. PVDF 멤브레인은 더 큰 소수성으로 인해 다른 지지체보다 흡착된 단백질의 머무름 성능이 더 우수합니다. 또한 PVDF는 니트로셀룰로오스에 비해 잘 깨지지 않습니다.
iBlot 및 iBlot 2 Transfer Stack은 단백질의 드라이 블로팅을 위해 통합된 PVDF 또는 니트로셀룰로오스 트랜스퍼 멤브레인을 사용하는 소모품 스택입니다. 각 트랜스퍼에는 단백질을 빠르고 안정적으로 트랜스퍼할 수 있도록 젤 매트릭스에 구리 코팅 전극과 적절한 캐소드 및 애노드 버퍼가 포함되어 있습니다.
이 스택의 니트로셀룰로오스 멤브레인(공극 크기 0.2 μm)은 100% 순수 니트로셀룰로오스로 구성되어 고품질 트랜스퍼 성능을 제공합니다. 이 멤브레인은 염색, 면역검출, 형광 또는 방사선 표지와 같이 널리 사용되는 검출 방법에서도 사용할 수 있습니다. 단백질은 소수성 및 정전기 상호작용에 의해 멤브레인에 결합됩니다. 단백질 결합 용량은 209 µg/cm2입니다.
이 스택의 PVDF 멤브레인(공극 크기 0.2 μm, 저형광)은 니트로셀룰로오스보다 더 높은 결합력을 제공합니다. PVDF 멤브레인은 사전에 활성화되어 있어서 알코올 전처리 없이 바로 사용할 수 있습니다. 이 멤브레인은 염색, 면역검출, 형광 또는 방사선 표지와 같이 널리 사용되는 검출 방법에서도 사용할 수 있습니다. 단백질은 소수성 상호작용에 의해 멤브레인에 결합됩니다. 단백질 결합 용량은 240 µg/cm2입니다.
mini 사이즈(8 cm x 8 cm)를 모든 Invitrogen 프리캐스트 및 핸드캐스트 mini gel(또는 다른 mini gel 유형)에서 사용할 수 있습니다. regular 사이즈(13 cm x 8.3 cm)를 모든 Invitrogen midi gel(또는 다른 midi gel 유형) 또는 2개의 Invitrogen mini gel(또는 다른 mini gel 유형) 및 E-PAGE 48 또는 96 젤에 사용할 수 있습니다.
Invitrogen Power Blotter Select Transfer Stacks은 Power Blotter 시스템을 사용하여 단백질을 트랜스퍼하는 데 사용됩니다. 이 제품은 사전 조립형 일회용 스택으로서 폴리아크릴아미드 젤에서 단백질의 드라이 블로팅을 위해 통합형 사전 활성화 PVDF 또는 니트로셀룰로오스 트랜스퍼 멤브레인과 함께 제공됩니다. 각 Power Blotter Select Transfer Stack에는 필터 페이퍼, 멤브레인 및 고체 젤 매트릭스에 통합된 적절한 캐소드 및 애노드 버퍼가 포함되어 있어 단백질을 빠르고 안정적으로 트랜스퍼할 수 있습니다.
PVDF 멤브레인(공극 크기 0.45 μm, 저형광)은 니트로셀룰로오스보다 더 높은 결합력을 제공합니다. 이 멤브레인은 염색, 면역검출 및 형광과 같이 널리 사용되는 검출 방법에서도 사용할 수 있습니다. 단백질은 소수성 상호작용에 의해 멤브레인에 결합됩니다. 이 멤브레인은 일반 PVDF 또는 니트로셀룰로오스 멤브레인에 비해 백그라운드 수준이 낮고 형광 프로브에 대한 감도가 높습니다.
이 스택의 니트로셀룰로오스 멤브레인(공극 크기 0.2 μm)은 100% 순수 니트로셀룰로오스로 구성되어 고품질 트랜스퍼 성능을 제공합니다. 이 멤브레인은 염색, 화학 발광 및 형광과 같이 널리 사용되는 검출 방법에서도 사용할 수 있습니다. 단백질은 소수성과 정전기 상호작용에 의해 멤브레인에 결합됩니다. 단백질 결합 용량은 209 µg/cm2입니다.
Invitrogen Power Blotter Pre-cut Membranes and Filters는 Power Blotter 시스템을 사용하여 단백질을 트랜스퍼하도록 설계되었습니다. 이 프리-컷 멤브레인 및 필터는 폴리비닐리덴 디플루오라이드(PVDF) 또는 니트로셀룰로오스 20개 시트 및 흡수 블로팅 페이퍼(0.85 mm 두께) 80개 시트가 포함됩니다. Power Blotter Pre-cut Membranes and Filters는 Power Blotter 1-Step Transfer Buffer과 함께 사용하여 10분 이내에 단백질의 고효율 세미-드라이 트랜스퍼가 가능합니다.
웨스턴 블로팅 필터 페이퍼는 폴리아크릴아미드 젤(SDS-PAGE)에서 PVDF, 니트로셀룰로오스 또는 기타 멤브레인으로 단백질을 습식 또는 세미-드라이 패시브 또는 전기영동 트랜스퍼하기 위한 사전 절단형 면 소재 시트입니다. 블로팅 페이퍼 시트는 트랜스퍼 샌드위치 및 카세트의 필수 구성 요소이며 일반적으로 다양한 유형의 단백질 또는 핵산, 젤에서 멤브레인, 트랜스퍼 프로토콜을 위해 조립해야 합니다. 고품질 웨스턴 블로팅 필터는 표준 두께 및 매우 두꺼운 시트로 사용할 수 있으며 mini gel 및 midi gel과 함께 편리하게 사용할 수 있도록 사전 절단된 형태로 제공됩니다. 특정 젤 사이즈 및 장치 플랫폼 또는 카세트에 적합한 두께와 규격의 페이퍼를 선택하십시오.