Search Thermo Fisher Scientific
세제(detergent)는 비극성 "tail" 지방족 또는 방향족 특성과 극성 "head"를 모두 포함하는 양친매성(amphipathic) 분자입니다. 극성 head group의 이온 특성은 다양한 세제 분류의 기초가 됩니다. 이들은 이온성(음이온 또는 양이온으로 하전), 비이온성(비하전), 또는 양이온성(양전기 및 음전기, net 전하는 0)일 수 있습니다.
세제는 세포 용해 시약 제형에서 단백질 용해 절차를 위해, ELISA 또는 다른 단백질 연구방법을 위한 세척 버퍼에서 빈번하게 사용됩니다. 당사의 세제는 3가지 포장 형태로 이용할 수 있습니다.
Thermo Scientific™ Pierce™ Surfact-Amps™ 세제는 정밀하게 희석된(10%) 고순도 제형으로, 비정제 세제에 존재하는 오염물질에 민감한 어플리케이션이나 분석에 이상적입니다.. 당사에서는 세제에 peroxide 및 carbonyl <1.0 µeq/mL가 포함되도록 모든 배치를 검사하고 있으며, 보관 중 산화 방지를 위해 질소 포장을 하고 있습니다.
세제 | 설명 | 응집 수 | 기타 MW | MW | CMC (mM) | CMC % w/v | 혼탁 온도(°C) | 투석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triton X-100 | 비이온성 | 140 | 90,000 | 647 | 0.24 | 0.0155 | 64 | 없음 |
Triton X-114 | 비이온성 | — | — | 537 | 0.21 | 0.0113 | 23 | 없음 |
NP-40 | 비이온성 | 149 | 90,000 | 617 | 0.29 | 0.0179 | 80 | 없음 |
Brij®-35 | 비이온성 | 40 | 49,000 | 1225 | 0.09 | 0.1103 | >100 | 없음 |
Brij-58 | 비이온성 | 70 | 82,000 | 1120 | 0.077 | 0.0086 | >100 | 없음 |
Tween®-20 | 비이온성 | — | — | 1228 | 0.06 | 0.0074 | 95 | 없음 |
Tween-80 | 비이온성 | 60 | 76,000 | 1310 | 0.012 | 0.0016 | — | 없음 |
Octyl Glucoside | 비이온성 | 27 | 8,000 | 292 | 23-25 | 0.6716-0.7300 | >100 | 있음 |
Octylthio Glucoside | 비이온성 | — | — | 308 | 9 | 0.2772 | >100 | 있음 |
SDS | 음이온 | 62 | 18,000 | 288 | 6-8 | 0.1728-2304 | >100 | 있음 |
CHAPS | 양성이온 | 10 | 6,149 | 615 | 8-10 | 0.4920-0.6150 | >100 | 있음 |
CHAPSO | 양성이온 | 11 | 6,940 | 631 | 8-10 | 0.5048 | 90 | 있음 |