Search Thermo Fisher Scientific
복합 protease 및 phosphatase 억제제 칵테일 및 정제에는 serine phosphatase, threonine phosphatase, tyrosine phosphatase 뿐만 아니라 serine protease, cysteine protease, aspartic acid protease, aminopeptidase를 표적으로 하는 화학물질이 포함되어 있습니다. Metalloprotease는 별도 바이알에서 정제 제형이 아닌 액상 제형으로 이용할 수 있는 EDTA를 가하여 억제했습니다. 이러한 광범위 억제제는 단백질의 분해를 방지함과 동시에 인산화를 보존함으로써, 단일 용액 또는 정제를 완전히 보호합니다.
당사의 Thermo Scientific™ Haltliquid 칵테일은 100 μL의 일회용 또는 1, 5, 10 mL 포장 사이즈로 이용할 수 있습니다. Thermo Scientific Pierce 정제는 10 mL 용적의 한 가지 사이즈로 제공되어 다양한 용적/가격 요건에 맞출 수 있습니다.
Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail | Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail, EDTA free | Pierce Protease and Phosphatase Inhibitor Tablet | Pierce Protease and Phosphatase Inhibitor Tablet, EDTA Free | |
Flexible addition based on sample volume? | Yes | Yes | No | No |
---|---|---|---|---|
Contains EDTA | Yes, but in a separate vial | No | Yes | No |
Contains DMSO | Yes | Yes | No | No |
Requires reconstitution | No (100X) | No (100X) | Yes | Yes |
Protein assay compatibility | All | All | BCA (dilute sample 1:3), | BCA (dilute sample 1:3) |
Downstream compatibility | Not compatible with 2D or IMAC | All | Not compatible with 2D or IMAC | All |
Product sizes available | 24 x 100 μL, 1 mL, 5 x 1 mL, 10 mL | 24 x 100 μL, 1 mL, 5 x 1 mL, 10 mL | 30 tablets | 30 tablets |
Order now | Order now | Order now | Order now |