Search Thermo Fisher Scientific
Phosphatase 억제제 칵테일 및 정제에는 serine, threonine, tyrosine phosphatase를 포적으로 하는 화학물질이 포함되어 있습니다. Halt™ 액체 칵테일은 100 μL 일회용 또는 1, 1 x 5 및 10 mL 포장 사이즈로 이용할 수 있습니다. Pierce™ 정제는 10 mL 용적의 한 가지 사이즈로 다양한 용적 및 가격 필요에 맞출 수 있습니다.