Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher™ protease 억제제 칵테일 및 정제는 serine, cysteine 및 aspartic acid protease, aminopeptidase를 표적으로 합니다. Metalloprotease는 액상 형태로 별도의 바이알에서 이용할 수 있으나 정제 형태는 포함하지 않는 EDTA의 추가로 억제됩니다.
Thermo Scientific™ Halt™ 액체 칵테일은 100 μL의 일회용 또는 1 mL, 5 mL, 10 mL의 포장 사이즈로 이용할 수 있습니다. Thermo Scientific™ Pierce™ 정제는 10 mL 또는 50 mL의 두 가지 용적 사이즈로 되어 있어, 다양한 용적 및 가격 필요에 맞출 수 있습니다.
Halt Protease Inhibitor Cocktail | Halt Protease Inhibitor Cocktail, EDTA free | Pierce Protease Inhibitor tablet | Pierce Protease Inhibitor tablet, EDTA Free | |
Flexible addition based on sample volume | Yes | Yes | No | No |
Contain EDTA | Yes, but in a separate vial | No | Yes | No |
Contain DMSO | Yes | Yes | No | No |
Requires reconstitution | No (100X) | No (100X) | Yes | Yes |
Protein assay compatibility | All | All | BCA (dilute sample 1:3) | BCA (dilute sample 1:3) |
Downstream compatibility | Not compatible with 2D or IMAC | All | Not compatible with 2D or IMAC | All |
Pricing | Premium | Premium | Economical | Economical |
Order now | Order now | Order now | Order now |