Search Thermo Fisher Scientific
Aquí obtendrá información sobre diferentes aplicaciones para FT-NIR y sobre cómo puede aplicar esa tecnología a sus análisis y actividades de aseguramiento de calidad y control de calidad. Desplácese por la parte inferior de esta página para ver cómo puede poner en funcionamiento los espectrómetros Thermo Scientific NIR para su aplicación específica.
Obtenga más información sobre la espectroscopía de infrarrojo cercano y las diferentes aplicaciones que ofrece la tecnología para el análisis. Encontrará numerosas notas de aplicación diferentes, desde alimentos y bebidas hasta productos farmacéuticos, así como documentos técnicos, libros electrónicos y seminarios web.
¿Qué ventajas presenta la FT-NIR con respecto a las técnicas NIR dispersivas?
Los sistemas de infrarrojo cercano por transformada de Fourier (NIR) presentan ventajas como una resolución y una exactitud de longitud de onda mayores, una energía de señal más alta, además de unas características más estables y repetibles. Los sistemas FT no requieren estandarización de software para la transferencia de métodos entre instrumentos. Además, los sistemas FT no se ven afectados por la luz difusa que causa problemas en los muestreos que se realizan con sistemas dispersivos.
¿Qué es PLS?
La regresión de los mínimos cuadrados parciales (PLS) ofrece un enfoque estadístico a los análisis cuantitativos. Los modelos PLS establecen una correlación entre la variación espectral y la variación de la concentración de los componentes para crear modelos de predicciones para componentes.
¿Qué es un análisis de reflexión realizado mediante NIR?
Las muestras ubicadas en cubetas, bolsas, viales o colocadas directamente en la esfera integradora se someten a la energía de la luz NIR, la cual se transmite, se refleja directamente, se absorbe y se refleja de forma difusa. La luz que se refleja de forma difusa se recopila y se envía al detector. Al recopilar la cantidad de luz que se refleja de forma difusa desde una muestra sólida, puede predecir las concentraciones de los componentes o identificar muestras.
¿Qué es un análisis de transmisión realizado mediante NIR?
Las muestras ubicadas en tubos, cubetas o viales se guardan en un módulo y se someten a la energía de la luz NIR. La fuente de luz puede transmitirse, reflejarse directamente, dispersarse, absorberse y reflejarse de forma difusa desde las muestras. La luz que se transmite a través de la muestra se recopila con un detector. Al recopilar la cantidad de luz que se transmite a través de una muestra, se pueden predecir las concentraciones de los componentes o identificar muestras.
¿Cuántas muestras se necesitan para desarrollar y validar una calibración?
Depende de la dificultad que presente la aplicación, de cuántos componentes se vayan a incluir en la calibración y de si se han usado los estándares más apropiados para el desarrollo de la calibración.
El análisis de transmisión en los líquidos requiere a menudo menos estándares que el análisis de reflexión, especialmente en lo que se refiere a sólidos homogéneos. Si hay más componentes, se requieren más estándares en el modelo de calibración que si el modelo fuera de un único componente. Los estándares usados en los modelos de calibración NIR deben tener en cuenta todas las variaciones de muestreo, así como las alteraciones físicas o químicas a las que se verá expuesta la calibración cuando se implemente para el control de calidad. Para algunas aplicaciones, se puede generar un conjunto de estándares ideal de forma sintética en el laboratorio, pero al extraer las muestras del proceso de producción que se está ejecutando según las especificaciones, generalmente se necesitan muchos más estándares para adaptarse a todas las variaciones requeridas. Como mínimo, 10 veces el número de componentes incluidos en el modelo de calibración generarán una calibración inicial para probar la viabilidad de la calibración.
¿Las calibraciones actuales de distintos fabricantes se pueden transferir al NIR Antaris?
Sí. Al usar un programa de utilidad de convertidor de estándares Thermo Scientific, los espectros de otros fabricantes de NIR se pueden convertir a un formato que sea compatible directamente con el analizador FT-NIR Thermo Scientific Antaris II. El programa de utilidad convierte los espectros desde longitudes de onda hasta números de onda, además de realizar conversiones a un formato de absorbancia estándar. Luego, transfiere automáticamente los espectros convertidos con todos los datos de componentes de química húmeda asociados al software de desarrollo y calibración Thermo Scientific TQ Analyst. El desarrollador de métodos define a continuación el procesamiento espectral y todas las regiones en un análisis TQ y, por último, calibra el método en el formato de Antaris.
¿Cómo se usa el espectrómetro Antaris para el análisis de procesos «in-line»?
Si el entorno de proceso tiene manguera con agua, método de lavado CIP, polvo, alta temperatura o productos químicos corrosivos o explosivos, será necesario colocar el analizador en una zona segura o dentro de un gabinete ambientalmente estabilizado. Las fibras ópticas pasan del analizador NIR a las sondas o células de flujo instaladas en los conductos del proceso de producción, los depósitos, los soportes, los transportadores, los reactores, etc. La fibra óptica lleva la fuente luminosa de NIR a la ventana de muestreo de la sonda y, a continuación, después de que la luz haya interactuado con la muestra, la devuelve al detector del analizador NIR. Al final de la sonda hay una ventana o un hueco con aire para realizar el análisis de transmisión o reflexión. El producto analizado debe limpiarse automáticamente o la sonda debe estar diseñada para limpiarse sola mediante aire a alta presión. El ordenador que controla el analizador NIR se encuentra también en el área segura con el software Thermo Scientific RESULT para exportar los resultados de NIR a archivos de texto o de Microsoft Excel, a cualquier dispositivo LIMS, OPC o mediante la salida 4-20 mA.
¿Cómo se usan las sondas para los análisis NIR «in-line»?
Las sondas de fibra óptica se pueden usar para analizar muestras líquidas en transmisión o muestras sólidas en reflexión. Las muestras que presentan burbujas o sólidos o que cambian de estado entre líquido y sólido, la mejor opción es una sonda de transflectancia. Un accesorio conectado a la sonda une la sonda con el puerto de un depósito, conducto, reactor, soporte o sobre un transportador. Los accesorios que se suelen utilizar con las sondas son de tipo Swagelok, sanitarios de triple abrazadera o atornillados.