Search Thermo Fisher Scientific
El desarrollo y la implementación de métodos requieren herramientas de software adecuadas para cada uso diseñadas para satisfacer las necesidades de los distintos usuarios. Ofrecemos software optimizado para el desarrollo de modelos de quimiometría, el diseño de flujos de trabajo y la implementación de flujos de trabajo para el análisis rutinario. Para quienes los necesitan, se encuentran disponibles paquetes completos de cualificación del sistema y seguridad de datos para cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo más exigentes.
¿Está pensando en migrar la tecnología del laboratorio a la planta o almacén? El software Thermo Scientific RESULT es un paquete de análisis dedicado desarrollado específicamente para la instrumentación de procesos. Ya sea que su aplicación esté «at-line», «on-line», «in-line» o en desarrollo y soporte para estas funciones, el software RESULT responde a sus necesidades de proceso para el desarrollo y transferencia de métodos, la configuración operativa, la seguridad del sistema y el análisis rutinario.
Libere todo el potencial de NIR mediante el enfoque intuitivo de la identificación de muestras, la verificación y el análisis cualitativo y cuantitativo del software Thermo Scientific TQ Analyst Professional Edition.
Diseñado para espectroscopistas de todos los niveles de experiencia, el software TQ Analyst Pro es una plataforma integral de desarrollo de métodos con el rendimiento y la flexibilidad necesarios para desarrollar modelos sólidos. Ofrece un conjunto completo de herramientas para la medición espectral, la clasificación y el análisis cuantitativo.
Consiga el cumplimiento de las normativas de BPFa y de la FDA con el software de cualificación del sistema Thermo Scientific ValPro para analizadores NIR. Este paquete incluye un conjunto completo de herramientas para las pruebas de DQ, IQ, OQ y PQ de los analizadores FT-NIR Thermo Scientific Antaris, incluido el software, una amplia documentación y una rueda de validación con estándares trazables al NIST™ y recomendados por la USP.