Search Thermo Fisher Scientific
El Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter es un clasificador de células activado por fluorescencia diseñado con tecnología de clasificación celular que puede expandir su alcance a la vez que se adapta a su flujo de trabajo. Con hasta 9 láseres y 60 detectores, puede ejecutar sus experimentos existentes con compensación convencional, o aprovechar las capacidades de clasificación de células espectrales para resolver aún más poblaciones celulares. La biocontención integrada y la gestión de aerosoles le ayudan a protegerlo a usted y a sus muestras.
El Bigfoot Spectral Cell Sorter es de alta velocidad y de alto rendimiento, capaz de clasificar una placa de 96 pocillos en tan solo 11 segundos y una placa de 384 pocillos en 20 segundos. El Bigfoot Spectral Cell Sorter es suficientemente sencillo para un laboratorio individual y lo suficientemente robusto para instalaciones centrales, puede ayudarle a dominar toda la gama de experimentos de clasificación como el inmunofenotipado profundo, la genómica, la investigación de terapia celular y génica, la clasificación de células individuales, y otras aplicaciones de clasificación de células de alto rendimiento y capacidad de procesamiento.