Elija su configuración de hasta nueve láseres y 60 canales
Las configuraciones que ofrecen análisis espectral y compensación convencional oscilan entre cinco y nueve láseres y hasta 60 parámetros, mientras que las configuraciones que ofrecen una compensación tradicional solo incluyen cuatro o cinco láseres y hasta 35 parámetros. Aparte de los láseres y detectores, todas las configuraciones comparten las mismas especificaciones.
Configuraciones
Todas las configuraciones del clasificador de células espectrales Bigfoot ofrecen dos o más canales de dispersión lateral y frontal, además de los canales de fluorescencia que se muestran en las tablas.
Las configuraciones ofrecen tanto el análisis espectral como la compensación convencional
Láseres
Número de canales de detección de fluorescencia para los láseres incluidos
Canales de detección totales
N.º cat.
UV
349 nm
Violeta
405 nm
Azul violeta
445 nm
Azul
488 nm
Verde
532 nm
Amarillo verde
561 nm
Rojo
594 nm
Rojo lejano
640 nm
Infrarrojo
cercano
785 nm
5
12
12
7
12
5
53
PL00302
6
12
12
7
12
5
3
56
PL00301
6
12
12
4
7
12
5
57
PL00300
7
12
12
4
7
12
5
3
60
PL00299
9
12
12
7
12
4
4
3
60
PL00285
Configuraciones que solo ofrecen compensación convencional
Láseres
Número de canales de detección de fluorescencia para los láseres incluidos
Canales de detección totales
N.º cat.
UV
349 nm
Violeta
405 nm
Azul violeta
445 nm
Azul
488 nm
Verde
532 nm
Amarillo verde
561 nm
Rojo
594 nm
Rojo lejano
640 nm
Infrarrojo
cercano
785 nm
4
7
7
7
4
27
PL00304
5
7
7
5
7
4
35
PL00303
Especificaciones
Sistema óptico
Láseres de excitación 349 nm, 405 nm, 445 nm, 488 nm, 532 nm, 561 nm, 594 nm, 640 nm, 785 nm
Potencia óptica Entrega de espacio libre de 349 nm (100 mW), 405 nm (100 mW), 445 nm (200 mW), 488 nm (125 mW), 532 nm (100 mW), 561 nm (100 mW), 594 nm (100 mW), 640 nm (100 mW), 785 nm (100 mW)
Alineación del haz Fijo, 7 orificios separados espacialmente
Parámetros de detección Hasta 55 fluorescencia + 5 dispersión
Parámetros de dispersión FSC y SSC estándar de 488 nm; partículas pequeñas FSC de 405 nm; FSC y SSC despolarizadas de 488 nm
Resolución de dispersión
Medición de impulsos Pico, área y anchura medidos simultáneamente para la entrada y salida de muestras de cada canal
Sensibilidad de fluorescencia <100 MESF para FITC, FC, APC
Fluídica
Boquillas Puntas de boquilla cerámicas de 50, 70, 100, 120 y 150 µm con ajustes de presión regulables
Tipos de tubos de entrada de muestras 1,5 ml, 5 ml y 15 ml
Control de temperatura 4 °C-37 °C para la entrada y salida de todos los tipos de medios
Agitación Automática basada en el tipo de tubo de entrada
Clasificación
Tasa de eventos >Adquisición de 100.000 eps con los 60 parámetros
Velocidad de clasificación >70.000 eps con todos los parámetros activados
Dispositivos de clasificación Clasificación de hasta 6 vías en tubos; los soportes de tubos configurables incluyen adaptadores de 1,5 ml, 5 ml, 15 ml y 50 ml; selección de placas de micropocillos de varias vías de hasta 1536 pocillos.
Bioseguridad
Pruebas de cumplimiento Se ha comprobado que el sistema es funcionalmente equivalente a las normas de protección del personal y del producto que una cabina de bioseguridad de Clase II tipo A2 conforme a la norma internacional 49 de NSF. AMS independiente para la evacuación de la cámara de clasificación.
Otros
Dimensiones 99 cm (an.) x 99 cm (pr.) x 177 cm (al.) (39 pulg. [an.] x 39 pulg. [pr.] x 69,7 pulg. [al.])
Carrito de fluídica Ninguno
Peso 400 kg
Monitor 32 pulgadas, 4 k
Fuente de alimentación 100/240 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energía 750 W máx. (instrumento, PC y monitor)
Humedad relativa 20-60 % de HR
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.