Search Thermo Fisher Scientific
Los plásticos KingFisher están diseñados específicamente para su uso con instrumentos KingFisher y están cuidadosamente fabricados según estrictas normativas*. Su baja afinidad de unión para biomoléculas los hace ideales para el procesamiento de partículas magnéticas. Los peines y microplacas desechables con puntas de polipropileno permiten una excelente recuperación de esferas magnéticas para una purificación y un aislamiento óptimos de ADN, ARN, proteínas y células.
* El uso de plásticos KingFisher garantiza el funcionamiento adecuado del instrumento KingFisher y el rendimiento de la aplicación, y evita costosas reparaciones que pueden derivarse del uso de plásticos de terceros, incluso si se comercializan como “compatibles con KingFisher”. El uso de plásticos de terceros puede anular los contratos de servicio de instrumentos.
Los cabezales magnéticos para KingFisher Flex se pueden cambiar fácilmente sin herramientas, lo que le permite cambiar casi sin esfuerzo entre formatos de 96 y 24 pocillos profundos.
Para ahorrar tiempo y aumentar la reproducibilidad con su sistema KingFisher, combínelo con una pipeta electrónica o un dispensador de reactivos automatizado.
Con la pipeta Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Equalizer, puede transferir muestras de forma rápida y eficaz entre prácticamente cualquier tubo, gradilla, microplaca o caja de gel horizontal. El espaciado ajustable de las puntas permite fijar la distancia entre ellas con tan solo deslizar la escala para expandirla y contraerla según el formato de instrumental de laboratorio deseado. La nueva aplicación My Pipette™ Creator le permite programar la E1-ClipTip cómodamente desde su PC.
* Existen otros modelos que admiten diferentes volúmenes de muestra y tamaños de punta; para verlos, siga los enlaces del n.º de cat..
Llene las placas de forma más rápida y consistente con el dispensador de reactivos MultiDrop™ Combi, que proporciona una dispensación precisa en un amplio intervalo de 0,5 a 2500 µl y admite microplacas de 6 a 1536 pocillos y alturas de placa de 5 a 50 mm.
Optimice el flujo de trabajo del sistema KingFisher con un lector de códigos de barras compatible o un dispensador robótico de líquidos o de placas.
El versátil KingFisher Presto está diseñado para integrarse con un manipulador de líquidos robóticos compatible para la automatización manos libres. Muchos dispensadores de líquidos robóticos comerciales son compatibles con KingFisher Presto. Póngase en contacto con su representante de ventas de KingFisher o con su proveedor preferido para ver si hay disponible una interfaz de KingFisher probada.
Puede aumentar el volumen de procesamiento de la carga de instrumentos y reducir el tiempo práctico con la microplaca Thermo Scientific™ Orbitor™, un cargador de placas de sobremesa compacto y colaborativo con lectura de códigos de barras integrada para el seguimiento de las muestras y la gestión del inventario. El innovador brazo telescópico bidireccional Orbitor RS2 proporciona un alcance y una precisión excepcionales, y el espacio de trabajo de 360° lo convierte en una herramienta valiosa para el laboratorio. Compatible con los modelos KingFisher Flex y Presto, el Orbitor RS2 se puede configurar de forma flexible para que se ajuste a sus necesidades.
* Puede consultar otras configuraciones siguiendo el enlace del n.º de cat..
La solución Amplitude de Thermo Fisher Scientific es un nuevo sistema de pruebas de diagnóstico molecular altamente automatizado que puede analizar más de 7000 muestras COVID-19 en 24 horas. La solución analítica Amplitude puede ayudar a los laboratorios a ampliar rápidamente las pruebas para la detección de COVID-19 a los volúmenes necesarios y ayudar así a reducir la propagación de enfermedades y restaurar las economías y comunidades. Esta solución ofrece un rendimiento máximo con un tiempo de trabajo, equipo y personal mínimos, ya que solo se necesitan cuatro empleados para su funcionamiento.
Como líder mundial en el servicio de la ciencia, Thermo Fisher Scientific ha reunido productos líderes del sector como KingFisher Presto y el Applied Biosystems TaqPath COVID-19 Kit en una solución de diagnóstico de alto rendimiento. Ofrece la comodidad de adquirir un suministro seguro de ensayos y consumibles directamente de un proveedor de una sola fuente. Su compra inicial incluye una entrega mensual por adelantado de reactivos para las necesidades de su laboratorio durante el primer año. Nuestra asociación de servicio integral se encargará de cada detalle del proceso para garantizar una instalación perfecta y ofrece un acceso prioritario los 365 días del año, las 24 horas del día, los 7 días de la semana a expertos confiables con los que puede contar para cualquier problema que surja ahora y en el futuro.