Search Thermo Fisher Scientific
Instrumento KingFisher | ||||
Tamaño del instrumento | Compacto de sobremesa | Sobremesa | Sobremesa | Modelo de sobremesa: se integra con el manipulador robótico de líquidos |
Nivel de procesamiento | Bajo a medio | Medio a alto | Medio a alto | Ultraalto |
Intervalo de volumen de procesamiento |
|
|
|
|
Muestras por carrera | 6 o 12 | 24 o 96 | 24 o 96 | 24 o 96 |
Protocolos personalizables | Sí, con software para PC | Sí, con software para PC | Sí, con pantalla táctil o software para PC | Sí, con software para PC |
Calentamiento y refrigeración |
|
|
|
|
Lámpara UV | 8 vatios (hasta 16 horas) | No | 2 lámparas UV, máx. 23 h 59 min | No |
Ordering information |
|
|
|
---|
Las principales diferencias son el rendimiento, el número de muestras por carrera y la forma en que los modelos gestionan las placas y el proceso.
Los instrumentos KingFisher son instrumentos versátiles de preparación de muestras para laboratorios y están diseñados de forma elegante para admitir varias aplicaciones.
Distintos niveles de rendimiento: procese de 6 a 96 muestras por carrera en función del modelo de instrumento
Formatos intercambiables: elija placas de 24 o 96 pocillos para poder procesar una amplia variedad de volúmenes de entrada
Personalización de protocolos: edite, modifique o cree fácilmente nuevos protocolos
Reactivos optimizados: compatibles con varios reactivos de esferas magnéticas