Search Thermo Fisher Scientific
El KingFisher Apex de Thermo Scientific representa el pináculo de la purificación automatizada de ADN, ARN, proteínas y células. A partir de décadas de excelencia y valor de los productos KingFisher, hemos combinado las capacidades de instrumentos de calidad superior con un control completo mediante pantalla táctil para ofrecer una flexibilidad y un rendimiento inigualables. El KingFisher Apex hace que la preparación de muestras sea sencilla.
Además de las características comunes de todos los sistemas de purificación KingFisher, el Apex ofrece:
Control de pantalla táctil
Una pantalla táctil moderna y una interfaz intuitiva que le permiten controlar el funcionamiento del instrumento
Ver demostración interactiva
Selección de formatos de placa o tubo
El amplio intervalo de volumen de 20 µl-5 ml oscila entre placas de 96 pocillos, 24 pocillos o de PCR, o tubos de almacenamiento de PCR
Purificación de alto rendimiento
24-96 muestras por carrera, lo que supone un ahorro del 50 % o más de tiempo de pulsación en función de la aplicación
Múltiples aplicaciones
Una amplia gama de aplicaciones y protocolos validados con reactivos de confianza
Calentadores y enfriadores
Caliente las muestras a 100 °C o enfríelas a 4 °C.
Imanes dobles
Al instalar dos imanes y calentadores, KingFisher Apex selecciona de forma inteligente el cabezal magnético correcto según su protocolo
Plásticos codificados con barras y optimizados
Los códigos de barras específicos de cada lote confirman la posición correcta de la placa durante la carga y se pueden utilizar para el seguimiento de lotes y la documentación
Descargue los protocolos desde nuestra biblioteca
O personalice protocolos fácilmente mediante el software BindIx de Thermo Scientific
Descontaminación UV
Proteja contra la contaminación con 2 lámparas UV
Conectividad en red y en la nube
Conecte KingFisher Apex a la nube para un acceso aún mayor y control de protocolos e informes
Una pantalla táctil moderna y una interfaz intuitiva que le permiten controlar el funcionamiento del instrumento. Siga las funciones visuales guiadas para facilitar la carga de placas, los cambios de protocolo y la configuración de instrumentos.
Es fácil editar o escribir protocolos directamente en el instrumento, y puede personalizar los protocolos en cada paso: unión, lavado y elución. También puede gestionar los protocolos en su PC con el software BindIx. Los límites definidos por el instrumento ayudan a reducir los posibles errores en cualquier modificación del protocolo.
Imanes dobles, peines de punta y placas
Al instalar dos imanes y calentadores, KingFisher Apex selecciona de forma inteligente el cabezal magnético correcto según su protocolo. Trabaje con intervalos de volumen de grandes a pequeños eligiendo entre formatos de 24 pocillos, 96 pocillos o PCR con las placas y cabezales magnéticos correspondientes.
El software BindIx de Thermo Scientific se incluye con los instrumentos KingFisher Apex. El software facilita la creación, la descarga, el análisis, la modificación y el almacenamiento de protocolos directamente en el instrumento o en el PC.
Existen protocolos para procedimientos de purificación de ácidos nucleicos y proteínas con kits de reactivos. Con el software, puede definir y editar pasos, parámetros, placas y reactivos en cada parte del protocolo: unión, lavado y elución. Incluso puede generar informes de estado, los cuales incluyen un registro de ejecución, el diseño de las placas y parámetros de los pasos.
Para obtener más información acerca de BindIx, consulte la ficha Features (Características).
Para descargar el software BindIx, elija uno de los métodos de la tabla.
Tres formas de descargar el software BindIx
Método | Instrucciones |
Haga doble clic en el paquete descargado para iniciar el proceso de instalación | |
Haga clic en Get (Obtener) y, a continuación, en Install (Instalar) | |
Unidad USB del fabricante | Haga doble clic en el archivo de paquete .msix y, a continuación, haga clic en Install (Instalar) |
Requisitos del sistema: Windows 10 versión 1809 (17763.0) o superior
El KingFisher Apex puede aislar y purificar de forma suave y eficaz ácidos nucleicos, proteínas y células de una amplia variedad de tipos de muestras para muchas y distintas aplicaciones posteriores. Para ver una selección de kits de aplicaciones, reactivos y protocolos que se ejecutan con KingFisher Apex, consulte la ficha Kits, Reagents, and Protocols (Kits, reactivos y protocolos).
Para obtener información sobre los plásticos y los productos de configuración de placas diseñados para funcionar con KingFisher Apex, consulte la ficha Accessories (Accesorios).
Atributo | Descripción |
Tamaño del instrumento | Sobremesa |
Nivel de procesamiento | Medio a alto |
Volumen de procesamiento según el formato de placa | Placa de 96 pocillos
Placa de 24 pocillos
Tubos de almacenamiento
|
Muestras por carrera | 24 o 96 |
Software incluido | BindIx |
Protocolos personalizables | Sí, creado con la interfaz de usuario del instrumento o el software BindIx para PC* |
Intervalos de calentamiento y refrigeración | Calentamiento hasta 100 °C |
Lámparas ultravioletas | 2 lámparas UV, tiempo de funcionamiento máximo de 23 h 59 min |
Dimensiones (Al. × An. × F.) | 45 × 78 × 59 cm (18 × 31 × 23 pulgadas) |
Peso | 56 kg (123 lb) |
Formatos de placas | Placa de 96 pocillos profundos |
Memoria del instrumento | ~30 GB |
Interfaz de pantalla | Interfaz gráfica de usuario con pantalla táctil |
Potencia | 100-240 V CA 50/60 Hz, 280 VA |
Lector de código de barras | En el instrumento; códigos de barras 1D |
Opciones de cabezal magnético | 4 opciones, intercambiables por el cliente |
Conectividad de datos | Dispositivo USB para PC |
* Requiere Windows 10 versión 1809 (17763.0) o superior.