Search Thermo Fisher Scientific
El Thermo Scientific KingFisher Duo Prime es el instrumento de sobremesa compacto más versátil para la preparación de muestras de laboratorio para 6 o 12 muestras por carrera. Ofrece extracción y purificación uniformes de ADN, ARN, proteínas y células, e incluye una lámpara ultravioleta para la descontaminación. El KingFisher Duo Prime es una opción asequible para laboratorios académicos o pequeños.
Además de las características comunes de todos los sistemas de purificación KingFisher, el Duo Prime ofrece:
Purificación automatizada
6-12 muestras por carrera
Elija entre dos formato de placa
Amplio intervalo de volumen de 20 µl-5 ml
Descargue los protocolos desde nuestra biblioteca
O personalice protocolos fácilmente mediante el software BindIt de Thermo Scientific
Facilidad de instalación y funcionamiento
Listo para funcionar en 10 minutos o menos
Flujo de trabajo sencillo
Solo tiene que seguir las instrucciones que aparecen en pantalla
La descontaminación es estándar
El KingFisher Duo Prime puede aislar y purificar de forma suave y eficaz ácidos nucleicos, proteínas y células de una amplia variedad de tipos de muestras para muchas y distintas aplicaciones posteriores. Para ver una selección de kits de aplicaciones, reactivos y protocolos que se ejecutan con KingFisher Duo Prime, consulte la ficha Kits, Reagents, and Protocols (Kits, reactivos y protocolos).
El software BindIt de Thermo Scientific se incluye con los instrumentos KingFisher Duo Prime y Flex. El software facilita la creación, la descarga, el análisis, la modificación y el almacenamiento de protocolos para sus aplicaciones KingFisher.
Existen protocolos para procedimientos de purificación de ácidos nucleicos y proteínas con kits de reactivos. Con el software, puede definir y editar pasos, parámetros, placas y reactivos en cada parte del protocolo: unión, lavado y elución.
Para obtener más información acerca de BindIt, consulte la ficha Features (Características).
Para obtener información sobre las placas, los plásticos y los productos de configuración de placas diseñados para funcionar con KingFisher Duo Prime, consulte la ficha Accessories (Accesorios).
Atributo | Descripción |
---|---|
Tamaño del instrumento | Compacto de sobremesa |
Nivel de procesamiento | Bajo a medio |
Intervalo de volumen de procesamiento | 50-1000 µl: Cabezal magnético de 12 pines 200-5000 µl: Cabezal magnético de 6 pines |
Muestras por carrera | 6 o 12 |
Software incluido | BindIt |
Protocolos personalizables | Sí (con el software BindIt) |
Calentamiento y refrigeración | 10 °C-75 °C (bloque de filas de placas A) |
Lámpara UV | 8 vatios (hasta 16 horas) |
Lector de código de barras | Con el software BindIt o de forma independiente |
Cabezales magnéticos seleccionables por el usuario | 2 |
Uso como unidad independiente | Sí |