Search Thermo Fisher Scientific
Las microplacas selladas con calor son perfectas para aplicaciones de almacenamiento. Las ventajas sobre otros métodos para el sellado de placas comprenden desde el ahorro en tiempo y costes a la integridad del sellado. Cuando se hace un sellado por calor, el material sellante se coloca primero sobre la placa, que deberá tener un borde elevado alrededor de cada pocillo. Tras aplicar el calor de manera uniforme durante varios segundos, el material sellante se une al borde elevado para sellar cada pocillo herméticamente. El sellado por calor ofrece la posibilidad de sellar la placa de nuevo tras recuperar las muestras.
Los cierres térmicos Thermo Scientific son:
Diseñados para obtener un rendimiento fiable con los selladores térmicos manuales ALPS 30 y ALPS 50 V.
SKU | Marca | Color | Perforable/desprendible | Propiedades | Varios cierres | Placas con soporte |
---|---|---|---|---|---|---|
AB0559 | ThermoSeal | Plata | ND | Sellado muy fuerte, resistente a productos químicos (compatible con DMSO) | No | PP |
AB0685 | ClearSeal | Transparente | ND | Sellado fuerte, transparente | No | PP |
AB0745 | Easy Peel | Plata | Rasgable | Almacenamiento a largo plazo, hasta -200 °F | No | PP, PE. COC |
AB0757 | Easy Pierce | Plata | Perforable | Resistente a productos químicos (compatible con DMSO) | Sí | PP, PE |
AB0812 | DiamondSeal | Transparente | ND | Transparente | No | PP, PS, PE, COC |
AB1720 | Easy Pierce 20 μm | Plata | Perforable | Hoja fina | Sí | PP, PE |
AB1797 | ClearSeal | Transparente | Perforable | Tamaño fino, sin conducción | No | PP, PS, PE |
Diseñados para un rendimiento fiable con el sellador térmico automatizado ALPS 3000.
SKU | Marca | Color | Perforable/desprendible | Propiedades | Varios cierres | Placas con soporte |
---|---|---|---|---|---|---|
AB3559 | ThermoSeal | Plata | ND | Sellado muy fuerte, resistente a productos químicos (compatible con DMSO) | No | PP |
AB3686 | ClearSeal | Transparente | ND | Sellado fuerte, transparente | No | PP |
AB3720 | Easy Pierce 20 μm | Plata | Perforable | Hoja fina | Sí | PP, PE |
AB3738 | Easy Pierce | Plata | Perforable | Resistente a productos químicos (compatible con DMSO) | Sí | PP, PE |
AB3739 | Easy Peel | Plata | Rasgable | Almacenamiento a largo plazo, hasta -200 °F | No | PP, PE. COC |
AB3797 | ClearSeal | Transparente | Perforable | Tamaño fino, sin conducción | No | PP, PS, PE |
AB3799 | DiamondSeal | Transparente | Rasgable | Transparente | No | PP, PS, PE, COC |
Diseñados para obtener un rendimiento fiable con los selladores térmicos manuales ALPS 30 y ALPS 50 V.
SKU | Marca | Color | Perforable/desprendible | Propiedades | Varios cierres | Placas con soporte |
---|---|---|---|---|---|---|
AB0559 | ThermoSeal | Plata | ND | Sellado muy fuerte, resistente a productos químicos (compatible con DMSO) | No | PP |
AB0685 | ClearSeal | Transparente | ND | Sellado fuerte, transparente | No | PP |
AB0745 | Easy Peel | Plata | Rasgable | Almacenamiento a largo plazo, hasta -200 °F | No | PP, PE. COC |
AB0757 | Easy Pierce | Plata | Perforable | Resistente a productos químicos (compatible con DMSO) | Sí | PP, PE |
AB0812 | DiamondSeal | Transparente | ND | Transparente | No | PP, PS, PE, COC |
AB1720 | Easy Pierce 20 μm | Plata | Perforable | Hoja fina | Sí | PP, PE |
AB1797 | ClearSeal | Transparente | Perforable | Tamaño fino, sin conducción | No | PP, PS, PE |
Diseñados para un rendimiento fiable con el sellador térmico automatizado ALPS 3000.
SKU | Marca | Color | Perforable/desprendible | Propiedades | Varios cierres | Placas con soporte |
---|---|---|---|---|---|---|
AB3559 | ThermoSeal | Plata | ND | Sellado muy fuerte, resistente a productos químicos (compatible con DMSO) | No | PP |
AB3686 | ClearSeal | Transparente | ND | Sellado fuerte, transparente | No | PP |
AB3720 | Easy Pierce 20 μm | Plata | Perforable | Hoja fina | Sí | PP, PE |
AB3738 | Easy Pierce | Plata | Perforable | Resistente a productos químicos (compatible con DMSO) | Sí | PP, PE |
AB3739 | Easy Peel | Plata | Rasgable | Almacenamiento a largo plazo, hasta -200 °F | No | PP, PE. COC |
AB3797 | ClearSeal | Transparente | Perforable | Tamaño fino, sin conducción | No | PP, PS, PE |
AB3799 | DiamondSeal | Transparente | Rasgable | Transparente | No | PP, PS, PE, COC |
Para un sellado completamente automatizado con rollos de sellador térmico, elija el ALPs 3000
![]() | ![]() | ![]() |
Para el sellado semiautomatizado o manual con cierres térmicos individuales, elija entre el ALPs 50V o el ALPs 30. | Para un sellado completamente automatizado con rollos de sellador térmico, elija el ALPs 3000
|
¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos para obtener asistencia técnica y de aplicaciones sobre productos de laboratorio