Storage Plate Lids
Las tapas para microplacas protegen las muestras de la contaminación y
la evaporación durante el procesamiento, incubación o almacenamiento del ensayo.
  • Tapas de 96 pocillos con anillos de condensación individuales
  • Las tapas disponen de muescas para una rápida orientación
  • Las tapas universales se pueden utilizar en todas las placas de altura estándar del mercado
Tapas para placas de almacenamiento disponibles
SKUAltura (mm)Esquinas recortadasAnillos de condensaciónBarrera de evaporaciónColorEstérilMarca compatible
263339Estándar, 7,9Lado largoTransparenteNoNunc
264122Estándar, 7,9Lado largoTransparenteNunc
264623Estándar, 7,9Lado largoTransparenteNunc
264611Estándar, 7,9Lado largoNoTransparenteNunc
264612Estándar, 7,9Lado largoNoTransparenteNoNunc
264616Estándar, 7,9Lado largoNoTransparenteNunc
448143Estándar, 7,9Lado largoNoNoBlancoNoNunc
250002Estándar, 8,34NoNoNoTransparenteUniversal (Abgene)
250003Estándar, 8,34NoNoNoTransparenteNoUniversal (Abgene)
250005Estándar, 8,34NoNoNoTransparenteNoUniversal (Abgene)
253623Perfil bajo, 4,6NoNoTransparenteNoUniversal (Abgene)
253624Perfil bajo, 4,6NoNoTransparenteUniversal (Abgene)
4954Fácilmente automatizable, 8,9NoNoTransparenteUniversal (Abgene)
4955Fácilmente automatizable, 8,9NoNoNegroUniversal (Abgene)