Search Thermo Fisher Scientific
Las cintas de sellado Nunc minimizan la evaporación y protegen a las muestras de la contaminación y las salpicaduras. Las bandas adhesivas resultan perfectas para las aplicaciones de ensayos.
No se han encontrado registros que coincidan con sus criterios
SKU | Material/adhesivo | Aplicación | Color | Características | Escala de Intervalo |
---|---|---|---|---|---|
232698 | Aluminio/acrilato |
| Plata |
| -80 a +150 °C |
232699 | Aluminio/acrilato |
| Plata |
| -80 a +150 °C |
232701 | Poliolefina/acrilato |
| Transparente |
| De -70 a +100 °C |
232702 | Poliolefina/acrilato |
| Transparente |
| De -70 a +100 °C |
235306 | Polietileno/silicona |
| Transparente |
| De -40 a +90 °C |
235307 | Poliolefina/silicona |
| Transparente |
| De -70 a +100 °C |
236269* | Poliéster/acrilato |
| Transparente |
| De -20 a +100 °C |
236272 | Poliéster/acrilato |
| Blanco |
| De -40 a +80 °C |
236366 | Poliéster/acrílico |
| Transparente |
| De -70 a +100 °C |
236370+ | Poliéster/silicona |
| Transparente |
| De -70 a +100 °C |
236703 | Vinilo/acrilato |
| Negro |
| De -40 a +80 °C |
236707 | Poliéster/acrílico |
| Transparente |
| De -20 a +100 °C |
241205 | Rayón/acrilato |
| Blanco |
| De -20 a +80 °C |
249720 | Rayón/acrilato |
| Blanco |
| De -20 a +80 °C |
276014 | Aluminio/silicona |
| Plata |
| De -80 a +120 °C |
+Solo disponible en América
*No disponible en América
Garantice el sellado adecuado en placas, bloques y gradillas de almacenamiento para tubos de ensayo con Thermo Scientific SuperSealer.
¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos para obtener asistencia técnica y de aplicaciones sobre productos de laboratorio