Storage Plate Cap Mat
Alfombrillas de cierre de 96 pocillos para placas de polipropileno Nunc y Abgene diseñadas para proteger el contenido de los pocillos de la evaporación, la contaminación exterior y la contaminación cruzada
  • Resistentes a las sustancias químicas y perforables, admiten bajas temperaturas de hasta -80°°C
  • Los tapones para pocillos de silicona precortados permiten que la punta de una pipeta o una sonda entre en el pocillo sin dañar el tapón
  • Opciones de color para permitir una identificación rápida de las placas de almacenamiento
  • Los tapones de silicona precortados son resistentes a disolventes y no deben exponerse a DMSO al 100 %
Además, ofrecemos Tapas para placas de almacenamiento Abgene y.
Tapas en tiras para placas de almacenamiento Abgene
Notas: Las alfombrillas de cierre encajan tanto en placas de 96 pocillos profundos de polipropileno como en placas de altura estándar de pared compartida. N.º cat.: 276011; las alfombrillas de cierre de silicona precortados se pueden perforar varias veces.
Alfombrillas de cierre de 96 pocillos disponibles
No se han encontrado registros que coincidan con sus criterios
N.º cat.Forma del fondo del pocilloPerforableColorEstérilMarca
276000RedondoPerforableNaturalEstérilNunc
276002RedondoPerforableNaturalNoNunc
276003RedondoPerforableAmarilloNoNunc
276004RedondoPerforableRojoNoNunc
276005RedondoPerforableAzulNoNunc
276011*RedondoPerforable (precortado)NaturalNoNunc
4410RedondoNoNaturalNoNunc
4411-11RedondoNoNaturalNoNunc
4412-11RedondoNoNaturalEstérilNunc
4413-11RedondoNoNaturalNoNunc
4414-11RedondoNoNaturalEstérilNunc
4415RedondoNoNaturalNoNunc
4416RedondoNoNaturalEstérilNunc
4420CuadradoNoNaturalNoNunc
4421CuadradoNoNaturalNoNunc
4422CuadradoNoNaturalEstérilNunc
4430-11RedondoNoNaturalNoNunc
4431-11RedondoNoNaturalNoNunc
4432-11RedondoNoNaturalEstérilNunc
9503230CuadradoPerforableNaturalNoNunc
9503233CuadradoPerforableNaturalEstérilNunc
AB0675CuadradoNoNaturalNo (esterilizable en autoclave)Abgene
AB0566RedondoPerforableNaturalNoAbgene
AB0674RedondoNoNaturalNo (esterilizable en autoclave)Abgene
AB0566SP**RedondoPerforableNaturalNoAbgene
*Las tapas de silicona precortadas se pueden perforar repetidas veces.
**La alfombrilla es ligeramente más rígida que AB-0566