Search Thermo Fisher Scientific
蛋白型疫苗是從病原純化或重組蛋白質 抗原 而來。這些包括類病毒顆粒 (VLP) 疫苗,其為蛋白質自行組裝至類似病毒的顆粒中。次單位疫苗通常需要佐劑以增強免疫反應 (請參閱疫苗配方和製程殘留物,以了解特定佐劑分析物)。重組蛋白質會在生物反應器中的細胞生長、純化,然後進行配方。為了讓疫苗能為主管機關接受,需要執行深入特性分析,並設定純度/不純物標準 (CQA),以確保產品安全性和有效性。
生物分子分離 | HPLC 系統 | 電霧式偵測 | IC 離子層析系統 | 質譜儀 | 層析資料系統 |
---|---|---|---|---|---|
BioLC 管柱 |
| 離子層析 (IC) 系統 | Orbitrap Exploris 質譜儀 | Chromeleon 7.3 CDS |
|
|
|
|
讓您的疫苗相關生物樣本達到高解析、高效率分離。我們專為生物樣本設計的獨特管柱化學,可為蛋白質、多肽、單株抗體、碳水化合物、核酸等進行分離。
Thermo Scientific Vanquish HPLC 與 UHPLC 系統為市面上最先進之液相層析儀器。Vanquish LC 平台可改善效能、再現性和可靠度,不需在品質或操作便利性上有所犧牲。Vanquish LC 系統可提供靈活性,克服最棘手的疫苗分析挑戰。
可靈活調度的 Thermo Scientific Dionex 離子層析儀 (IC) 系統,讓客戶同步開發、探索與執行多種不同分析法皆能游刃有餘。具耐用性與功能的獨特 IC 技術,可準確鑑定並監控配方、製程殘留物成分,並確保適當佐劑濃度,且容易操作。
利用搭載電霧式偵測 (CAD) 的 Thermo Scientific Vanquish UHPLC 系統提升分離速度與解析度。CAD 能夠以增強的線性動態範圍和準確一致的反應,偵測並量化近乎所有物質。無論化學結構為何,皆可使用 CAD 同時測量低含量雜質和活性藥物成分 (API) 及其他化合物。
Thermo Scientific Orbitrap Exploris 質譜儀系統為定量型高解析、精確質量 (HRAM) 液相層析質譜儀 (LC-MS),能為您的新一代疫苗產品提供創紀錄的效能。我們提供強大的產品組合,能滿足您的精確分析需求,為您最先進的疫苗藥物產品提供全方位特性分析,並加速其開發。
透過單一軟體平台達到生產力與合規性。作為您實驗室 IT 整合架構的一部分,最新的 Thermo Scientific Chromeleon 7.3 層析資料系統 (CDS) 是合規、有效且可靠處理今日層析及質譜資料不可或缺的一部分。它能確保資料品質,並管理所有分析程序,從儀器控管到原始資料儲存與處理,到產出最終結果。
讓您的疫苗相關生物樣本達到高解析、高效率分離。我們專為生物樣本設計的獨特管柱化學,可為蛋白質、多肽、單株抗體、碳水化合物、核酸等進行分離。
Thermo Scientific Vanquish HPLC 與 UHPLC 系統為市面上最先進之液相層析儀器。Vanquish LC 平台可改善效能、再現性和可靠度,不需在品質或操作便利性上有所犧牲。Vanquish LC 系統可提供靈活性,克服最棘手的疫苗分析挑戰。
可靈活調度的 Thermo Scientific Dionex 離子層析儀 (IC) 系統,讓客戶同步開發、探索與執行多種不同分析法皆能游刃有餘。具耐用性與功能的獨特 IC 技術,可準確鑑定並監控配方、製程殘留物成分,並確保適當佐劑濃度,且容易操作。
利用搭載電霧式偵測 (CAD) 的 Thermo Scientific Vanquish UHPLC 系統提升分離速度與解析度。CAD 能夠以增強的線性動態範圍和準確一致的反應,偵測並量化近乎所有物質。無論化學結構為何,皆可使用 CAD 同時測量低含量雜質和活性藥物成分 (API) 及其他化合物。
Thermo Scientific Orbitrap Exploris 質譜儀系統為定量型高解析、精確質量 (HRAM) 液相層析質譜儀 (LC-MS),能為您的新一代疫苗產品提供創紀錄的效能。我們提供強大的產品組合,能滿足您的精確分析需求,為您最先進的疫苗藥物產品提供全方位特性分析,並加速其開發。
Orbitrap 型 HDX MS 使用 Thermo Scientific Orbitrap Eclipse Tribrid MS,可為蛋白質構型、構型動態以及蛋白質間互動分析提供一套穩健方法。在蛋白質型疫苗的研發中,完整的結構特性分析相當重要,因為細微的關鍵局部構型改變,可能會影響到安全性和有效性。
在用於蛋白質型疫苗特性分析的分析工具中,高解析精準質量 (HRAM) 質譜儀對量化各種醣型和蛋白質異構物分析而言,已日趨重要。結合了 UHPLC 與 Orbitrap 型質譜儀的新方法,可讓您快速深入瞭解蛋白質分析,以便在發現、研發和 QC 期間直接與蛋白質型疫苗產品進行比較。
團粒蛋白質 抗原 可能會導致疫苗劑量不正確以及不當的免疫反應。因此,監控蛋白質團粒對於安全性和品質保證而言是相當重要的。
粒徑排阻層析 (SEC) 是最常用於蛋白質團粒分析的方法。在 SEC 中,樣本分子會穿過含有多孔聚合物或矽珠的管柱,以根據其粒徑大小來進行種類分離。
在企業環境中執行蛋白質團粒分析—從建立方法到最終報告。使用 Chromeleon 7.2 層析數據系統 (CDS) 軟體,簡化您的實驗室工作流程。此軟體提供優異的儀器控制、自動化和數據處理能力,以實現合規的 GMP 生物製造和 QA/QC 環境。
帶電狀態的出現可能會大幅影響蛋白質型疫苗的結構和穩定性。因此,必須了解蛋白質疫苗的電荷狀況,並精確分析任何微異構特性。
我們新一代的陽離子交換管柱可延長管柱使用壽命和方法的穩定性 - Thermo Scientific MAbPac SCX-10 LC 管柱適用於治療用蛋白質和相關異構物的高解析、高效率分析。獨特的無孔薄膜樹脂,可為治療用蛋白質異構物提供解析能力。親水性層包覆了聚合珠粒,可消除與樹脂之間的疏水性互動,產出極高效率的峰值。專屬接枝陽離子交換表面,可提供 pH 值選擇性控制,適用於高解析度分離。
在企業環境下執行您的例行 HPLC、UHPLC 或 LC-MS 蛋白質電荷異構物分析—從建立方法到最終報告— 使用層析數據解決方案進行蛋白質電荷異構物的 GMP 測試。
具有複雜醣化模式的生物製藥醣蛋白,隨著在生物製程中的改變,有著可能會輕易超出規格的可能性。為符合法規要求,製造商必須謹慎進行蛋白質醣化的特性分析,以及其與臨床活性的關聯。完整的醣蛋白分析可提供有關寡醣類的主要結構資訊,以及它們在個別醣化部位的變異。
執行完整的蛋白質醣化快速分析。迅速且簡單地測定完整醣型成分,即時做出製程上的決策。結合快速分離與精確的醣蛋白質譜儀 (MS),讓您自信處理製程相關醣化差異。
與標準胜肽圖譜分析工作流程類似,醣肽分析可以透過進階 LC-MS/MS 片段作用技術例如電子移轉解離 (ETD) 及使用 Thermo Orbitrap 型質譜儀的更高能量 C-trap 解離 (HCD) 來產出醣化部位資訊。深入瞭解:多樣性片段作用,提供完整的醣肽特性分析
藉由 Thermo Scientific Orbitrap Eclipse Tribrid 質譜儀的進階片段作用,測定確切醣化部位,其能實現多重片段作用技術 (CID、HCD、ETD) 結合離子化光譜 (例如 EThcD) 以及與產品相關擷取 (例如 HCDpdETD),產出一對 HCD 和 ETD 光譜。在任一 MSn 階段中,不論是在離子阱或 Orbitrap 質量分析工具中的片段離子偵測,皆可為最具挑戰性的應用提供全新等級的多樣性與效能,例如醣肽的位置與鑑定。
從蛋白質型疫苗的發現與研發,到臨床測試階段,再到生物量產和 QA/QC,胜肽圖譜仍是一項關鍵的分析方法。
HCP 為蛋白質型疫苗產品中的低濃度、製程相關蛋白質不純物,其在製造過程中從宿主有機體衍生而出。在重組蛋白質 抗原的表現期間,宿主細胞系統可表現出許多內生性蛋白質。純化來自這些 HCP 污染物的抗原相當具挑戰性,純化後仍會有低濃度的污染存在。宿主細胞蛋白質 (HCP) 可能會影響到有效性並導致免疫原性。測定和量化可能成為製程相關不純物的殘留 HCP,對生物製藥公司的法規遵循來說,至關重要。
Orbitrap Exploris 480 質譜儀 | Orbitrap Exploris 240 質譜儀 | |
---|---|---|
優勢 | 極度精簡且體積小巧,新一級之探索可提供可量化的準確度和選擇性,為全面鑑定和量化宿主細胞蛋白質污染物的必要工具。 | 快速且自信實現完整的生物製藥特性分析及鑑定、量化並確認更多宿主細胞蛋白質。 |
解析能力 | 480,000,m/z 195 下 | 可高達 240,000,m/z 200 下 |
掃描速度 | 可高達 40Hz | 22Hz |
質量範圍 | 40 至 6,000 m/z (可高達 8,000 m/z,若使用 BioPharma 生物製藥選項) | 4 至 8,000 m/z |
動態範圍 | >5000:1 | >5000:1 |
質量精度 | 內部 < 1 ppm RMS;外部:<3 ppm RMS | 內部 < 1 ppm RMS;外部:<3 ppm RMS |
胜肽圖譜通常會結合 UV 和 MS 偵測進行研發和評估,以簡化轉移到單獨使用 UV 偵測的例行環境。在高處理量的工作流程中,會執行胜肽圖譜試驗以進行蛋白質鑑定確認、PTM 特性分析和穩定性研究。
多醣類通常是在分析前衍生而出,但也可能很容易,特別是在例行環境中,用於以非標記形式分析 N-多醣和 O-多醣,通常會使用搭載電霧式偵測的離子層析 (IC) 或液相層析。
IC 技術具敏感性和選擇性,並可根據電荷、粒徑、組成、異構物和鍵結解析多醣類。
Thermo Scientific Vanquish Flex UHPLC
產品資訊:合規的層析軟體,為監控與品質管控所有上述方法的必要工具
報名參加感興趣的研討會