HDI-X-Ray-Fluorescence-XRF-270x195
XRF 基本概念
在金屬與礦物的例行化學分析中,X 光螢光儀 (XRF)可根據其獨特的 XRF 光譜,針對樣本的元素成分 (從微量至 % 含量) 提供定性和定量的深入資訊。可在現場使用手持式 XRF 分析儀讀取這些光譜,以進行快速元素分析。手持式 XRF 是預篩式工具,可用於需要立即反饋的應用,例如廢金屬分析。實驗室型 XRF則可以提供更加完善的品質保證與控制 (QA/QC) 分析,其主要分為兩種類型:EDXRF 和 WDXRF。
EDXRF (能量分散式 XRF) 是一種便利的前端分析工具,可快速且輕鬆地分析即使是不規則的樣本,幾乎不需要樣本備製。WDXRF (波長分散式 XRF) 則是多種應用的標準測試方法,因為這種方法有絕佳的靈敏度與高解析度。
如果您想要瞭解哪種 XRF 分析方法適用於您的領域,請與我們經驗豐富的團隊成員討論。
聯絡我們
什麼是 XRF?
X 光螢光 (XRF) 分析是一項利用初級X 光與物質之間獨特互動的技術。所有的物質都是由原子所組成,而每個原子中心都有一個原子核,由於質子 (正電荷) 和中子 (無電荷) 的存在,其帶有正電。電子 (負電荷) 會以離散量子的方式環繞原子核,其被稱為殼層。其總負電荷會與原子核的正電荷相互平衡,使原子呈現中性。此可藉由引進外部能量,如 X 光,來改變。X 光具有非常短的波長,因此能量非常高,其會在通過物質時被吸收 – 取決於物質的成分和密度。
當具足夠能量的 X 光撞擊到原子時 (超越原子殼層的束縛能),則會有軌道殼層最內層的電子彈出,形成空缺。較高原子軌道的電子會被下拉至此較低能量狀態的空缺。此需能量以螢光或次級 X 光的形式發射,其等同於電子的兩種量子狀態之間的特定能量差異。
週期表上的各個元素皆具有其獨特的次級 X 光。透過 XRF 分析樣本時,樣本中所有元素都會以光譜形式發出這些獨特的 X 光訊號。此光譜又稱為元素指紋,為 EDXRF 和 WDXRF 效能的核心。
取得清晰的 XRF 光譜可能會因一些限制而變得複雜,如 (Rayleigh 或 Compton 散射、光譜效果、基質效應等)。為確保結果的準確性,執行經驗校準或基本參數 (FP) 分析往往至關重要。
在 EDXRF 分析中,存在於讀數中的元素,其特徵 X 光會分散至完整的螢光能量光譜中,使用直接激發 (2D 光學)或間接激發 (3D 光學)。您可以使用下表下載我們的指南海報,進一步瞭解每一項的激發幾何學。EDXRF 技術經過精心設計,可同時處理全族元素以進行定性或定量分析,並可以以便攜式和桌上型使用。因此 EDXRF 可用於幾乎任何形狀和大小的樣本。
WDXRF 較 EDXRF 更適用於高解析度應用 (~15-150 eV),以及對原子序數較低的元素和稀土元素進行分析。WDXRF 一般並不採集完整光譜,而是利用晶體和一系列光學元件 (準直儀、光編碼器、偵測器等) 將螢光訊號按照其波長分離再進行分析。
EDXRF 和 WDXRF 在多個领域提供完整稳定的解決方案,可以執行各種關鍵元素的分析,包括金屬與合金製造、石油化學、鑑識、食品分析、環境分析,等諸多應用。
在工作流程中的各個環節瞭解材料的元素組成,可協助因應您主要市場中的新挑戰。我們提供的產品、服務和技術可協助您瞭解任何材料。請參見 XRF 在下列領域的資訊清單:
XRF 產品指南
達成流程和品質管控的定性和定量分析。實驗室型 XRF 系統 可評估各種材料和樣本類型。
能源分散式 (EDXRF) 與波長分散式 X 光螢光 (WDXRF) 光譜儀是分析化學工具組中最強大的工具之一,只要按下按鈕,就能取得樣本的獨特元素指紋並進行分析。我們利用這兩種技術方案來滿足廣泛的客戶需求,並同時提供實驗室型和便攜式 XRF 彈性解決方案。現今,這些技術為地球探勘、食品研究、製造、廢金屬處理等應用提供關鍵的解決方案。
我們提供多種桌上型和落地型 XRF 解決方案,其可獨立運作,也可以結合其他元素和結構分析技術提供更完善的解決方案。
在此檢視我們的 X 光完整產品組合 -  手冊:XRF 產品系列
下載我們的綜合 電子書:實驗室中的 XRF 技術
ARL PERFORM'X Sequential X-Ray Fluorescence Spectrometer
透過搭載樣本表面製圖和小點分析的 X 光螢光,可解決各式應用分析上的挑戰。
  • 分析固體、熔珠、粉末或液體中的鈹 (Be) 至鋂 (Am)
  • 分析範圍廣,從次 ppm 到 100%
  • 可選擇發電機電源
  • 小點功能,最小可達 0.5 mm
  • 進階樣本製圖功能
ARL OPTIM'X WDXRF Spectrometer
利用波長分散式 x 光螢光光譜技術,面對石油、水泥和熔渣產業的各種元素分析挑戰。
  • 分析固體、熔珠、粉末或液體中的氧 (O) 至鋂 (Am)
  • 對氟 (F) 至鐵 (Fe) 具最高敏感度,可精準分析水泥、熔渣、陶瓷、長石、玻璃、礦石及礦物
  • 非常適合用於程序控制和一般實驗室中的例行應用
  • 低耗電量、整合式真空泵、最小場地需求
ARL QUANT'X EDXRF Spectrometer
強大的 X 光螢光技術,可針對任何樣本進行非破壞性的元素分析,完成研究和製造中最具挑戰性的分析工作。
  • 可分析任何形狀、類型或組成之樣本中的氟 (F) 至鋂 (Am)
  • 符合成本效益的全方位獨立運作之 XRF 解決方案
  • 廣受研究、鑑識、環境分析、法規遵循和品質控管等實驗室的青睞。
  • 用於多點樣本分析的大型樣本室
  • 樣本成像和可調式光束大小
ARL 9900 Simultaneous-Sequential XRF Series
將完整的同步與連續功能整合到單一儀器之中,可節省貴產業在程序上的花費並達到品質控管。
  • 分析固體、熔珠或壓縮粉末中的鈹 (Be) 至鋂 (Am)
  • 無與倫比的速度、精準度與輕元素敏感度
  • 可針對您的應用進行設定,並可選擇測角計、單波器及 XRD 系統
  • 可根據所需的分析速度,選擇發電機電源
  • X 光管安裝在樣本上方,保證安全可靠地載入樣本
精選 XRF 影片
ARL QUANT'X EDXRF 光譜儀:­為中央實驗室與委託實驗室提供最廣範的樣本元素分析,涵蓋主要、次要和微量元素。
ARL OPTIM’X WDXRF 光譜儀:搭載連續式/同步式分析能力的輕巧 WDXRF,可對所有類型的未知樣本進行定性和定量分析
ARL PERFORM’X 連續式 XRF 光譜儀:透過搭載樣本表面製圖和小點分析的 X 光螢光,可解決各式應用分析上的挑戰
ARL 9900 同步式 WDXRF 及整合式 XRD 系統,可進行完整的元素及結構分析
進階 ARL PERFORM’X WDXRF 光譜儀: 在 FLUXANA 的應用
ARL PERFORM’X WDXRF 光譜儀:光譜儀內部的 3D 動畫
XRF 海報 - 快速指南與 WD/EDXRF 元素週期表
XRF downloads - quick guide and periodic poster
我們提供 X 光螢光光譜快速指南海報、摘要說明,XRF 基本理論、技術與主要應用的快速指南海報,以及能量分散式與波長分散式 XRF 的元素週期表海報。立即免費下載!
下載海報