Search Thermo Fisher Scientific
![]() | Os derivados de fluoresceína são os reagentes fluorescentes mais comuns para pesquisa biológica devido à sua elevada absortividade, excelente rendimento quântico de fluorescência e boa solubilidade em água. Corantes à base de fluoresceína e seus conjugados têm várias caraterísticas de desempenho que podem facilitar ou limitar o uso em determinadas aplicações. A fluoresceína apresenta
| |
Oferecemos uma ampla gama de conjugados e derivados fluoresceína, bem como uma série de fluoróforos de alto desempenho com caraterísticas melhoradas para marcação e detecção. |
![]() Brilho inicial | Fluoresceína é um fluoróforo verde claro que é sensível a mudanças no pH e pode degradar rapidamente a menos que um agente inibidor seja usado. Anticorpos anti-fluoresceína podem ser úteis na amplificação de um sinal fraco. | ||
![]() Fotoestabilidade no tampão | |||
![]() Fotoestabilidade no antidesbotamento (antifade) |
Oferecemos uma ampla gama de produtos de fluoresceína, incluindo kits para marcação de proteínas e anticorpos, anticorpos primários e secundários conjugados, bioconjugados e muito mais.
Saiba mais aqui:
As células HeLa foram fixadas e permeabilizadas por vários produtos Invitrogen Image-it Fixation/Permeabilization Kit e incubadas com Anti-ATP sintase, subunidade IF1, e anticorpo secundário GAM-FITC. As células foram marcadas com NucBlue Live e ActinRed 555 e, em seguida, montadas usando o ProLong Gold Antifade Mountant e capturadas com o sistema de imagem EVOS M7000 e um EVOS 40X Objective, com correção de lamínula
Selecione as substâncias para conjugação com os seguintes grupos reativos:
Amina | Tiol | Aldeído, cetona, carboxilato ou fosfato |
---|---|---|
Selecione um kit de marcação otimizado para o anticorpo ou proteína alvo:
Proteína alvo | Kit | Cat. No. |
---|---|---|
Marcação de anticorpos sítio-específicos | ||
<1–20 µg de IgG1 de camundongo | Kit de marcação de fluoresceína de IgG1 de camundongo Zenon | Z25042 |
Marcação convencional de anticorpos/proteínas | ||
1 mg de anticorpo/proteína | Kit de marcação de Anticorpo/Proteínas com fluoresceína | F10240 |
Conjugados fluorescentesOThe Invitrogen Molecular Probes Alexa Fluor 488 dye—com propriedades espetrais e rendimento quântico quase idênticos aos do isotiocianato de fluoresceína (FITC) - produz conjugados mais brilhantes e estáveis. Esses conjugados são ideais para a formação de imagens e outras aplicações que exigem maior sensibilidade e detecção de fluorescência ambientalmente insensível.
Monitoramento do pHPara monitoramento do pH, o Invitrogen Molecular Probes pHrodo Green dye é quase não fluorescente em pH neutro e brilha fortemente em ambientes ácidos. Ao contrário da fluoresceína, o corante fluorescente mínimo em pH neutro também elimina a necessidade de etapas de lavagem e bloqueios, pois qualquer corante não internalizado será essencialmente não fluorescente.
| ![]() |