Os ensaios TaqMan da Applied Biosystems são a escolha líder do setor para ensaios de nuclease 5' de qPCR. Eles são desenhados usando um pipeline de desenho de sondas e primers altamente sofisticado, que inclui algoritmos robustos de desenho de primer e uma ampla variedade de ferramentas e processos de bioinformática para automatizar o desenho de ensaio. Há mais de 20 milhões de ensaios pré-desenhados para escolher, tudo isso com o respaldo de uma garantia de desempenho.  
O ensaio TaqMan correto está a apenas alguns cliques de distância
Para nossa experiência de busca padrão, use a barra de busca abaixo. Se você for iniciante com nos ensaios TaqMan ou quiser apenas orientação passo a passo, use o assistente de pesquisa de ensaios TaqMan.
Para iniciar sua pesquisa, digite palavras-chave como símbolo ou nome do gene, número da RefSeq, doença, via ou Assay ID do ensaio TaqMan. Escolha a aplicação e aespécie para refinar ainda mais a sua busca.
Pesquisar ensaios TaqMan da Applied Biosystems
Análise de expressão gênica
  • Detecte praticamente qualquer produto gênico com nossos ensaios pré-desenhados
  • Ensaios de melhor cobertura para detectar o maior número possível de variantes transcricionais.
Saiba mais ›
Análise de microRNA
  • Detecte alvos com input inicial de até 60 cópias de microRNA (miRNA)
  • Compatível com tecidos e biofluidos, incluindo soro e plasma
Saiba mais ›
Genotipagem
  • Maior seleção de ensaios pré-desenhados para genotipagem de cada SNP de interesse, bem como polimorfismos associados ao metabolismo de fármacos (DME)
Saiba mais ›
& Sondas Primers
  • Sondas TaqMan duplamente marcadas e oligos não-marcados para uso como ensaios de qPCR
  • Intrerrogue alvos multiplexados ou detecte novos alvos não cobertos por ensaios pré-desenhados
Saiba mais ›
Áreas de pesquisa em doenças com qPCR
Virologia
  • Detecte vírus específicos e verifique os alvos envolvidos na resposta imunológica à infeção viral
  • Ensaios pré-desenhados abordam genes do hospedeiro implicados na pesquisa SARS-COV-2, incluindo fatores de entrada viral, quimiocinas e outros alvos
Saiba mais ›
Imunologia
  • Descubra e verifique vias imunológicas e biomarcadores
  • Os ensaios e arrays pré-desenhados incluem alvos comuns nos hospedeiros humanos, de camundongos e ratos.
Saiba mais ›
Imuno-oncologia
  • Descubra e verifique genes relacionados à imunidade e inibidores de checkpoints
  • Os ensaios pré-desenhados abordam cerca de 400 biomarcadores envolvidos em pesquisa imunológica-oncológica
Saiba mais ›
Publicações
  • Pesquise publicações relevantes para sua área de pesquisa de doenças
  • Descubra como os ensaios TaqMan ajudam a avançar na pesquisa de ponta
Pesquisar agora >
Ensaios e arrays de qPCR
Ensaios TaqMan pré-desenhados
Os ensaios TaqMan pré-desenhados da Applied Biosystems contêm tudo o que você precisa: Conjuntos de sonda TaqMan e primers de PCR formulados para reduzir etapas de padronização. Não é necessária nenhuma análise adicional de desenho, otimização ou curva de curva de melting. Citados em mais de 40 mil publicações até o momento, os ensaios TaqMan oferecem a especificidade, a sensibilidade e a reprodutibilidade que sua pesquisa merece, sem mencionar que são respaldados pela nossa garantia de desempenho TaqMan Assay. Você também pode solicitar seu ensaio com modificações especiais de fabricação fora do catálogo usando nosso serviço Specialty ou aproveitar a infraestrutura de fabricação da Thermo Fisher com nossa opção de Oligos GMP ou OEM e contratos de serviços de manufatura.  
Atualmente, oferecemos mais de 20 milhões de ensaios TaqMan pré-desenhados para atender a praticamente todas as aplicações de qPCR:
2.8 milhões de ensaios
32   espécies
1.8 milhões de ensaios
17 milhões de ensaios
Desenho de ensaios customizados
Não consegue encontrar o que você precisa em nosso portfólio de ensaios pré-desenhados? Utilize a nossa ferramenta de desenho de ensaios TaqMan customizados para desenhar facilmente o seu próprio ensaio com base na sua sequência de interesse ou envie as sequências de primers/sonda de seu desenho próprio. Cada ensaio customizado é uma mistura de primer forward, primer reverse e sonda TaqMan MGB marcada com fluoróforo FAM e/ou VIC.
Saiba mais ›
& Sondas Primers
Desenhe seu próprio conjunto de primer e sonda TaqMan de acordo com as suas opções de sondas personalizadas TaqMan MGB, TAMRA ou QSY e primers de detecção de sequência não marcados Applied Biosystems.
Saiba mais ›
Tubos
& TaqMan Array cards placas
OpenArray
Tubos individuais ou conjuntos de tubos disponíveis nas escalas XS, S, M, L.
placas de 96 e 384 poços com ensaios pré-posicionados
cartões microfluídicos de 384 poços com ensaios pré-posicionados
3,072 poços com ensaios pré-posicionados
Alta flexibilidade para estudos de baixa produtividade
Suporta automação para projetos de baixo rendimento.
Fácil e conveniente, sem necessidade de robótica
Maior rendimento para aplicações de rotina ou projetos maiores
Disponível para ensaios pré-desenhados e customizados.
Oferecido em uma variedade de opções de conteúdo:
  • Painéis pré-configurados usando os ensaios TaqMan Gex mais relevantes para o seu alvo – inventariados e prontos para envio
  • Painéis TaqMan flexíveis feitos sob encomenda – comece com uma lista de ensaios selecionados e modifique-os de acordo com as suas necessidades
  • Arrays TaqMan customizados – Configure do zero usando qualquer combinação de ensaios TaqMan
Saiba mais sobre nossos arrays TaqMan >
Disponível em arrays prontos para uso, inventariados e feitos sob encomenda com flexibilidade total usando ensaios pré-desenhados ou customizados.
Saiba mais sobre o OpenArray >
Sobre os ensaios TaqMan
Por que escolher ensaios TaqMan?
  • Fácil de usar – mais de 20 milhões de ensaios pré-desenhados e otimizados para você
  • Mais citados – mais de 200 mil publicações científicas
  • Maior sensibilidade e precisão com a química de sondas MGB
Saiba mais ›
Garantia de desempenho dos ensaios TaqMan
Se um ensaio TaqMan pré-desenhado não funcionar conforme descrito em nosso site ou datasheet, substituiremos o produto sem nenhum custo para você ou forneceremos um crédito para uma compra futura.
Saiba mais ›
& Produtos adicionais para aplicações de qPCR
  • Duplexação com ensaios TaqMan
    A duplexação em qPCR é a detecção simultânea de duas sequências alvo em uma única reação. Seus principais benefícios vêm da minimização dos impactos dos erros de pipetagem e da maximização da eficiência experimental.
    Saiba mais ›
  • Ensaios para controles endógenos
    Os conjuntos pré-concebidos de sondas e primário TaqMan permitem normalizar a quantidade de RNA ou DNA da amostra numa reação. Os controles estão disponíveis para os genes mais comuns de humanos, camundongos, ratos e eucariontes.
    Saiba mais ›
  • Ensaios de detecção de mutação
    Os ensaios TaqMan para detecção de mutações scontam com tecnologia castPCR alelo-específica do alelo para detectar e quantificar mutações somáticas nos genes. Eles são compatíveis com diferentes tipos de amostra, como linhagens celulares, amostras de tecido FFPE e amostras de tecido fresco congelado.
    Saiba mais ›
  • Ensaios para RNA não-codificante
    Os ensaios TaqMan para RNA não-codificante fornecem uma maneira altamente confiável de medir a expressão de transcritos longos não-codificantes. Esses ensaios ajudam a fornecer a alta especificidade e sensibilidade de que você precisa para estudos de quantificação e validação.
    Saiba mais ›
  • Fabricação especializada
    Se a sua aplicação de pesquisa exige modificações especiais na fabricação do ensaio, como um fluoróforo ou volume de ensaio diferentes, ou se você quiser que os ensaios sejam plaqueados de uma maneira específica, nossos serviços customizados podem ajudar.
    Saiba mais ›
  • Ensaios para expressão proteica
    Os ensaios TaqMan para proteínas combinam as capacidades sensíveis e específicas da ligação de anticorpos a proteínas com as capacidades de quantificação relativa da PCR em tempo real baseada em nuclase de 5'.
    Saiba mais ›
power-to-pros
Vídeos em destaque
Série de vídeos Taq Talk
Episódio 1: Noções básicas sobre terminologia de PCR em tempo real
Episódio 2: Fases da PCR em tempo real e por que elas são importantes
Episódio 3: Quais são os valores de Ct na PCR em tempo real?
Episódio 4: Como funcionam os ensaios de PCR em tempo real TaqMan
Assista a mais vídeos
Aprendizado e suporte
Fundamentos de PCR em tempo real
Não importa se você é novo na PCR em tempo real, também chamado de qPCR (Quantitative PCR), ou se quer aprender sobre novas aplicações para PCR em tempo real, temos o material de aprendizado, incluindo vídeos e webinars, para ajudá-lo a entender a tecnologia e começar rapidamente.
Saiba mais ›
Centro de suporte de PCR em tempo real
Um recurso para todas as suas necessidades de suporte de PCR em tempo real. Navegue pelas áreas de aplicação de qPCR para obter informações técnicas relevantes, ver dicas e truques ao iniciar um experimento e encontrar respostas para os desafios diários da qPCR.
Saiba mais ›
Arquivos de documentação do TaqMan
Acesse os arquivos necessários para o seu ensaio TaqMan, array card e produtos de placa de array.
Saiba mais ›
Fabricante original do equipamento e fornecimento comercial
Planejando comercializar ou revender um produto ou ensaio?
Se você tem planos de comercializar, provavelmente está com um cronograma rigoroso. Portanto, você vai querer trabalhar com nossa equipe de OEM para Ciências Genéticas e de fornecimento comercial para garantir que você obtenha:
  • A tecnologia certa para apoiar seu sua estratégia de entrada no mercado
  • Contratos adequados de fornecimento, uso comercial ou direitos de licenciamento
  • SKUs de produtos de uso comercial para submissões regulatórias
  • Kit personalizado ou embalagem de grande volume
...e muito mais.
LCS-OEM_BU-page-integration-image
Nossos Gerentes de Desenvolvimento de Negócios são seus parceiros dedicados para ajudá-lo a evitar atrasos desnecessários, por não ter as informações certas no início de sua jornada de comercialização. Trabalhando juntos, podemos ajudá-lo para atingir suas metas.
Se você está procurando uma parceria estratégica, fornecimento secundário, soluções personalizadas ou algo mais, o parceiro OEM correto pode apoiar sua inovação da descoberta à comercialização. Leia mais no blog OEMpowered ou visite nossa página na web no link abaixo.
Saiba mais sobre o fornecimento comercial & OEM ›