Search Thermo Fisher Scientific
As microplacas termosseladas são ideais para aplicações de armazenamento. As vantagens em relação a outros métodos de vedação de placa incluem economia de tempo e custo e integridade de vedação. Durante a vedação térmica, o material de vedação é colocado primeiro na posição sobre a placa, que deve ter uma borda elevada ao redor de cada poço. O calor é aplicado uniformemente por vários segundos, resultando na ligação do material de vedação com a borda elevada para obter uma vedação completa. A vedação térmica permite recuperar as amostras e, em seguida, vedar novamente a placa.
Os vedantes térmicos da Thermo Scientific são:
Desenvolvidos para ter desempenho confiável com os vedantes térmicos manuais ALPS 30 e ALPS 50 V da Thermo Scientific.
SKU | Marca | Cor | Perfurável/Destacável | Propriedades | Várias vedações | Placas suportadas |
---|---|---|---|---|---|---|
AB0559 | ThermoSeal | Prata | N/D | Vedação muito forte, resistente a produtos químicos (compatível com DMSO) | Não | PP |
AB0685 | ClearSeal | Transparente | N/D | Vedação forte, opticamente transparente | Não | PP |
AB0745 | Easy Peel | Prata | Destacável | Armazenamento de longo prazo, até -200 °F | Não | PP, PE. COC |
AB0757 | Easy Pierce | Prata | Perfurável | Resistente a produtos químicos (compatível com DMSO) | Sim | PP, PE |
AB0812 | DiamondSeal | Transparente | N/D | Opticamente transparente | Não | PP, PS, PE, COC |
AB1720 | Easy Pierce de 20 μm | Prata | Perfurável | Folha fina | Sim | PP, PE |
AB1797 | ClearSeal | Transparente | Perfurável | Fino, não condutivo | Não | PP, PS, PE |
Desenvolvidos para ter desempenho confiável com o Vedante térmico automatizado ALPS 3000 da Thermo Scientific.
SKU | Marca | Cor | Perfurável/Destacável | Propriedades | Várias vedações | Placas suportadas |
---|---|---|---|---|---|---|
AB3559 | ThermoSeal | Prata | N/D | Vedação muito forte, resistente a produtos químicos (compatível com DMSO) | Não | PP |
AB3686 | ClearSeal | Transparente | N/D | Vedação forte, opticamente transparente | Não | PP |
AB3720 | Easy Pierce de 20 μm | Prata | Perfurável | Folha fina | Sim | PP, PE |
AB3738 | Easy Pierce | Prata | Perfurável | Resistente a produtos químicos (compatível com DMSO) | Sim | PP, PE |
AB3739 | Easy Peel | Prata | Destacável | Armazenamento de longo prazo, até -200 °F | Não | PP, PE. COC |
AB3797 | ClearSeal | Transparente | Perfurável | Fino, não condutivo | Não | PP, PS, PE |
AB3799 | DiamondSeal | Transparente | Destacável | Opticamente transparente | Não | PP, PS, PE, COC |
Desenvolvidos para ter desempenho confiável com os vedantes térmicos manuais ALPS 30 e ALPS 50 V da Thermo Scientific.
SKU | Marca | Cor | Perfurável/Destacável | Propriedades | Várias vedações | Placas suportadas |
---|---|---|---|---|---|---|
AB0559 | ThermoSeal | Prata | N/D | Vedação muito forte, resistente a produtos químicos (compatível com DMSO) | Não | PP |
AB0685 | ClearSeal | Transparente | N/D | Vedação forte, opticamente transparente | Não | PP |
AB0745 | Easy Peel | Prata | Destacável | Armazenamento de longo prazo, até -200 °F | Não | PP, PE. COC |
AB0757 | Easy Pierce | Prata | Perfurável | Resistente a produtos químicos (compatível com DMSO) | Sim | PP, PE |
AB0812 | DiamondSeal | Transparente | N/D | Opticamente transparente | Não | PP, PS, PE, COC |
AB1720 | Easy Pierce de 20 μm | Prata | Perfurável | Folha fina | Sim | PP, PE |
AB1797 | ClearSeal | Transparente | Perfurável | Fino, não condutivo | Não | PP, PS, PE |
Desenvolvidos para ter desempenho confiável com o Vedante térmico automatizado ALPS 3000 da Thermo Scientific.
SKU | Marca | Cor | Perfurável/Destacável | Propriedades | Várias vedações | Placas suportadas |
---|---|---|---|---|---|---|
AB3559 | ThermoSeal | Prata | N/D | Vedação muito forte, resistente a produtos químicos (compatível com DMSO) | Não | PP |
AB3686 | ClearSeal | Transparente | N/D | Vedação forte, opticamente transparente | Não | PP |
AB3720 | Easy Pierce de 20 μm | Prata | Perfurável | Folha fina | Sim | PP, PE |
AB3738 | Easy Pierce | Prata | Perfurável | Resistente a produtos químicos (compatível com DMSO) | Sim | PP, PE |
AB3739 | Easy Peel | Prata | Destacável | Armazenamento de longo prazo, até -200 °F | Não | PP, PE. COC |
AB3797 | ClearSeal | Transparente | Perfurável | Fino, não condutivo | Não | PP, PS, PE |
AB3799 | DiamondSeal | Transparente | Destacável | Opticamente transparente | Não | PP, PS, PE, COC |
Para vedação totalmente automatizada usando rolos de vedantes térmicos, selecione o ALPs 3000
![]() | ![]() | ![]() |
Para vedação manual ou semiautomatizada usando vedantes de placas individuais, escolha entre o ALPs 50 V ou ALPs 30. | Para vedação totalmente automatizada usando rolos de vedantes térmicos, selecione o ALPs 3000.
|
Precisa de suporte técnico? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas para obter suporte técnico e suporte a aplicações de produtos de laboratório