Storage Plate Cap Mat
Tapetes de vedação de 96 poços para placas de polipropileno Nunc e Abgene desenvolvidos para proteger o conteúdo do poço contra evaporação, contaminação externa e contaminação cruzada
  • Quimicamente resistentes e perfuráveis; suportam baixas temperaturas a -80 °C
  • As vedações de poços de silicone pré-cortado permitem que a ponteira da pipeta ou uma sonda entrem no poço sem danificar a vedação
  • Opções coloridas para permitir a rápida identificação das placas de armazenamento
  • As vedações de silicone com pré-corte são resistentes a solventes; não devem ser submetidas a 100% de DMSO
Também oferecemos Tampas para placas de armazenamento individuais Abgene e
Tampas de tira para placa de armazenamento Abgene
Observações: Os tapetes de vedação se encaixam tanto nas placas de parede compartilhadas de altura padrão quanto nas placas de poço profundo de 96 poços de polipropileno. As vedações de silicone pré-cortado Nº cat. 276011 podem ser perfuradas repetidamente.
Tapetes de vedação de 96 poços disponíveis
Não foram encontrados registros correspondentes aos critérios
Nº cat.Em forma de poçoPerfurávelCorEstérilMarca
276000RedondoPerfurávelNaturalEstérilNunc
276002RedondoPerfurávelNaturalNãoNunc
276003RedondoPerfurávelAmareloNãoNunc
276004RedondoPerfurávelVermelhoNãoNunc
276005RedondoPerfurávelAzulNãoNunc
276011*RedondoPerfurável (pré-cortado)NaturalNãoNunc
4410RedondoNãoNaturalNãoNunc
4411-11RedondoNãoNaturalNãoNunc
4412-11RedondoNãoNaturalEstérilNunc
4413-11RedondoNãoNaturalNãoNunc
4414-11RedondoNãoNaturalEstérilNunc
4415RedondoNãoNaturalNãoNunc
4416RedondoNãoNaturalEstérilNunc
4420QuadradoNãoNaturalNãoNunc
4421QuadradoNãoNaturalNãoNunc
4422QuadradoNãoNaturalEstérilNunc
4430-11RedondoNãoNaturalNãoNunc
4431-11RedondoNãoNaturalNãoNunc
4432-11RedondoNãoNaturalEstérilNunc
9503230QuadradoPerfurávelNaturalNãoNunc
9503233QuadradoPerfurávelNaturalEstérilNunc
AB0675QuadradoNãoNaturalNão (autoclavável)Abgene
AB0566RedondoPerfurávelNaturalNãoAbgene
AB0674RedondoNãoNaturalNão (autoclavável)Abgene
AB0566SP**RedondoPerfurávelNaturalNãoAbgene
*As vedações de silicone pré-cortado podem ser perfuradas repetidamente
**A vedação é um pouco mais rígida do que a AB-0566