Search Thermo Fisher Scientific
As fitas de vedação Nunc minimizam a evaporação e protegem as amostras contra contaminação e derramamento. Os vedantes adesivos são ideais para todas as aplicações de ensaio.
Não foram encontrados registros correspondentes aos critérios
SKU | Material/adesivo | Aplicação | Cor | Características | Faixa de temp. |
---|---|---|---|---|---|
232698 | Alumínio/Acrilato |
| Prata |
| -80 ° a +150 °C |
232699 | Alumínio/Acrilato |
| Prata |
| -80 ° a +150 °C |
232701 | Poliolefina/Acrilato |
| Transparente |
| -70 ° a +100 °C |
232702 | Poliolefina/Acrilato |
| Transparente |
| -70 ° a +100 °C |
235306 | Polietileno/Silicone |
| Transparente |
| -40 ° a +90 °C |
235307 | Poliolefina/Silicone |
| Transparente |
| -70 ° a +100 °C |
236269* | Poliéster/Acrilato |
| Transparente |
| -20 ° a +100 °C |
236272 | Poliéster/Acrilato |
| Branca |
| -40 ° a +80 °C |
236366 | Poliéster/Acrílico |
| Transparente |
| -70 ° a +100 °C |
236370+ | Poliéster/Silicone |
| Transparente |
| -70 ° a +100 °C |
236703 | Vinil/Acrilato |
| Preta |
| -40 ° a +80 °C |
236707 | Poliéster/Acrílico |
| Transparente |
| -20 ° a +100 °C |
241205 | Rayon/Acrilato |
| Branca |
| -20 ° a +80 °C |
249720 | Rayon/Acrilato |
| Branca |
| -20 ° a +80 °C |
276014 | Alumínio/Silicone |
| Prata |
| -80 ° a +120 °C |
+ Disponível apenas nas Américas
*Não disponível nas Américas
Garanta uma vedação adequada em placas, blocos e suportes de tubos de armazenamento com o Thermo Scientific SuperSealer.
Precisa de suporte técnico? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas para obter suporte técnico e suporte a aplicações de produtos de laboratório