Storage Plate Lids
As tampas de microplacas protegem as amostras contra contaminação e
evaporação durante o processamento, a incubação ou o armazenamento de ensaios.
  • Tampas para 96 poços com anéis de condensação individuais
  • As tampas têm entalhes para uma orientação rápida
  • As tampas universais podem ser usadas em qualquer placa de altura padrão do mercado
Tampas de placa de armazenamento disponíveis
SKUAltura (mm)Cantos cortadosAnéis de condensaçãoBarreira de evaporaçãoCorEstérilMarca compatível
263339Padrão 7,9Lado longoSimSimTransparenteNãoNunc
264122Padrão 7,9Lado longoSimSimTransparenteSimNunc
264623Padrão 7,9Lado longoSimSimTransparenteSimNunc
264611Padrão 7,9Lado longoNãoSimTransparenteSimNunc
264612Padrão 7,9Lado longoNãoSimTransparenteNãoNunc
264616Padrão 7,9Lado longoNãoSimTransparenteSimNunc
448143Padrão 7,9Lado longoNãoNãoBrancaNãoNunc
250002Padrão 8,34NãoNãoNãoTransparenteSimUniversal (Abgene)
250003Padrão 8,34NãoNãoNãoTransparenteNãoUniversal (Abgene)
250005Padrão 8,34NãoNãoNãoTransparenteNãoUniversal (Abgene)
253623Baixo perfil 4,6NãoNãoSimTransparenteNãoUniversal (Abgene)
253624Baixo perfil 4,6NãoNãoSimTransparenteSimUniversal (Abgene)
4954Habilitada para automação 8,9NãoNãoSimTransparenteSimUniversal (Abgene)
4955Habilitada para automação 8,9NãoNãoSimPretaSimUniversal (Abgene)