Search Thermo Fisher Scientific
Analytical characterization of light elements, like lithium, is exceedingly challenging, if not impossible, using common techniques such as energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS). This is also true for high-resolution material analysis of samples with very low elemental concentrations. A SIMS (secondary ion mass spectrometry) detector enables sensitive surface analysis for many industrial and research applications. The technique provides detailed elemental and isotopic information about the sample and is capable of depth profiling analysis.
Secondary ion mass spectroscopy (SIMS) is possible on DualBeam (FIB-SEM) tools as ionized particles are generated by the FIB milling process; because these particles come from a very shallow depth it is considered a surface analysis technique. Modern SIMS detectors are compact and well suited for measuring all elements of the periodic table as well as their various isotopes. The key benefits of added SIMS analysis on FIB-SEM instrumentation include:
Watch our recorded webinar to learn about the integration of a ToF-SIMS detector on a DualBeam system and discover its applications for materials science research using Ga+ FIB or multi-ion species Plasma FIB (Xe+, Ar+, O+).
Watch our recorded webinar to learn about the integration of a ToF-SIMS detector on a DualBeam system and discover its applications for materials science research using Ga+ FIB or multi-ion species Plasma FIB (Xe+, Ar+, O+).
O controle de qualidade e a garantia de qualidade são essenciais na indústria moderna. Oferecemos uma gama de ferramentas de microscopia eletrônica e espectroscopia para análises multidimensionais e multimodais de defeitos, permitindo que você tome decisões confiáveis e informadas para controle e melhoria de processos.
Novos materiais são investigados em escalas cada vez menores para o máximo controle de suas propriedades físicas e químicas. A microscopia eletrônica fornece aos pesquisadores percepções importantes sobre uma ampla variedade de características materiais em escala micro a nano.
O desenvolvimento de baterias tornou-se possível pela análise em várias escalas com microTC, SEM e TEM, espectroscopia Raman, XPS e visualização e análise 3D digital. Saiba como essa abordagem fornece as informações estruturais e químicas necessárias para construir baterias melhores.
A produção efetiva de metais requer um controle preciso de inclusões e precipitações. Nossas ferramentas automatizadas podem executar uma série de tarefas críticas para a análise de metais, incluindo: contagem de nanopartículas, análise química de EDS e preparação de amostras de TEM.
A microestrutura de polímero determina as características e o desempenho do material em massa. A microscopia eletrônica permite uma análise abrangente micrométrica da morfologia e da composição do polímero para aplicações de Pesquisa e Desenvolvimento e de controle de qualidade.
A geociência depende da observação consistente e precisa em várias escalas de recursos em amostras de rochas. A SEM-EDS, combinada com software de automação, permite a análise direta e em larga escala da textura e da composição mineral para a pesquisa da petrologia e da mineralogia.
À medida que a demanda por petróleo e gás continua, há uma necessidade contínua de extração eficiente e eficaz de hidrocarbonetos. A Thermo Fisher Scientific oferece uma variedade de soluções de microscopia e espectroscopia para diferentes aplicações de ciência do petróleo.
Os materiais têm propriedades fundamentalmente diferentes nanometricamente e macrometricamente. Para estudá-las, a instrumentação S/TEM pode ser combinada com a espectroscopia de raios X por energia dispersiva para obter dados de resolução nanométrica ou até mesmo subnanométrica.
Os catalisadores são essenciais para a maioria dos processos industriais modernos. Sua eficiência depende da composição e da morfologia microscópicas das partículas catalíticas. A EM com EDS é a técnica ideal para estudar essas propriedades.
Para garantir o desempenho ideal do sistema, fornecemos acesso a uma rede de especialistas em serviços de campo, suporte técnico e peças de reposição certificadas.