Semiconductor devices are becoming more complex due to the demand for faster speeds, shorter time-to-yield, and time-to-market. Scanning transmission electron microscopy (S)TEM metrology has become a necessary element of all leading-edge wafer fabrication workflows, since highly specific measurements are needed to generate statistically relevant data with sub-angstrom accuracy. This data allows manufacturers to calibrate toolsets, diagnose failure mechanisms, and optimize overall process yield.
Thermo Fisher Scientific offers metrology workflows that are flexible enough to enable manual, semi-automated, or even fully automated solutions, depending on your needs. The Thermo Scientific Metrios AX System is the first TEM designed to provide the fast, precise measurements that semiconductor manufacturers need to develop and control their wafer fabrication processes. Learn more by visiting the Metrios product page below.
TEM metrology workflow example
Wafer analyzed with STEM metrology to assess the line roughness.
Example of the STEM metrology dimensions used to assess the line roughness (LER/LWR) on a 300 mm post-lithography (EUV exposure) and post-etch wafer. This mimics part of a multiple step patterning process used to produce gate fins for the 10 nm technology node.
Resources
Applications
pathfinding_thumb_274x180_144dpi
Desenvolvimento e localização de semicondutores
Microscopia eletrônica avançada, feixe de íon focalizado e técnicas analíticas associadas para identificar soluções viáveis e métodos de desenho para a fabricação de dispositivos semicondutores de alto desempenho.
physical_characterization_thumb_274x180_144dpi
Caracterização física e química
A demanda contínua dos consumidores impulsiona a criação de dispositivos eletrônicos menores, mais rápidos e mais baratos. Sua produção depende de instrumentos e fluxos de trabalho de alta produtividade que fazem imagens, analisam e caracterizam uma ampla gama de semicondutores e dispositivos de exibição.
yield_ramp_metrology_2_thumb_274x180
Rampa de escoamento e metrologia
Oferecemos recursos analíticos avançados para análise de defeitos, metrologia e controle de processos projetados para ajudar a aumentar a produtividade e melhorar o rendimento em uma variedade de aplicações e dispositivos semicondutores.
Samples
Materiais semicondutores e caracterização de dispositivos
À medida que os dispositivos semicondutores encolhem e se tornam mais complexos, há a necessidade de novos desenhos e estruturas. Os fluxos de trabalho de análise 3D de alta produtividade podem reduzir o tempo de desenvolvimento de dispositivos, maximizar o rendimento e garantir que os dispositivos atendam às necessidades futuras do setor.
Saiba mais ›
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Products
Folha de estilo para cartões de instrumentos original
Metrios AX TEM
  • Opções de automação para suportar qualidade, consistência, metrologia e OPEX reduzido
  • Aproveita o aprendizado de máquina para obter funções automáticas superiores e reconhecimento de recursos
  • Fluxos de trabalho para a preparação de lamela in situ e ex situ
Helios G4 EXL DualBeam
  • Controle preciso e conhecimento da temperatura da amostra
  • Melhor estabilidade da amostra, navegação e correção assistida de desvio da amostra nos eixos x, y e z
  • Avanço das funções de aquisição de imagens e filmes de alta qualidade
Software Avizo
  • Compatível com vários dados/várias visualizações, vários canais, série temporal, dados muito grandes
  • Registro automático avançado em vários modos 2D/3D
  • Algoritmos de redução de artefatos
Software Inspect 3D
  • Ferramentas e filtros de processamento de imagens para correlação cruzada
  • Rastreamento de recurso para alinhamento de imagem
  • Técnica de reconstrução algébrica para comparação de projeção iterativa
Contact us
Style Sheet to change H2 style to p with em-h2-header class
Folha de estilo para Rodapé de suporte e serviço
Folha de estilo para Fontes
Folha de estilo para Cartões
Serviços de microscopia eletrônica para
semicondutores