Search Thermo Fisher Scientific
La comprensión de la función de los orgánulos intracelulares, los compartimentos y otras estructuras a menudo requiere la visualización y la cuantificación de su organización e interacciones en el espacio 3D. La microscopía electrónica de volumen o la EM volumétrica (vEM) ha sido nombrada por Nature una de las tecnologías que hay que tener en cuenta en 2023. El campo emergente de la EM volumétrica hace referencia a una variedad de métodos de adquisición de imágenes y técnicas de procesamiento que utilizan la microscopía electrónica para explorar por debajo de la superficie de la ultraestructura celular, los tejidos y los pequeños organismos modelo en 3D, a escalas de volumen de micras a milímetros, con resoluciones a nivel nanométrico e incluso en estado nativo en condiciones criogénicas.
Nuestras soluciones de EM volumétrica le permiten observar cómo responden los tejidos, las células y los orgánulos a las enfermedades o a diversos métodos experimentales. Nuestros microscopios de EM volumétrica ofrecen soluciones integradas para microscopía óptica y electrónica correlativa, múltiples fuentes de iones de plasma, fresado FIB-SEM en serie automatizado de gran superficie (hasta 1 mm con el método Spin Mill), y funcionamiento a temperatura ambiente y criogénico. Cuando se combina con la criomicroscopía electrónica (cryo-EM) o la criotomografía electrónica (cryo-ET), la EM volumétrica permite la observación directa de las interacciones moleculares en la ultraestructura celular.