Técnicas y herramientas de microscopía electrónica volumétrica
Nuestras soluciones de EM volumétrica le permiten observar cómo responden los tejidos, las células y los orgánulos a las enfermedades o a diversos métodos experimentales. Nuestros microscopios de EM volumétrica y el software ofrecen soluciones integradas para microscopía óptica y electrónica correlativa, múltiples fuentes de iones de plasma, fresado FIB-SEM en serie automatizado de gran superficie (hasta 1 mm con el método Spin Mill), y funcionamiento a temperatura ambiente y criogénico. Para obtener rápidamente resultados procesables de imágenes de EM volumétrica, nuestra solución de software analítico ofrece funciones de visualización y análisis cuantitativo a expertos que no se dedican al procesamiento de imágenes desde un único entorno de software.
Adquisición de imágenes de cara de bloques en serie
Desentrañar la compleja arquitectura en 3D de células y tejidos en su contexto natural es crucial para la correlación estructura-función en los sistemas biológicos y materiales blandos. El SEM de cara de bloques en serie (SBF-SEM) combina el corte en secciones in situ y la adquisición de imágenes de bloques de tejido integrados en plástico dentro de la cámara de vacío de SEM para la reconstrucción automatizada en 3D de grandes volúmenes de tejido. 
Thermo Scientific VolumeScope 2 SEM
Los VolumeScope 2 SEM ofrecen una novedosa solución de adquisición de imágenes de cara de bloques en serie con una excelente resolución Z que combina la microscopía electrónica de barrido de deconvolución de la multienergía (MED-SEM) con cortes en secciones in situ. La automatización y la facilidad de uso de estos instrumentos aumentan su productividad, independientemente de su nivel de experiencia, lo que le otorga una resolución isotrópica para sus muestras de gran volumen.
Tomografía de matrices
La tomografía de matrices es un método de microscopía versátil que permite explorar arquitecturas celulares y tisulares en tres dimensiones. Combina la adquisición de imágenes de grandes volúmenes de tejido con una estructura extremadamente fina y un alto nivel de detalle molecular. Con el mayor campo de adquisición de imágenes, la tomografía de matrices es ideal para la histología de tejidos.
Thermo Scientific Apreo 2 SEM
Thermo Scientific Quattro ESEM
Thermo Scientific Verios 5 XHR SEM
Microscopía electrónica de barrido con haz de iones focalizado en plasma
El SEM de haz de iones focalizado en plasma utiliza ciclos iterativos y automatizados de fresado y adquisición de imágenes para obtener una visualización en 3D con resoluciones de decenas de nanómetros o menos.
Thermo Scientific Helios Hydra Plasma-FIB-SEM
El Helios Hydra DualBeam es una herramienta versátil para la tomografía FIB-SEM celular de alto rendimiento, compatible con todos los medios de inclusión de muestras y protocolos de preparación utilizados habitualmente. Se pueden utilizar cuatro especies de iones (Xe, O, Ar y N) de forma independiente para la eliminación de grandes volúmenes de material en lugares específicos para el análisis descendente y transversal en 2D y 3D.
Tomografía TEM
La tomografía electrónica en 3D proporciona información estructural sobre muestras pleiomórficas, como virus envueltos o nanopartículas lipídicas. Las imágenes de una serie tomográfica se adquieren inclinando la muestra en incrementos conocidos. Las imágenes de proyección individuales se combinan computacionalmente en un procedimiento conocido como retroproyección, que crea el volumen tomográfico en 3D.
Thermo Scientific Talos L120C G2 (S)TEM
El Thermo Scientific Talos L120C G2 (S)TEM permite visualizar muestras biológicas, incluidas las secciones de células y tejidos integrados en resina o partículas aisladas de complejos proteicos y conjuntos víricos, así como otros materiales hasta resoluciones subnanométricas.
Procesamiento y visualización de datos
Las imágenes generadas a través de la EM volumétrica contienen el conocimiento que impulsa al descubrimiento. Es importante contar con soluciones de software rápidas y fiables para visualizar, segmentar y extraer información cuantitativa de las imágenes.