Search Thermo Fisher Scientific
Cuantifique rápidamente ADN, ARN y proteínas con solo 1-2 µL de muestra con los espectrofotómetros Thermo Scientific NanoDrop. Nuestra innovadora tecnología de retención de muestras ha evolucionado en todo el espectro para proporcionarle más datos sobre su muestra y así ahorrarle días intentando resolver problemas y acelerar su investigación.
Basta con pipetear una sola gota de su muestra de ADN, ARN o proteína en el pedestal y bajar el brazo. No se necesitan cubetas ni capilares y los resultados aparecen en segundos. A lo largo de los años, los espectrofotómetros NanoDrop se han convertido en instrumentos de confianza indispensables en muchos laboratorios y han acumulado más de 55 000 citas científicas.