Search Thermo Fisher Scientific
Si conoce la cantidad y pureza de sus muestras, podrá tomar decisiones informadas sobre su uso en experimentos posteriores. La familia de espectrofotómetros Thermo Scientific NanoDrop le ayuda a evaluar rápidamente si su muestra contiene lo que pretendía en las cantidades adecuadas. En función del instrumento que elija, el software también puede avisarle si hay contaminantes e identificar cuáles son.
La cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas y la evaluación de la pureza, las funciones principales de los espectrofotómetros NanoDrop, son indispensables para muchas aplicaciones posteriores, en particular la RT-qPCR y el control de calidad. También son compatibles con aplicaciones como el crecimiento de cultivos bacterianos, la cinética y las aplicaciones quimiométricas como el control de calidad de polímeros líquidos. Con nuestros principales modelos también puede crear y compartir métodos personalizados o descargarlos de nuestro sitio web.
Los ácidos nucleicos tradicionalmente se han cuantificado según la absorbancia UV en tres longitudes de onda analíticas: 230 nm, 260 nm y 280 nm. Estas mediciones de absorbancia permiten a los científicos medir la concentración de ácidos nucleicos y tener una indicación de la pureza de las muestras. La intensidad de su máximo pico de absorbancia a 260 nm es proporcional a la concentración de ácidos nucleicos.
Las ventajas de este método de cuantificación de ácidos nucleicos son que es sencillo, directo y consume solo un pequeño volumen de la muestra. Sin embargo, su falta de especificidad supone un desafío, ya que cualquier contaminante que absorba en estas longitudes de onda provocará imprecisiones en la concentración resultante de ácido nucleico.
Con los avances en el software UV-Vis, los investigadores ahora pueden cuantificar de forma selectiva la absorbancia de ácidos nucleicos en presencia de contaminantes químicos y contaminantes de ácidos nucleicos. El software Thermo Scientific Acclaro Intelligence Technology (que viene de serie en nuestros espectrofotómetros NanoDrop One/OneC y NanoDrop Eight) utiliza datos de espectro completo y algoritmos avanzados para identificar los contaminantes habituales de ácidos nucleicos y proporcionar concentraciones corregidas de ácidos nucleicos. Los algoritmos Acclaro pueden detectar la contaminación de dsADN en el ARN y de ARN en el dsADN. También puede introducir secuencias de oligo personalizadas, y el software calculará automáticamente el factor que se aplicará para la cuantificación de ácidos nucleicos.
Los ácidos nucleicos etiquetados con fluorescencia se pueden cuantificar mediante el método de software preconfigurado de micromatriz que proporciona el ácido nucleico, así como la concentración de la etiqueta (hasta dos colorantes). Este método está disponible como una aplicación preconfigurada en los instrumentos NanoDrop One/OneC y NanoDrop Eight.
La tecnología inteligente de análisis de muestras Acclaro permite a los espectrofotómetros de microvolúmenes NanoDrop One/OneC y NanoDrop Eight proporcionar más información sobre la calidad de las muestras mediante la identificación de contaminantes comunes y la obtención de concentraciones de muestras reales. El software Acclaro incorpora algoritmos que dependen de una biblioteca de referencia de espectros. El software aplica estos algoritmos al espectro de muestras y hace predicciones sobre los contaminantes de la muestra mediante el uso de principios matemáticos quimiométricos.
Las bibliotecas de referencia Acclaro actualmente admiten la detección de proteínas, fenol, HCl de guanidina y ARN en muestras de dsADN. También admiten la detección de proteínas, fenol, isotiocianato de guanidina y dsADN en muestras de ARN. Finalmente, permiten la detección de ADN en muestras de proteínas. En el futuro se añadirán más contaminantes en las bibliotecas.
La identificación de contaminantes proporciona a los investigadores dos datos importantes. En primer lugar, permite identificar contaminantes específicos que probablemente estén presentes en la muestra. Esta información puede ayudar a los científicos a solucionar problemas de extracciones o purificaciones difíciles y a tomar decisiones con respecto al uso de muestras en experimentos posteriores. En segundo lugar, proporciona una concentración corregida del analito. Al establecer reacciones posteriores, como PCR, donde la concentración de ADN es un parámetro esencial, la concentración corregida ayudará a los científicos a garantizar el éxito de los experimentos posteriores.
Por ejemplo, la contaminación por ARN en preparaciones de ADN genómico es un problema común en los flujos de trabajo de biología molecular. En la espectrofotometría tradicional, la presencia de ARN copurificado puede inflar artificialmente la concentración de ADN. Al utilizar los datos espectrales completos y los algoritmos matemáticos multivariantes disponibles en el software Acclaro, los investigadores pueden identificar la contaminación por ARN en una muestra de ADN y ver los resultados de concentración de ADN corregidos.
Los ensayos fiables de RT-qPCR (PCR cuantitativa de transcripción inversa) exigen un minucioso diseño experimental, un control de calidad amplio y un análisis de datos transparente.
La cuantificación de ácidos nucleicos es fundamental en los dos pasos enzimáticos del proceso RT-qPCR. En el paso de transcripción inversa, conocer (y normalizar) la cantidad de ARN que entra en la reacción ayuda a minimizar la variabilidad en la producción de ADNc. En el paso de PCR, debe asegurarse de que dispone de una plantilla de ADNc suficiente para determinar el genotipo de la muestra.
Las guías MIQE (información mínima para la publicación de experimentos de PCR cuantitativos en tiempo real)requieren que la cantidad y la pureza del ARN de entrada se notifiquen en publicaciones que utilizan la qPCR.
Los espectrofotómetros NanoDrop One y NanoDrop Eight sirven para cuantificar y calificar las muestras de ácido nucleico como paso de control de calidad para ensayos de RT-qPCR posteriores. Estos instrumentos pueden ayudar a evitar los experimentos fallidos o no publicables, ya que proporcionan concentraciones exactas de ácidos nucleicos e identifican los contaminantes que podrían alterar los resultados experimentales.
La tecnología inteligente de análisis de muestras Acclaro, integrada en los instrumentos NanoDrop One y Eight, identifica la presencia de contaminantes comunes en las muestras y calcula la concentración aproximada del contaminante. Las moléculas habituales que se encuentran en los kits de extracción de ácidos nucleicos pueden sobreestimar las concentraciones de analitos o las polimerasas de la qPCR en desnaturalización. En cualquier caso, el experimento qPCR puede fallar. El software Acclaro proporciona concentraciones de ácido nucleico corregidas e identifica los contaminantes para así minimizar el tiempo dedicado a la resolución de problemas y a la gestión de experimentos fallidos.
Los científicos pueden utilizar instrumentos NanoDrop para cuantificar el contenido de proteínas de su muestra mediante mediciones directas o indirectas. Los espectrofotómetros NanoDrop UV-Vis pueden cuantificar muestras de proteínas mediante aplicaciones para mediciones directas A280 y A205 en el rango ultravioleta y ensayos colorimétricos en el rango visible del espectro.
La proteína A280 es una aplicación de medición directa que calcula la concentración de proteínas basándose directamente en la absorbancia de la muestra a 280 o a 205 nm y el coeficiente de extinción específico de la proteína. Las mediciones directas son una opción popular entre los investigadores porque son fáciles de realizar, no requieren reactivos ni estándares y consumen muy poca muestra. Las proteínas, a diferencia de los ácidos nucleicos, pueden mostrar una diversidad considerable. La aplicación de proteína A280 es adecuada para proteínas purificadas que contienen residuos de enlaces disulfuro de cisteína (Cys-Cys) de triptófano (Trp) o tirosina (Tyr) y presentan absorbancia a 280 nm.
Los ensayos colorimétricos como BCA, Bradford, Lowry y Pierce 660 nm son aplicaciones de medición indirecta que dependen de la generación de una curva estándar y una reacción que produce un cambio de color proporcional a la cantidad de proteína de la muestra. Las proteínas de mezclas complejas, como los extractos celulares o los lisados, se miden mejor mediante un ensayo colorimétrico de proteínas.
Las tablas siguientes muestran los intervalos, descripciones y consideraciones para los métodos de cuantificación de proteínas disponibles en los espectrofotómetros NanoDrop UV-Vis, además de los métodos que se proporcionan en cada instrumento. Para obtener más información sobre algunos de estos ensayos, consulte nuestra guía de selección de ensayos de proteínas.
Método | Intervalo de concentración para NanoDrop One/OneC | Descripción | Consideraciones |
---|---|---|---|
A280 |
|
|
|
A205 |
|
|
|
Pierce 660 |
|
|
|
Bradford |
|
|
|
BCA |
|
|
|
Lowry |
|
|
|
Método | NanoDrop One/OneC | NanoDrop Eight | NanoDrop Lite Plus |
---|---|---|---|
A280 |
| ||
A205 | No | ||
Pierce 660 | Próximamente | No | |
Bradford | Próximamente | No | |
BCA | No | ||
Lowry | Próximamente | No | |
A260/A230 | |||
Identificación de contaminantes Acclaro | No | ||
Editor de proteínas personalizable | No |
Las muestras de proteínas purificadas se pueden medir con precisión utilizando la absorbancia directa a 280 nm, que se debe principalmente a las cadenas aromáticas de los aminoácidos Trp y Tyr. Protein A280, una aplicación preconfigurada en nuestro software, es el método de cuantificación más popular porque es rápido y sencillo, no requiere reactivos ni curvas estándar y consume muy poca muestra.
A diferencia de los ácidos nucleicos, cada proteína pura tiene un coeficiente de extinción Beer-Lambert único basado en su secuencia de aminoácidos. Para obtener resultados precisos, seleccione el tipo de muestra correcto en el menú o introduzca su coeficiente de extinción de proteínas de forma manual. La función de edición de proteínas de NanoDrop One y NanoDrop Eight le permite guardar los coeficientes de extinción de proteínas concretas para que pueda personalizar las opciones de tipo de muestra.
Además de la concentración, los espectrofotómetros NanoDrop pueden proporcionar información sobre los contaminantes de la muestra. La tecnología inteligente de análisis de muestras Acclaro (incluida en los instrumentos NanoDrop One/OneC y NanoDrop Eight) utiliza algoritmos matemáticos para detectar ácidos nucleicos en muestras de proteínas y corregir el resultado de la concentración según sea necesario. La pureza de la muestra también se puede evaluar midiendo su relación A260/A280; un valor >1 puede indicar la contaminación del ácido nucleico en la muestra de proteínas.
¿Qué sucede si su proteína o péptido carece de residuos de Trp y Tyr y, por lo tanto, no se puede medir con la aplicación A280? Dado que el esqueleto peptídico de una proteína absorbe la luz a 190-220 nm, los péptidos que no tienen residuos de Tyr o Trp se pueden cuantificar utilizando la absorbancia a 205 nm. Protein A205 es una aplicación preconfigurada en el software NanoDrop.
Las proteínas que tienen cantidades significativas de Trp y Tyr también se pueden cuantificar mediante la aplicación A205, seleccionando la opción del método Scopes. De hecho, el método A205 tiene algunas ventajas respecto al método de proteínas A280, como una menor variabilidad entre proteínas (porque los coeficientes de extinción A205 no se basan en la composición de aminoácidos) y una mayor sensibilidad (debido a la alta absorbancia molar de las proteínas a 205 nm). Aunque las limitaciones técnicas dificultaron estas mediciones en el pasado, la tecnología de retención de muestras NanoDrop y el bajo rendimiento de la luz parásita han simplificado la cuantificación de pequeñas cantidades de proteínas mediante métodos A205.
Una limitación del método A205 es que muchos tampones de proteínas utilizados habitualmente tienen absorbancia a 205 nm. Antes de utilizar esta técnica, se recomienda comprobar si el tampón de proteínas contribuye a la absorbancia a 205 nm.
Las proteínas de mezclas complejas, como los extractos celulares o los lisados, se miden mejor mediante un ensayo colorimétrico de proteínas, como los ensayos Bradford, BCA, Lowry o Pierce a 660 nm. Estos ensayos proporcionan concentraciones específicas de proteínas, lo que evita la absorbancia de componentes celulares que absorben en el rango de UV e inflan A280. Estas y otras aplicaciones están preconfiguradas en algunos instrumentos NanoDrop.
Los anticuerpos etiquetados u otras proteínas y metaloproteínas etiquetadas con fluorescencia se pueden cuantificar mediante la aplicación de software preconfigurada Proteins & Labels , que proporciona la proteína, así como la concentración de la etiqueta (hasta dos colorantes). Esta aplicación está disponible como aplicación preconfigurada en los espectrofotómetros NanoDrop One/OneC y NanoDrop Eight.
La garantía de calidad y el control de calidad son ahora más importantes que nunca. Para los laboratorios de control de calidad que tienen mucho trabajo, los espectrofotómetros NanoDrop pueden ayudarles a que el análisis de la concentración de muestras y la pureza sea reproducible, rutinario y fiable. Integrar la evaluación de la calidad de las muestras de nueva generación en su flujo de trabajo marca la diferencia, porque el tiempo es oro y la calidad de todas sus muestras es primordial.
Como ejemplo de caso, en la producción de vacunas de ARNm —tan esencial en la batalla contra el SARS-CoV-2 y cada vez más utilizada contra otros virus—, los controles de calidad de la concentración y pureza de las muestras son útiles en varios pasos del proceso.
En nuestro seminario web con previa solicitud podrá ver cómo los espectrofotómetros NanoDrop One/OneC y NanoDrop Eight pueden utilizarse fácilmente para todas estas tareas. Y, con el software disponible para ayudar a cumplir con la normativa de la FDA 21 CFR parte 11, estos instrumentos están listos para implantarse en la rutina de trabajo de las vacunas de ARNm de un laboratorio GMP.
Nuestros prestigiosos y fiables espectrofotómetros NanoDrop One/OneC y NanoDrop Eight se pueden utilizar en entornos sujetos a regulación, como el farmacéutico y el biotecnológico. Estos modelos pueden ayudarle a cuantificar y calificar muestras de ADN, ARN y proteínas de solo 1-2 µL en pocos segundos y obtener datos de espectro completo para confirmar que las muestras son aptas para aplicaciones posteriores.
Además, el software opcional Thermo Scientific Security Suite o Thermo Scientific SciVault ayuda a su laboratorio a cumplir la normativa sobre datos de la FDA estadounidense en cada paso del proceso. Estos módulos de software permiten el cumplimiento normativo de la parte 11 del título 21 del Código de Reglamentos Federales de la FDA de EE.UU. relativo a los registros y firmas electrónicas (21 CFR parte 11).
La tabla muestra las características seleccionadas del software Security Suite para el espectrofotómetro NanoDrop One/OneC , que incluyen acceso a cuentas de usuario, capacidad de seguimiento de auditoría, firmas electrónicas, copia de seguridad de datos automatizada y mucho más. El software SciVault para el instrumento NanoDrop Eight ofrece una funcionalidad similar.
Requisito Limitar el acceso al sistema solo a personas autorizadas.
Función: Los administradores conceden acceso a través del software Security Suite. El acceso a las cuentas de usuario se administra mediante el sistema de inicio de sesión de Windows.
Requisito: Los registros electrónicos firmados tienen el nombre impreso, el sello de fecha y hora y el significado de la firma.
Función: Los experimentos se firman inmediatamente después de su finalización. Los usuarios pueden comprobar, revisar y aprobar experimentos en la página del historial.
Requisito: Registros de auditoría seguros, generados por ordenador y con sello de tiempo para registrar las entradas y acciones del operario.
Función: El administrador de auditoría crea un registro de auditoría electrónico de acciones como inicios de sesión, creación de datos, firmas y mucho más. Los registros de auditoría están disponibles según sea necesario.
El entorno normativo siempre cambiante al que se enfrentan los fabricantes de productos farmacéuticos y otros sectores sujetos a regulación puede causar confusión y dudas sobre el cumplimiento. Los sistemas de instrumentos diseñados para cumplir los requisitos normativos pueden aligerar la carga de los fabricantes. ¿Cómo lo hacen? Vea a nuestro seminario web sobre el cumplimiento de la garantía de calidad/control de calidad en los laboratorios farmacéuticos para ver cómo dos plataformas de instrumentos diferentes —el espectrómetro Thermo Scientific Nicolet Summit FTIR (para la garantía de calidad/control de calidad de la materia prima y terminada) y el espectrofotómetro NanoDrop One (para cuantificación de ADN, ARN y proteínas)— ayudan a los laboratorios a garantizar el cumplimiento de sus procesos.
El crecimiento de cultivos bacterianos se puede controlar midiendo su densidad óptica a 600 nm (OD600). Aunque se trata de una técnica esencial en microbiología, estas mediciones de la densidad óptica suelen contener muy poca absorbancia química real. En su lugar, son representativas de la cantidad de luz que la suspensión bacteriana dispersa lejos del detector del instrumento.
Puede medir la OD600 en los espectrofotómetros NanoDrop One/OneC y NanoDrop Eight mediante la aplicación preprogramada OD600 . El software utiliza la ecuación de Beer-Lambert y un factor de conversión del número de células introducido por el usuario para convertir automáticamente el valor de la OD600 en el número de células por mililitro.
Tenga en cuenta que en el instrumento NanoDrop OneC , las opciones de pedestal y cubeta darán diferentes valores de OD600 . Puede utilizar un factor de conversión para comparar las mediciones de pedestal y cubeta.
Con el instrumento NanoDrop OneC puede realizar mediciones cinéticas basadas en el tiempo en muestras en cubetas. Puede designar hasta tres longitudes de onda de 190 a 850 nm para la supervisión continua de la absorbancia a intervalos definidos por el usuario en un máximo de 5 etapas. Las mediciones de cubeta ofrecen un límite de detección más bajo y un calentador y un microragitador de 37 °C opcionales.
Puede crear, editar y guardar experimentos de cinética como métodos personalizados.
Los espectrofotómetros NanoDrop incluyen métodos precargados para la cuantificación de ácidos nucleicos (como dsADN, ssADN y ARN) y la cuantificación de proteínas (como A280, BCA y Bradford), como se describe en las secciones anteriores. También puede crear métodos personalizados en el espectrofotómetro NanoDrop One/OneC o NanoDrop Eight para realizar UV-Vis u otras mediciones definidas por el usuario que se adapten a sus necesidades, lo que permite que el instrumento funcione como un espectrofotómetro convencional. Los métodos personalizados pueden monitorizar y notificar hasta 40 longitudes de onda de 190 a 850 nm, y se pueden configurar directamente desde la pantalla táctil o el software de control de PC. Los métodos personalizados proporcionan la flexibilidad necesaria para utilizar su instrumento para otras aplicaciones.
Como ejemplo de caso, se puede utilizar un espectrofotómetro para cuantificar diversas formas de hemoglobina utilizando el coeficiente de extinción adecuado y el valor de absorbancia de picos.
Hemos creado un método personalizado para el instrumento NanoDrop One/OneC que permite medir la absorbancia de la hemoglobina a 406, 414, 431, 541 y 576 nm, las cinco longitudes de onda necesarias para diferenciar la oxihemoglobina, la desoxihemoglobina y la metahemoglobina. Este gráfico de resultados muestra un espectro de absorbancia típico para la metahemoglobina.
La quimiometría es el uso de modelos matemáticos multivariantes y técnicas estadísticas para determinar la información cuantitativa de la concentración de muchos componentes simultáneamente. Cuando se utilizan para analizar los datos de UV-Vis de muestras químicas complejas (mezclas), la quimiometría puede proporcionar un método eficaz para determinar la concentración de especies químicas que tienen espectros superpuestos. Históricamente, la sofisticación de sus modelos de calibración multivariante limitaba su uso a quienes poseían un profundo conocimiento del campo, por lo que la mayoría de los datos tenían que transmitirse a un experto en quimiometría para el análisis posterior a la recogida.
El software Thermo Scientific NanoDrop QC proporciona un potente análisis quimiométrico a la plataforma de medición de microvolumen NanoDrop OneC . Esta combinación es una solución atractiva para una gran variedad de aplicaciones, como los análisis petroquímicos, de pureza de fármacos, la fabricación de polímeros, las aplicaciones de colorantes alimentarios y muchas más aplicaciones en las que se requiere un análisis quimiométrico.
El software NanoDrop QC simplifica y agiliza el desarrollo e implementación de métodos quimiométricos. Los científicos que desarrollan métodos pueden recoger espectros sobre los compuestos de su elección e importarlos en el software Thermo Scientific TQ Analyst para construir el método. Los métodos se pueden implementar directamente en los espectrofotómetros NanoDrop OneC UV-Vis en todo el mundo, lo que permite a los técnicos de control de calidad obtener resultados de aprobado/no aprobado y otros resultados cuantitativos en la fábrica.
La tecnología UV-Vis basada en cubetas y el software quimiométrico basado en PC son elementos básicos en el análisis de calidad de líquidos como colorantes, lubricantes y adhesivos. La preparación de muestras y el análisis de estas soluciones pueden incluir varios procesos que requieren mucho tiempo y que repercuten en la comercialización de productos de alto valor. Nuestro innovador espectrofotómetro UV-Vis de rango automático elimina pasos que requieren mucho tiempo, como la dilución de muestras altamente concentradas, y simplifica el análisis de datos de desarrollo de métodos quimiométricos.
En nuestra nota de aplicación de quimiometría, mostramos un planteamiento paso a paso para crear y validar un método quimiométrico que determina las concentraciones de colorantes azoicos individuales en una mezcla compleja. Mostramos cómo se puede utilizar el software NanoDrop QC para obtener información cuantitativa en muestras que tienen varios componentes con espectros UV-Vis muy superpuestos.
El acceso a la instrumentación del mundo real es clave para preparar e inspirar a la próxima generación de científicos. La experiencia práctica ayuda a hacer que la ciencia sea más accesible y que los principios científicos sean más memorables.
En particular, la espectroscopía UV-Vis es una herramienta valiosa para el estudio de macromoléculas como proteínas y ácidos nucleicos en el aula de biología. La simplicidad y la asequibilidad de los instrumentos NanoDrop los hace muy adecuados para su uso en los programas de estudios universitarios, e incluso en las clases ciencias en secundaria. La experiencia con los espectrofotómetros NanoDrop puede servir de apoyo para las clases de genómica, inmunología, crecimiento de células microbianas, cinética enzimática y la estructura y función de los componentes fundamentales de la vida.
Este seminario web documenta cómo dos profesores de secundaria han integrado los espectrofotómetros NanoDrop One en sus clases y talleres.
Brij es una marca comercial registrada de UNIQEMA AMERICAS LLC. Las demás marcas comerciales son propiedad de Thermo Fisher Scientific Inc. y sus filiales.