Search Thermo Fisher Scientific
Ambos modelos Countess son contadores de células rápidos, sencillos y automatizados que incorporan inteligencia artificial para ofrecer gran exactitud y precisión, incluso para muestras difíciles. Elija entre el Countess Automated Cell Counter 3 con recuento de células de campo brillante y el Countess Automated Cell Counter 3 con los modos de campo brillante y fluorescencia.
Ambos modelos Countess 3 funcionan de la misma manera y comparten características comunes:
Ambos modelos cuentan con exactitud muestras "difíciles", como las que contienen células grumosas o residuos, y ambos reducen la variabilidad entre los usuarios, lo que aumenta la reproducibilidad.
La diferencia clave entre los modelos es que el instrumento Countess 3 cuenta sólo en modo de campo brillante, mientras que el instrumento Countess 3 FL puede contar tanto en el modo de campo brillante solamente como en el de campo brillante y fluorescencia utilizando cubos de luz LED EVOS intercambiables. Las propiedades de fluorescencia abren opciones de aplicación adicionales para el instrumento Countess 3 FL, y pueden ampliar su investigación más allá aparte de solo GFP y RFP con 14 cubos de luz LED EVOS entre los que elegir.
¿Busca información sobre los contadores de células automatizados Countess II? Vea recursos de Countess II.
Countess Automated Cell Counter 3 | Countess Automated Cell Counter 3 FL |
Resumen del producto | |
---|---|
Contador de células de campo brillante muy preciso y fácil de usar, con capacidad de portaobjetos reutilizables |
Contador de células de fluorescencia y campo brillante muy preciso y fácil de usar, con capacidad de portaobjetos reutilizables y cubos de luz intercambiables
|
Ejemplo de uso | |
Laboratorios de cultivo celular que necesiten recuentos de células de campo claro precisos, sencillos, rápidos y asequibles para preparar células para aplicaciones posteriores y división de cultivos |
Laboratorios de biología celular que necesiten recuentos de células de campo brillante y fluorescencia precisos, sencillos, rápidos y asequibles, que se amplíen al análisis en profundidad de poblaciones de células mixtas como tales como vivas frente a muertas, nucleadas frente a no nucleadas, y transfectadas frente a no transfectadas
|
Función | Countess Automated Cell Counter 3 | Countess Automated Cell Counter 3 FL |
Algoritmo de aprendizaje de máquina | * | * |
Pantalla LCD de 1280 x 800 píxeles | * | * |
Conectividad en la nube con Wi-Fi | * | * |
Recuento de imágenes de campo brillante | ||
Iluminación automática de campo brillante | ||
Captura rápida de campo brillante | * | * |
Recuentos de imágenes de fluorescencia | N/D | Dos canales de fluorescencia intercambiables por el usuario (a elección del usuario) |
Iluminación automática de fluorescencia | N/D | * |
Indicador de píxeles saturados | N/D | * |
Enfoque automático | ||
Guardado automático | * | * |
Portaobjetos de recuento de cámara Countess | ||
Portaobjetos reutilizable Countess | * | |
Calculadora de predilución | * | * |
Calculadora de división celular | ||
Datos de una sola célula | * | * |
Software de compatibilidad con el cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11 | * | * |
Archivo FCS | * | * |
* Nuevas características de los contadores de células automatizados Countess 3.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.