我们提供全流程解决方案,在每个阶段为您的细胞治疗开发提供支持。我们的目标是:通过优质的材料和服务,支持您每个阶段(从最初的发现到临床试验、再到商业上可行的细胞治疗)的研究。
Thermo Fisher Scientific Cell Therapy Systems (CTS) family of products in multiple configurations for cell therapy applications
细胞治疗系统 (CTS)
从按照 cGMP 生产的优质细胞治疗辅助材料,到监管备案和安全测试,了解我们的 CTS 产品如何将您的临床干细胞治疗和免疫治疗研究推向临床治疗,乃至更广泛的应用。
了解我们的细胞治疗系统 (CTS)
基于细胞的免疫治疗解决方案
从细胞分离到基因递送、培养和表征。利用可提升您研究水平的免疫治疗产品,加快从发现到疗法获批的免疫疗法工作流程。
了解我们基于细胞的免疫治疗解决方案
Abstract imagery of a yellow cell as part of a cell therapy solution
Lead CGT R&D scientist in front of artist's rendering of a cell
干细胞治疗解决方案
将干细胞治疗研究推向临床治疗。无论您开发的是诱导性多能干细胞治疗还是成人干细胞治疗,我们都能为您提供覆盖干细胞治疗开发过程每个阶段的解决方案。
了解我们的干细胞治疗解决方案
细胞治疗生产解决方案
为您引荐能够开发符合您需求的细胞治疗生产工艺的合作伙伴。我们可以提供封闭式生产系统和一次性技术 (SUT)(旨在降低污染风险)、缩短周转时间并帮助您加快开发速度。
了解我们的细胞治疗生产解决方案
Two CGT manufacturing scientists wearing PPE operating a HyPerforma Single-Use Fermentor (S.U.F.)
Cell therapy vials in cryorack being pulled from LN2 tank
临床试验辅助和冷链物流
我们可以针对专业生物样品和材料(从常温到低温)的运输、储存和处理,为您提供专家建议和经优化的解决方案,进而为不可替代的细胞治疗材料提供保障。
了解我们的细胞治疗供应链能力
适合实验室的细胞疗法解决方案
了解这些高质量的产品和服务如何简化您的细胞培养工作流程。了解我们提供的一系列智能、可靠的解决方案,以定制化您的实验室。
了解我们这些旨在满足细胞培养工作流程需求的卓越产品和服务如何帮助您进行细胞培养。查看我们针对实验室开发的一系列智能、可靠的解决方案。
查看我们提供的一系列细胞培养实验室设备
Nunc Standard Closed Cell Factory System pictured with artist's rendering of a cell
Scientist removing tubes from centrifuge in a lab
确保产品安全、准确
了解我们如何利用先进的新技术,满足您开发过程中和批次放行测试需求中的质量保证、安全性和准确性。
污染物和杂质 QC 测试
表征
我们为您提供实验所需的优质的细胞治疗产品
T 细胞
间充质干细胞 (MSC)
多能干细胞 (PSC)
神经干细胞 (NSC)
造血干细胞 (HSC )
访问选择工具
Discover closed, scalable cell processing and electroporation systems for your GMP iPSC research and manufacturing
product photo
新! Gibco™ CTS™ Rotea™逆流离心系统-用于细胞治疗生产的封闭式细胞处理系统
多功能Gibco™ CTS™ Rotea™逆流离心系统是一种高度通用的系统,具有出色的灵活性。系统内置用户可编程的软件、大量细胞处理应用程序,以及用于从科学研究到商业化生产的实用程序。
  • 低输出体积—通过专利技术可产出低至5 mL的浓缩物
  • 处理灵活—用户可编程的软件可创建和优化广泛的细胞分离、洗涤和浓缩方案
  • 优异的细胞回收率和活性—温和的流化床支持低剪切处理,可回收> 95%的细胞,同时还能保持细胞活性
  • 实现科研到商业化生产的转化—封闭式一次性使用试剂盒可确保无菌化处理,OPC-UA接口可连接至符合21 CFR第11部分的系统
了解更多    申请仪器演示    申请报价
Gibco CTS Xenon 电转染系统
Gibco CTS Xenon 电转染系统
一款用于细胞治疗的的封闭式、可放大规模的、符合GMP生产的的系统
  • 处理量大且快速:处理量为1–25mL,25分钟内能够转染多达2.5x109 个T细胞;
  • 性能可靠,可保持高细胞活力:使用CTS TrueCut Cas9蛋白进行基因编辑,高达90%的基因敲除效率和80%的细胞活力;
  • 工艺灵活性高:仪器配备了用户可编程系统,允许用户在细胞治疗的工艺开发到商业化生产的所有阶段,根据各种细胞类型和目标递送物创建并优化电转染方案;
  • 非病毒性物理转染:可用于递送DNA、RNA和蛋白质;
  • 封闭式系统处理工艺:MultiShot(MS)耗材可以无菌焊接至PVC管或C-Flex管。
了解更多    申请演示    申请报价
获取细胞治疗创新技术
我们为您提供创新、可扩展、专用、灵活的产品组合,帮助您确保整个工作流程达到极佳的生产率、一致性和可靠性。