Search Thermo Fisher Scientific
借助我们全面的分子肿瘤学产品组合和经验丰富的团队,获得满足您实验室需求的正确解决方案。通过简单易用的仪器、直观的软件以及预设计的检测试剂盒,加上持续不断的支持和对扩展分子肿瘤学产品表的承诺,我们将取得肿瘤学结果的这一过程变得更为简单。从下方的分子肿瘤学产品组合中选择适合您实验室的产品。
通过自动调用、可选配正常对照品和 13 微卫星标志物检测板,执行更简单、更全面的 MSI 检测,以检测与林奇综合征相关癌症的 MSI 并研究免疫疗法。
全面快速的全基因组 CNV 检测试剂盒可从少至 80 ng FFPE 来源 DNA 中检测染色体臂畸变、焦点变异、LOH、cnLOH 等。
TaqMan 液体活检 dPCR 检测试剂盒可测定和量化分析十分常见的癌症相关突变(例如 EGFR、BRAF、KRAS、PIK3CA、JAK2)以及治疗抵抗性突变(例如 EGFR T790M)。
全基因组 CNV 检测试剂盒可从血液恶性肿瘤样本中同时检测拷贝数增益和缺失、LOH、cnLOH、低水平嵌合、多倍性等。
Oncomine 检测试剂盒可对多种生物标志物类型(融合、插入缺失、SNV、CNV)进行 NGS 分析,其是端对端工作流程的组成部分,该工作流程包括简单、进行了生物信息学优化的可扩展测序以及报告。
分析和解读分子肿瘤数据无需变得困难。我们的每种解决方案均提供简单易用的数据分析软件。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。