Applied Biosystems仪器在引领生物技术行业发展的历史长河中有着辉煌的历史。作为荧光自动化测序技术和实时荧光定量PCR技术的发明者,我们现在已跻身于全世界开创新一代测序和各种其他创新方面的领先企业行列。除非另有说明,本页面所有仪器均仅供研究使用,不得用于诊断程序。
测序仪器
3500 Genetic Analyzer
3500系列基因分析仪
  • 市面上较易于使用的基因分析仪之一
  • 嵌入式管理和运行,预配的耗材包
  • 可审核追踪仪器性能和耗材使用
了解更多
Ion GeneStudio S5系列测序系统
  • 可扩展、靶向NGS、应用范围广且
    通量高
  • 只需15分钟
    手动实操时间
  • 实现每次运行2M至130M reads的测序通量范围
了解更多
Ion Torrent Genexus自动化测序系统
  • 样本通过实操的自动化工作流程在一天内报告*
  • 无以伦比的易用性
    仅需10分钟的手动实操时间和两个用户接触点*
  • 能够经济高效地分析单个样品
了解更多
实时荧光定量PCR仪器
仪器/规格
StepOnePlus
96孔板,0.1 mL管
StepOne
48孔板,0.1 mL管
7500 Fast
96孔 Fast 光学板。
ViiA 7
96孔
384孔
TaqMan®Array微流体芯片板
QuantStudio 12K Flex实时荧光定量PCR系统
96孔
(10-100 μL 反应),
Fast 96孔
(15-30 μL反应)
384孔
(5-20 μL反应)
TaqMan Array检测板
(~1 μL反应)
OpenArray检测板
(33 nL反应)
温度均一性30秒内±0.5°C30秒内±0.5°C达到温度设定点30秒内 ±0.5°C±0.25°C(OpenArray模块为±0.75°C)
Fast模块
7500与适用于HID的7500
(96孔和384孔)
是——96孔
性能规格
已证实的灵敏度10个拷贝10个拷贝低至1个拷贝低至1个拷贝
动态范围9个对数单位线性动态范围可确保5个对数单位,已证实可达9个对数单位高达9个对数单位线性动态范围高达9个对数单位线性动态范围(OpenArray模块高达7个对数单位线性动态范围)
仪器规格
规格
(宽 x 深 x 高)
宽23.6 cm
深51.2 cm
高42.7 cm
宽34 cm
深45 cm
高49 cm
宽53.3 cm
深63.5 cm
高64.5 cm
宽50.5 cm
深67.2 cm
高73.8 cm
多通路定量是(针对所有非OpenArray模块,OpenArray为双通路)
测序仪器
3500 Genetic Analyzer
3500系列基因分析仪
  • 市面上较易于使用的基因分析仪之一
  • 嵌入式管理和运行,预配的耗材包
  • 可审核追踪仪器性能和耗材使用
了解更多
Ion GeneStudio S5系列测序系统
  • 可扩展、靶向NGS、应用范围广且
    通量高
  • 只需15分钟
    手动实操时间
  • 实现每次运行2M至130M reads的测序通量范围
了解更多
Ion Torrent Genexus自动化测序系统
  • 样本通过实操的自动化工作流程在一天内报告*
  • 无以伦比的易用性
    仅需10分钟的手动实操时间和两个用户接触点*
  • 能够经济高效地分析单个样品
了解更多
实时荧光定量PCR仪器
仪器/规格
StepOnePlus
96孔板,0.1 mL管
StepOne
48孔板,0.1 mL管
7500 Fast
96孔 Fast 光学板。
ViiA 7
96孔
384孔
TaqMan®Array微流体芯片板
QuantStudio 12K Flex实时荧光定量PCR系统
96孔
(10-100 μL 反应),
Fast 96孔
(15-30 μL反应)
384孔
(5-20 μL反应)
TaqMan Array检测板
(~1 μL反应)
OpenArray检测板
(33 nL反应)
温度均一性30秒内±0.5°C30秒内±0.5°C达到温度设定点30秒内 ±0.5°C±0.25°C(OpenArray模块为±0.75°C)
Fast模块
7500与适用于HID的7500
(96孔和384孔)
是——96孔
性能规格
已证实的灵敏度10个拷贝10个拷贝低至1个拷贝低至1个拷贝
动态范围9个对数单位线性动态范围可确保5个对数单位,已证实可达9个对数单位高达9个对数单位线性动态范围高达9个对数单位线性动态范围(OpenArray模块高达7个对数单位线性动态范围)
仪器规格
规格
(宽 x 深 x 高)
宽23.6 cm
深51.2 cm
高42.7 cm
宽34 cm
深45 cm
高49 cm
宽53.3 cm
深63.5 cm
高64.5 cm
宽50.5 cm
深67.2 cm
高73.8 cm
多通路定量是(针对所有非OpenArray模块,OpenArray为双通路)