可信的测试结果很大程度上要依赖于您起始材料的质量。请选择以下这些强大的纯化方案中的一种以最大限度提升核酸得率及纯度:
用于人工及自动化样本处理的试剂盒
MagMAX™核酸分离试剂盒*
使用Ambion二氧化硅磁粒技术进行核酸纯化可以从不同样品类型中提取基因组及病毒核酸,包括血液样品、FFPE样品、细胞样品、组织样品及无细胞样品。
  • 用于人工及自动化样本处理的试剂盒
  • 与MagMAX Express™核酸提取仪兼容,可进行自动化流程处理
PureLink病毒RNA/DNA纯化试剂盒*
我们的离心柱及96孔板规格的试剂盒是针对病毒RNA或DNA的快速简单提取需要而设计,适用于无细胞样品,如血清、血浆、脑脊液及细胞培养上清液等。
  • 可获得高度浓缩的病毒RNA及DNA
  • 采用96孔二氧化硅平板系统,具有低深度离心腔设计,可与大多数现有的实验室离心机相兼容
Tempus Spin RNA分离试剂盒*
使用标准实验室离心机及Ambion玻璃纤维滤芯在大约1小时内可从血液中捕获并纯化高质量的RNA
  • 可从血液中提取高质量的RNA,而无需单独的RBC裂解或蛋白酶K处理步骤
稳定的Blood-to-CT™和Cells-to-CT™试剂盒,以及TaqMan Sample-to-SNP™试剂盒*
可以覆盖整体核酸提取流程,在5-10分钟内即可从样品进行至逆转录qPCR或实时定量PCR的SNP检测。另外还提供了专门用于如下应用的Ambion和TaqMan试剂盒:
  • 分析Tempus RNA采血管收集得到的血液样品
  • 使用TaqMan 分析或SYBR Green染料检测来进行培养细胞的表达水平分析
  • 进行单细胞表达水平分析
Dynabeads SILANE Viral NA试剂盒*
通过人工或自动化样品处理从无细胞样品中使用Dynabeads微粒进行病毒RNA及DNA的灵敏的及高一致性的提取
  • Dynabeads微粒均一的大小及表面积有助于确保获得可重复的结果
  • 对仅存在极低滴度的有挑战性的病毒样品同样可以轻松进行RNA及DNA提取
自动化核酸纯化系统
Life Technologies针对自动化样品制备用户严苛的需求专门对核酸纯化技术进行了工程设计。
iPrep™纯化仪及试剂盒*
iPrep™纯化仪是一套封闭系统的台式仪器,可进行完全自动化的核酸纯化。在不到30分钟内即可处理13个样品。您只需要装载预填充的密封上样盒,上样样品,选择相应实验方案即可。
  • 预包装的试剂及上样盒可以将实验差异降到最小
  • iPrep™ PureLink Virus Kit可以从血清、血浆、血液及尿液等样品中提取病毒或细菌DNA或RNA
MagMAX Express™核酸提取仪及试剂盒*
我们提供了24孔板及96孔板规格的经济灵活的核酸提取仪。MagMAX Express™提取仪使用了一套独特的系统,在操作柱外包裹了一次性塑料制品来收集磁珠并将它们释放至带有试剂的板孔中以进行后续步骤。这种高效的磁珠收集及转移技术带来了高效的洗脱效率并提升了处理速度
  • MagMAX™试剂盒兼容性
  • 可以与其他磁珠法纯化产品一同灵活使用