c7c8 - 主要特点/性能数据/相关资源/应用/技术/文档/联系人
由于产出时间对盈利能力至关重要,先进的晶圆代工厂、集成器件生产商和无晶圆厂公司需等到切割和封装后才能确定电气故障的来源,这导致成本太高。Thermo Scientific Meridian WS-DP 系统通过使用生产测试机、测试负载板以及探针卡实现更快的失效定位。
Meridian WS-DP 可提供 Meridian 产品系列的所有诊断选项,包括:LVx、发射、LADA 和 OBIRCH。
Meridian WS-DP 电气故障分析系统可提供:
  • 识别系统性缺陷的能力
  • 显著增加的电气测量通量
  • 提高的缺陷定位成功率
  • 减少的物理分析时间
Meridian WS-DP电气故障分析系统的功能:
  • 基于 InGaAs 的标准发射检测或
  • 基于高灵敏度扩展波长 DBX 的发射检测
  • 获得专利、经行业证实的 "点 & 单击" 固体浸没透镜 (SIL)
  • 快速晶粒间索引
  • 具有高速 ATE 接口的动态故障覆盖
  • 用于静态和动态分析的激光扫描显微镜 (LSM)
  • 与常见的第三方 EDA 应用兼容
Meridian WS-DP电气故障分析系统的主要特点
激光电压成像
激光电压成像 (LVI),可显示在 Meridian WS-DP 系统上以特定频率激活的晶体管的物理位置。
CW 激光电压探测
连续波激光电压探测 (CW-LVP) 可采集  Meridian WS-DP 系统上的功能波形数据。
光子发射显微镜检查
Meridian 平台上的光子发射显微镜检查 (PEM) 基于一种优化组合,即高灵敏度 InGaAs 或 DBX 相机和高数值孔径 (NA) 像差校正光学元件。Meridian WS-DP 系统可提供高分辨率硅通孔成像,用于背侧器件分析。低噪声和高灵敏度,可获得具有卓越信噪比的发射数据,从而可进行快速、晶体管水平故障检测。DBX 配置提供行业领先的结果,即使是在低于 0.5 Vdd 的器件上。
Meridian WS-DP电气故障分析系统的规格
产品表格规范样式表
机械ATE 兼容性
市售 ATE 测试仪 & 定制解决方案
探针卡/负载板
  • 9.5"、12"、18" 圆形探针卡
  • 直接探针负载板
  • 440 mm & 300 mm 探针卡
  • 可用于非标准几何尺寸的定制解决方案
探针销数
<100 至 >10,000 个销的探针阵列
晶片台真空
用于晶片稳定性的 20 lbs 真空力
移动控制晶粒间步进
支持并集成到 Sierra 软件中
压板移动
  • +/-5 度旋转
  • 16 um θ 分辨率
支持晶片/DUT
  • 9.5"、12"、18" 圆形探针卡
  • 直接探针负载板
  • 440 mm & 300 mm 探针卡
  • 可用于非标准几何尺寸的定制解决方案
XYZ 显微镜载片台准确度
1 uM
XY 晶片台准确度
5 um
晶粒大小兼容性
多种分辨率
Style Sheet for Komodo Tabs
Meridian WS-DP电气故障分析系统相关资源
Meridian WS-DP电气故障分析系统的应用
半导体寻路
半导体探索和开发
先进的电子显微镜、聚焦离子束和相关半导体分析技术可用于识别制造高性能半导体器件的可行解决方案和设计方法。
半导体故障分析
半导体故障分析
越来越复杂的半导体器件结构导致更多隐藏故障引起的缺陷的位置。我们的新一代半导体分析工作流程可帮助您定位和表征影响量产、性能和可靠性的细微的电子问题。
Meridian WS-DP电气故障分析系统相关技术
光学故障隔离
半导体制造中越来越复杂的设计使故障和缺陷隔离变得越来越复杂。光学故障隔离技术使您可以分析电活性设备的性能,以定位导致设备故障的关键缺陷。
了解更多 ›
光学故障隔离
半导体制造中越来越复杂的设计使故障和缺陷隔离变得越来越复杂。光学故障隔离技术使您可以分析电活性设备的性能,以定位导致设备故障的关键缺陷。
了解更多 ›
Meridian WS-DP电气故障分析系统相关文件
联系我们
需要了解更多Meridian WS-DP电气故障分析系统的相关资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!
用于材料科学的
半导体