Search Thermo Fisher Scientific
现代电池制造面临各种挑战,包括有限的资源以及需要解决影响报废率的越来越多的测试,并确保结果在不同的操作人员和生产车间具有可重复性和可靠性。
用于电池质量的 Thermo Scientific Avizo Trueput 软件将您的 Thermo Scientific SEM 转变为专门的电池质量分析解决方案,帮助您尽可能提高效率、维持质量标准并达成出色的生产效率。
Avizo Trueput 软件专为生产车间而开发,是一种专用的电池质量检测解决方案,旨在缩短检验时间。
将方案分享给不同车间的新操作人员
降低每次分析的成本,节约检验时间来完成更价值的任务
一个可靠的答案,以及所有支持该答案的数据
| |||||
粒径分布 | 检测破裂的颗粒 | 颗粒/粘合剂/ 空隙/裂纹 分析 | 前驱体主要结构分析 | 压延层 | |
识别的特征 | 颗粒物 | 颗粒、颗粒中的裂纹 | 颗粒、粘合剂、空隙、颗粒中的裂纹 | 前驱体中的主要颗粒 | 活性材料层 |
样本制备 | 碳胶带或电极表面 | 碳胶带或电极表面 | 电极表面 | 碳胶带 | 电极表面
|
报告的信息 | 粒径分布合规性、致密度 | 破裂颗粒数、裂纹大小分析、合规性 | 相位分布 | 粒径分布和方向 | 活性材料层厚度 |
用在何处 | 材料验收、胶带制造 | 材料验收、胶带制造 | 在压延、循环后 | 材料验收、颗粒固化前 | 压延之后 |
优势 | 通过达到目标致密度来优化电池的能量密度 | 优化电池可循环性并降低运营成本 | 优化电池的可循环性和能量密度 | 优化维护运营成本 | 优化能量密度和压延运营成本 |
让我们的专家根据您的需求量身打造解决方案。
我们的专家团队会随时为您解答任何问题或讨论您的项目。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.