电池和燃料电池材料表征和 QA/QC
通过先进的图像解析技术尽可能提高电池和燃料电池的续航
Thermo Scientific Avizo 软件是一款用于检查和分析电池和燃料电池成像数据的专用解决方案。
Avizo 软件可处理来自多种成像设备(X 射线显微镜、电子显微镜和光谱)以及在多个空间维度的数据,并将其转换为可操作的信息。
了解分割功能、AI 增强图像解读、数据相关性和变形分析如何帮助全球科研人员和制造商提高电池和燃料电池的性能。
导入数据
Workflow using Avizo Software
分割
Workflow using Avizo Software
检查
Workflow using Avizo Software
解析
Workflow using Avizo Software
Avizo Battery Register
请勿错过我们的下一次直播网络讲座:“如何通过图像解读自动执行电池质量检查”
2024 年 6 月 21 日与 25 日
您是否正在寻找使您的电池质量分析更高效的方法?
在此网络讲座中,我们将向您展示如何利用来自不同成像系统的图像集合解读数据,帮助您自动化质量检查。
注册
将您的 Thermo Scientific SEM 转变为自动化电池 QA/QC 解决方案
使用与 Thermo Scientific Avizo Trueput 软件结合的扫描电子显微镜自动进行电池质量控制。
Avizo Trueput 软件专为生产车间开发,是一种专用于电池质量检测的解决方案,旨在为您节约大量的工作时间。
了解更多信息 ›
Avizo Battery QA/QC
Avizo Trueput 软件文章
立即注册,获取相关内容。
立即注册
材料分析技术
纤维分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对纤维材料进行可视化、处理和定量分析。Avizo 软件能检测制造过程中的损坏,如基质开裂、纤维/基质脱粘或纤维断裂。材料中的缺陷可以局部(空隙、裂纹)或整体(横截面变形或错位)量化。
了解更多
孔隙分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对多孔材料进行可视化、处理和定量分析。Avizo 软件可以检测和分类各种类型的孔隙(例如连通孔隙和隔离孔隙;宏观孔隙和微观孔隙),即使是在具有表现形式复杂多变的伪影(例如 FIB-SEM 中的孔隙后效应)的图像上。
了解更多
孔隙网络分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对多孔材料进行可视化、处理和定量分析。该扩展模块可将孔隙空间转换为表示孔隙及其连通性的模型(孔隙网络模型),然后在此模型上对各种属性进行颜色映射。它还可以根据其属性对模型进行孔隙空间高级统计(空隙尺寸分布、孔喉尺寸分布、通道长度等)和过滤。
渗透率分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对材料进行可视化、处理和定量分析。Xlab 扩展模块具有数值模拟功能,可计算绝对渗透率、热导率、电阻率和分子扩散系数。
故障分析
Avizo 软件提供了一个快速而强大的网格划分引擎,可根据 3D 标签图像自动创建仿真网格。Avizo 软件从大型多材质分割图像中生成具有平滑且一致界面的高质量网格。您可以精细控制元素大小分布,而 Avizo 软件保留了细微结构和拓扑特性。网格可以与边界条件一起导出为主流解算器可识别的格式。Avizo 软件还可导入解算器的输出,以便使用高级可视化工具对结果进行后处理。
晶粒分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对晶粒进行可视化、处理和定量分析。Avizo 软件提供了多种先进工具,可对晶粒、其大小、分布和形状进行检测、分割和分析,即使是在具有伪影的复杂图像上。然后,可对晶粒进行过滤、分类和分析,以确保完整提取大小、分布和形状的统计信息。Avizo 软件还提供了通过容易定制的配方来自动化和重复分析的工具。
颗粒分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对颗粒进行可视化、处理和定量分析,从而提高材料的性能,无论材料是催化剂、合金还是聚合物。Avizo 软件提供了先进工具,可对颗粒进行检测、分割和分析。然后,可对颗粒进行过滤、分类和分析,以确保完整提取大小、分布和形状的统计信息。Avizo 软件还提供了通过容易定制的配方来自动化和重复分析的工具。
纤维分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对纤维材料进行可视化、处理和定量分析。Avizo 软件能检测制造过程中的损坏,如基质开裂、纤维/基质脱粘或纤维断裂。材料中的缺陷可以局部(空隙、裂纹)或整体(横截面变形或错位)量化。
了解更多
孔隙分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对多孔材料进行可视化、处理和定量分析。Avizo 软件可以检测和分类各种类型的孔隙(例如连通孔隙和隔离孔隙;宏观孔隙和微观孔隙),即使是在具有表现形式复杂多变的伪影(例如 FIB-SEM 中的孔隙后效应)的图像上。
了解更多
孔隙网络分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对多孔材料进行可视化、处理和定量分析。该扩展模块可将孔隙空间转换为表示孔隙及其连通性的模型(孔隙网络模型),然后在此模型上对各种属性进行颜色映射。它还可以根据其属性对模型进行孔隙空间高级统计(空隙尺寸分布、孔喉尺寸分布、通道长度等)和过滤。
渗透率分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对材料进行可视化、处理和定量分析。Xlab 扩展模块具有数值模拟功能,可计算绝对渗透率、热导率、电阻率和分子扩散系数。
故障分析
Avizo 软件提供了一个快速而强大的网格划分引擎,可根据 3D 标签图像自动创建仿真网格。Avizo 软件从大型多材质分割图像中生成具有平滑且一致界面的高质量网格。您可以精细控制元素大小分布,而 Avizo 软件保留了细微结构和拓扑特性。网格可以与边界条件一起导出为主流解算器可识别的格式。Avizo 软件还可导入解算器的输出,以便使用高级可视化工具对结果进行后处理。
晶粒分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对晶粒进行可视化、处理和定量分析。Avizo 软件提供了多种先进工具,可对晶粒、其大小、分布和形状进行检测、分割和分析,即使是在具有伪影的复杂图像上。然后,可对晶粒进行过滤、分类和分析,以确保完整提取大小、分布和形状的统计信息。Avizo 软件还提供了通过容易定制的配方来自动化和重复分析的工具。
颗粒分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对颗粒进行可视化、处理和定量分析,从而提高材料的性能,无论材料是催化剂、合金还是聚合物。Avizo 软件提供了先进工具,可对颗粒进行检测、分割和分析。然后,可对颗粒进行过滤、分类和分析,以确保完整提取大小、分布和形状的统计信息。Avizo 软件还提供了通过容易定制的配方来自动化和重复分析的工具。
基于人工智能的 Avizo 软件
Avizo 软件的核心是强大的人工智能 (AI),可将软件能力提升至新高度。AI 驱动 Avizo 软件的先进功能,大量数据的可视化、处理和分析功能更加方便快捷,用于图像数据,包括时间序列和多通道数据集。
借助 AI,Avizo 软件可让您轻松掌握大量的数据集,加速图像处理,并提供精确的分析。这不仅提高了效率,而且还提高了结果的质量,使研究人员和工程师能够做出明智的决策,并提高工作效率。
如何使用 AI 解读您的成像数据›
Avizo Battery Use AI Brain
Avizo 软件培训和支持服务
Amira-Avizo-Introductory-training_1160x600
入门培训
通过专门为 Avizo 软件新用户设计的入门培训,缩短学习时间,尽可能提高效率。
课程包括一个讲座及互动提问环节。培训材料重点讲述 Avizo 软件的基本特点和功能。
Amira-Avizo-advanced-training_1160x600
高级培训
通过专为 Avizo 软件的现有用户设计的高级培训可大幅提高效率并缩短获得结果的时间。
课程包括一个讲座及互动提问环节。培训材料重点讲述 Avizo 软件的先进特点和功能。
Amira-Avizo-Custom-Dev_1160x600
定制开发
赛默飞世尔科技在三维和图像处理方面拥有超过 25 年的经验,向众多小型和大型机构交付了数百个定制项目,可根据您的特定需求为您提供量身定制的解决方案。
我们可以定制和扩展我们不同级别的软件解决方案。
清洁能源软件文章、视频和网络讲座
锂离子电池石墨阳极的 3D 定量分析。
锂离子电池分析。
锂离子电池阴极缺陷分析。先利用电子显微镜连续成像再进行 3D 数字重建可提供样品的极详细模型。
利用 micro CT 在电池单元水平上成像。
Avizo 软件用于借助孔隙网络建模来分析固体氧化物燃料电池的结构并表征其迂曲度。
管状 SOFC 阳极固体氧化物燃料电池 (SOFC) 的多长度尺度表征与模拟。
锂离子电池石墨阳极的 3D 定量分析。
锂离子电池分析。
锂离子电池阴极缺陷分析。先利用电子显微镜连续成像再进行 3D 数字重建可提供样品的极详细模型。
利用 micro CT 在电池单元水平上成像。
Avizo 软件用于借助孔隙网络建模来分析固体氧化物燃料电池的结构并表征其迂曲度。
管状 SOFC 阳极固体氧化物燃料电池 (SOFC) 的多长度尺度表征与模拟。
特点
导入和处理您的成像数据
    • 处理任何规模、任何大小及任何模态的数据:
    - 生物数据格式
    - 位图格式
    - 显微镜:电子和光学
    - 医学和神经图像格式
    - 分子格式
    - 其他图像采集设备(MRI、放射摄影术等)
    • 有限元建模、几何建模、CAD
    • 支持多数据/多视图、多通道、时间序列、超大数据
    • 缩放、校准、转换、重新采样
    • 图像增强、能满足各种需求的滤波和卷积、傅立叶变换
    • 伪影消除算法
    • 先进的多模式 2D/3D 自动配准
    • 图像对齐、算术运算、相关、融合
    轻松分割成像数据
    • 阈值和自动分割、对象分离、自动标记
    • 区域生长、活动轮廓、插值、卷绕、平滑
    • 形态学处理,包括分水岭和盆地
    • 基于机器学习的分割
    • 自动追踪单个纤维和丝状体
    • 骨架化和纤丝网络提取
    • 交互式工具,用于生成或编辑分割和空间图形
    • 3D 表面重建
    • FEA/CFD 载网生成
    导出您的分析和可视化工作以便无缝发布并演示
    • 动画和视频生成
    • 高级关键帧和物体动画
    • 混合图像、几何模型、测量和模拟
    • 注释、测量图例、柱状图和曲线图
    • 导出电子表格、3D 模型和高质量图像
    • 主动和被动 3D 立体视觉
    • 单屏和多屏显示
    • 沉浸式环境
    可视化和探索您的成像数据
    • 交互式高质量体渲染和多通道可视化
    • 正交、倾斜、圆柱形和弧形切面
    • 轮廓绘制和等值面提取
    • 最大信号或其他类型投影
    • 矢量和张量可视化
    • 对象和追踪
    • 分子可视化
    分析成像数据并获得定量信息
    • 直观的模板菜单创建、自定义、自动重放
    • 内置测量项目,包括计数、体积、面积、周长、长径比和方向
    • 用户定义的测量指标
    • 内含电子表格工具和图表的结果查看器
    • 自动单个特征测量、3D 定位和电子表格选择
    • 自动统计、分布图
    • 使用任何测量标准进行特征过滤
    • 数据配准、变形、比较和测量
    轻松、快速地调整 Amira 软件以满足您的特定需求
    • 定制 C++ 模块开发
    • MATLAB™ 桥
    • Python 脚本 API