Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher 检测解决方案包含可帮助您管理多种经济动物疾病的 ELISA 和 PCR 工具。
为了帮助兽医的检测工作,我们制作了一系列样品采集指南,这些指南概述了如何、在何处以及何时对猪只进行采样,用以寄送至检测实验室。
进行诊断检测的实验室对送来检测的样品类型和运输条件有最终的决定权。使用这些指南时,应与所对应的检测实验室确认其能够认可所采用的采集方法和运输条件。
扁桃体刮片和气管支气管拭子
扁桃体刮片可用于确认是否存在猪胸膜肺炎放线杆菌,而气管支气管拭子可用于确认是否存在猪肺炎支原体。在这两种情况下,基于 PCR 的方法可用于检测病原体 RNA 和 DNA。
For Veterinary Use Only. For In Vitro Use Only. Regulatory requirements vary by country; products may not be available in your geographic area.