Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Gallery Plus Beermaster 分立式分析仪专用于啤酒、麦芽和麦芽汁分析,自动完成费力且费时的苦味质量控制检测。通过分立式单元技术,分析仪同时自动测定同一样品的许多分析物,包括 β-葡聚糖、FAN 和 SO2。这样,可以快速周转和提升实验室分析能力。 Gallery Plus Beermaster 分立式分析仪中的苦味柱模块 (BCM) 能够进行独特的自动预处理和苦味测量。分立式分析仪可在其分离式样品和试剂盘内容纳180份样品和42份试剂,配备 BCM 时,其能够执行多达350次检测/小时和大约8次苦味检测/小时。
苦味装置 (BCM)(Gallery Plus Beermaster 分立式分析仪中的集成式涂层毛细管柱)具有独特的自动预处理和苦味测量功能。传统的手动苦味检测既慢又费力,使用必须妥善处理的异辛烷进行液-液萃取。另一方面,在执行全自动检测方案前,系统的苦味模块使用“绿色”固相萃取。在自动处理过程中,首先从样品基质所含的干扰化合物中萃取啤酒的苦味物质,然后在275 nm 处测量,速度为8次苦味检测/小时。配备 BCM 时,Gallery Plus Beermaster 分立式分析仪可容纳72份样品。您的实验室将提高啤酒、麦芽和麦芽汁质量控制的效率,同时节省大量样品预处理和分析时间——最终提高实验室效率。
任何人都可以执行所需的湿化学分析,无论其化学背景如何。Gallery 分立式分析仪易于使用和维护,基于工作流程的操作适用于所有用户级别。
通过真正的分立测量和一次性试管降低残留效应导致重新运行样品的风险。Thermo Scientific 系统试剂为即用型,节省技术人员的时间并减少制备错误,确保结果质量可靠。
Thermo Scientific Gallery 和 Gallery Plus 分立式分析仪是易于使用的自动化系统,可以简化实验室检测,同时具有节省时间和成本的双重优势。由于仪器工作不需要手动干预,您可以享受自动工作的效率并专注于更具战略性的任务。
独特的小容量试管设计可保证试剂用量极低 (2-240 µL),极大程度减少试剂浪费,因此可降低试剂成本。经过优化的试剂盒规格和上机稳定性进一步尽量减少产生的废物量并提高成本效率。
配备选装的 ECM 装置后,全自动、快速、随机存取式多参数分析仪每小时执行多达350次光度检测并进行67次并行 pH 值和电导率测量。并行测定单个样品的几种分析物且具备多种自动化特性,可确保分析效率。
任何人都可以执行所需的湿化学分析,无论其化学背景如何。Gallery 分立式分析仪易于使用和维护,基于工作流程的操作适用于所有用户级别。
通过真正的分立测量和一次性试管降低残留效应导致重新运行样品的风险。Thermo Scientific 系统试剂为即用型,节省技术人员的时间并减少制备错误,确保结果质量可靠。
Thermo Scientific Gallery 和 Gallery Plus 分立式分析仪是易于使用的自动化系统,可以简化实验室检测,同时具有节省时间和成本的双重优势。由于仪器工作不需要手动干预,您可以享受自动工作的效率并专注于更具战略性的任务。
独特的小容量试管设计可保证试剂用量极低 (2-240 µL),极大程度减少试剂浪费,因此可降低试剂成本。经过优化的试剂盒规格和上机稳定性进一步尽量减少产生的废物量并提高成本效率。
配备选装的 ECM 装置后,全自动、快速、随机存取式多参数分析仪每小时执行多达350次光度检测并进行67次并行 pH 值和电导率测量。并行测定单个样品的几种分析物且具备多种自动化特性,可确保分析效率。
Thermo Scientific Gallery Plus Beermaster 分立式分析仪是全自动、面向样品的随机存取式分析仪。只需一份样品即可同时运行多种不同检测。分析仪中预定义了系统应用程序组合,例如用于麦芽、啤酒、大麦、酶、给水和环境质量控制与检测。 但是,可以定义新的用户特定应用程序。Gallery 分立式分析仪采用比色终点法、动力学方法以及比浊和双色反应法(出现/不出现过冲落样)。系统支持复杂样品基质的自动标准品添加测量方法。
Gallery Plus Beermaster 分立式分析仪,带 BCM 装置 | ||
---|---|---|
索取报价 | ||
分立式分析仪 | 测量方法 | 快速、高效的全自动比色/光度分析仪,专用于啤酒、麦芽和麦芽汁质量控制和分析 |
试管 | 分立式一次性试管 | |
性能 | 试管容量 | 机上可容纳360个检测单元 |
试管清洁 | 一次性试管,节省时间并提高通量、精度和准确度 | |
交叉污染 | 无 | |
样品容量 | 108个样品 | |
试剂容量 | 42个位置 | |
每次检测的试剂数量 | 可添加多达4种试剂 | |
检测数/小时 | 350次检测/小时(配备 BCM 时为大约8次苦味检测/小时) | |
每个样品的参数数量 | 多达20个参数 | |
样品与试剂 | 样品容量 | 2–120 μL(可以扩容至高达240 μL) |
试剂容量 | 2–240 μL | |
样品容器 | 0.5、2.0和4.0 mL 样品杯 5.0、7.0或10.0 mL 样品管 | |
技术信息 | pH 值范围 | — |
电导率范围 | — | |
波长范围 | 275、340–880 nm | |
滤光盘 | 12位 | |
线性范围 | 0至3.5A | |
分辨率 | 0.001A | |
光源灯 | 长寿命氙气灯 | |
苦味检测 | 自动苦味测量 | |
测量温度 | 可在25 °C 和60 °C 之间调节;默认设置为37 °C | |
自动分析 | 自动校准 | ✓ |
自动稀释超量程样品 | ✓ | |
样品和试剂的条形码读取器 | ✓ | |
自动开机与关机 | ✓ | |
紧急样品 | 连续取放样品、试剂和试管而不中断检测过程 | |
用户界面 | 双向 LIMS | ✓ |
校准 | 因子、偏差、线性、逻辑回归、曲线、2阶和点对点 | |
QC 检查 | 带多种可变规则的实时 QC 程序;控制频率、用户可定义 | |
超出限值 | 标记结果 | |
硬件 | 尺寸 | 94 cm 宽 × 70 cm 深 × 62 cm 高(封闭) 94 cm 宽 × 70 cm 深 × 130 cm 高(未封闭) |
重量 | 110 kg (242 lbs) | |
零件号* | MG9862 2001 |
对于酿酒厂而言,感兴趣化合物涵盖从形成总体味道和苦味的无机离子、有机酸和酒花苦味原理到监测其发酵程度以确定发酵范围的蛋白、碳水化合物和醇类。Gallery Plus Beermaster 分立式分析仪专用于分析啤酒、麦芽和麦芽汁,自动完成费力且费时的检测。
葡萄酒厂需要一台可靠的多参数分析仪器,使没有技术或化学知识的实验室人员能够完成常规的葡萄酒分析。Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪结合即用型系统试剂,使整体葡萄酒分析简单、准确和可靠。即用型葡萄酒试剂专为快速且经济高效地分析果汁和葡萄酒而开发。
饮用水安全显然非常重要。美国环保署通过《安全饮用水法案》制定了国家卫生标准,以解决人为和自然发生的污染。根据美国 EPA 清洁水法案 (CWA) 的规定,实验室必须确保城市废水或工业废水安全才能将其排入地表水中。合规性要求对水参数进行一致、准确的测量。我们的分立式分析仪可自动进行光度和电化学分析,提供快速、可重复的结果,使实验室能够同时测量多种分析物。
为了消除可能损坏宝贵的工业组件的腐蚀和水垢并确保合规性,必须连续执行可靠的水分析。
测量酶活性和酶测定是一项精确的工作,可能受到多个变量的影响。酶测定的自动化变得越来越重要,新款 Gallery Enzyme Master 满足常规 QA/QC 检测的新方法开发要求
必须使用几种自动化仪器和/或台式化学程序分析多个参数,才能实现麦芽、啤酒、葡萄酒、苹果酒和其他饮料分析的产品一致性。本次网络讲座将讨论集成分立式分析仪如何通过一份样品同时自动完成分析,实现快速周转、减少人为错误、减少试剂用量并扩展实验室分析能力。
改进啤酒酿造工艺从给水分析开始。为使啤酒味道极佳,必须使用可靠且精确的仪器在酿造工艺的各个阶段检测水质。水质影响麦芽浆中酶的活性、矿物溶解度、啤酒的味道和质量以及酿造设备的寿命。七大给水化学参数可影响啤酒质量。
饮料生产商需要使用极佳分析工具来确保其产品质量极高、极稳定且实验室工作效率极高。此电子书信息丰富,涵盖了一系列参数,这些参数可影响同样多样化的产品特性,如有机酸、糖类、水、酒精、金属、酶和对工艺至关重要的其他参数。
Gallery 分立式分析仪具有作为酿造和啤酒生产工艺一部分的啤酒、麦芽和大麦检测所必需的功能和优势。该分析仪可通过非常低的试剂和样品用量实现较高的通量、减少浪费并降低成本。Gallery 啤酒分析仪的灵活性和多功能性使实验室能够提升其内部分析能力,确保质量和一致性并提高盈利能力和性能。
未找到与您输入条件相匹配的记录