土地污染与我们的生存休戚相关,其中的有害物质通过地下水浸出,农作物吸收蓄积,直接间接危害人类健康。水溶性盐(离子型污染物)便是土壤污染物中含量较高,不容忽视的。一类例如硝酸盐、硫酸盐、氯化物、可溶性碳酸盐等常见且大量存在的无机盐。这些无机污染物会使土壤板结,改变土壤结构,造成土壤盐渍化和影响水质等危害。另一类离子型污染物主要是工业活动过程中使用的氯酸盐、高氯酸盐和农业生产上喷洒的农药如草甘膦、甲基草甘膦、增甘膦等离子型物质,这些污染物可溶性强,毒性危害大,具有生物富集作用,存在土壤中通过农作物吸收或经由植物饲料通过畜牧业辗转被人体摄入后,在体内蓄积产生毒害,危及生命。
离子色谱作为检测离子型无机盐的首选仪器方法,具有抗干扰能力强,快速准确的确定土壤中无机盐的种类和含量的能力,使原来每个样品需要耗费1小时通过萃取去色后滴定、比色法才能测定一两种离子的工作,在30分钟内完成全部阴、阳离子的测定。极大的缩短了工作时间。
同时,赛默飞离子色谱独特的在线流动相生成和连续自动再生抑制技术,将繁琐的流动相和再生液配制过程省去,您只需要一瓶水即可直接开始样品分析,减少了显色剂等有毒试剂与人的接触,也最大限度解放实验员的双手,且能够得到更准确的实验结果。
1.直接电导法测试土壤中水溶性盐
土壤样品在使用去离子水萃取后,采用离子色谱分析,整个分析过程快速、简单,提高了分析速度和准确度。
2.离子色谱法测定土壤中工农业污染物
工农业生产中造成的氯酸盐、高氯酸盐和草甘膦、甲基草甘膦、增甘膦等离子型农药。高氯酸检测目前采用比色法,灵敏度低,草甘膦是水溶性离子,且没有紫外吸收,有报道使用高效液相色谱或气相色谱法检测,需要将水溶性的草甘膦进行衍生化增加光学性和物质非极性,然后进行检测,操作繁琐,使用离子色谱法可以对土壤提取液直接进样分析检测,灵敏度高,直接检测可达0.015mg/L。
测定结果如下:
结语:
作为离子色谱技术的世界领导者,赛默飞不懈地创新,将离子色谱引向更高的水平:全新Integrion高压离子色谱技术能获得更高柱效、更高分离度、轻松应对高通量土壤中可溶性盐与离子型污染物分析;与其最全的质谱光谱仪器产品线配合,更可提供无与伦比的IC-ICPMS与独特的IC-MS联用技术,助力有害元素形态分析和痕量检测。
想了解有关赛默飞离子色谱(IC)系列产品?请直戳离子色谱分析(IC)