离子色谱柱类别
赛默飞离子色谱柱类别较多,包括阳离子交换色谱柱、离子色谱保护柱、离子色谱浓缩柱等,每款离子色谱柱均经过专门设计,帮助您放心可靠地分离样本。
哪类离子色谱柱较适合您的分析?
每款Thermo Scientific Dionex 离子色谱柱均经过专门设计,可帮助您放心可靠地分离样本。请查看下表,了解我们的离子色谱柱产品组合的概况,并浏览从阴离子交换柱到用于氨基酸或糖类化合物分离的色谱柱等不同离子色谱柱类别的亮点。
离子色谱柱类别
氢氧化物选择性阴离子交换离子色谱柱
使用这些高容量、高分离度离子交换色谱柱分离复杂基质中的无机阴离子、卤氧化物、有机酸、卤乙酸和多价阴离子。
碳酸盐淋洗液阴离子交换离子色谱柱
碳酸盐淋洗液阴离子交换色谱柱可用于执行良好表征的等度分离,包括饮用水和废水的管控方法。
阳离子交换离子色谱柱
阳离子交换离子色谱柱可实现无机阳离子、铵类和胺类(包括烷基胺、烷醇胺和生物胺)的高分离度分离。
专用离子色谱柱
这些离子色谱柱适用于多种特定应用,包括过渡金属、多价阴离子、六价铬、硫化物和氰化物。
离子排斥离子色谱柱
离子排斥离子色谱柱适用于分离复杂样本中的脂肪族有机酸和醇类以及监测高纯水中的痕量硼酸盐。
糖类化合物离子色谱柱
糖类化合物离子色谱柱经过优化,以进行糖类和糖醇的高分离度分离。
氨基酸离子色谱柱
氨基酸离子色谱柱分离未衍生化的游离氨基酸。
反相离子色谱柱
反相离子色谱柱适用于可离子化化合物或传统反相应用。混合模式离子色谱柱适用于疏水性、中性和离子物质。
离子色谱浓缩柱
这些离子色谱浓缩柱主要用于高纯水分析,在消除基质干扰的同时保留感兴趣离子。
离子色谱捕获柱
离子色谱捕获柱用于捕获淋洗液污染物,以防其干扰分析结果。
了解离子色谱柱类别